FTIR Basics
FTIR 光谱法简介
FTIR 光谱法为学术实验室、分析实验室、QA/QC 实验室和法医实验室带来大量分析机会。FTIR 深深植根于从简单的化合物鉴定到流程和管理监控等各项流程中,适用于各种化学应用,尤其是聚合物和有机化合物。观看下方教程了解有关这一流行技术的基础知识和价值的更多信息。视频还提供了两种常见检测器和切趾法函数的概述。 
联系我们
FTIR 是什么?
What is FTIR?
FTIR 指代傅里叶变换红外,是红外光谱法的首选方法。红外辐射通过样品时,部分辐射会被样品吸收,部分通过样品(透射)。检测器中生成的信号以光谱形式呈现,代表样品的分子“指纹”。由于不同化学结构(分子)产生不同的光谱指纹,因而体现出红外光谱法的价值。
那么,FTIR 是什么?
  • 傅里叶变换技术将检测器输出信号转换成可解读光谱。
  • FTIR 生成的光谱以图形形式呈现,提供结构解析。
观看教程,教程简要介绍了 "FTIR" 代表的含义,以及 "FT" 和 "IR" 部件如何配合使用。 
FTIR 的工作原理是什么?为何使用它?
How Does FTIR Work and Why Use It?
FTIR 利用干涉法记录置于红外光束中的材料的相关信息。傅里叶变换产生光谱,分析员利用该光谱来鉴定或定量材料。
  • FTIR 光谱的来源是将干涉图“译解”为可解读的光谱
  • 光谱图的图案有助于鉴定样品,因为分子会显示出特定的红外指纹
观看教程进一步了解 FTIR 的核心内容,浅析该技术作为一项工具如此受欢迎的原因。
FTIR 采样简介
FTIR Sampling Introduction
FTIR 有以下四种主要采样技术:
  • 透射
  • 衰减全反射 (ATR)
  • 镜面反射
  • 漫反射
每一项技术各有长短,这使它们各自适用于不同的样品
观看教程简单了解使用 FTIR 检查样品的四种主要方法。
FTIR 的采样和应用
Sampling and Applications of FTIR
FTIR 可作为一种单一用途工具或者是具有高度灵活性的研究设备。将 FTIR 配置为使用专用采样装置(例如透射或 ATR)后,光谱仪可提供各种信息:
  • 通常是未知物质的鉴定信息
  • 定量信息,比如添加剂或污染物
  • 通过红外吸收的增长或衰减获取的动力学信息
  • 与其他设备(比如 TGA、GC 或流变仪)结合使用可以提供更复杂的信息
从根本上说,FTIR 是一款颇具成本效益的机器。
观看教程更广泛地审查 FTIR 采样技术,包括联用采样。 显示并探讨了概述“技术功能”的实例。
请求咨询
FTIR 检测器专题视频
主讲教授对两种常见的 FTIR 检测器、DTGS 和 MCT 进行了概述,可帮助您针对自己的 FTIR 应用选择正确的检测器。
现在进入实验室并观看 DTGS 和 MCT 检测器的演示。
FTIR 切趾法专题视频
主讲教授针对切趾法(应用至 FTIR 光谱的数学函数)进行了浅显易懂的概述。
现在进入实验室并观看应用至 FTIR 光谱的切趾法作用。
HDI-Michael-Bradley-230x195
介绍 Mike
Michael Bradley 博士在南卡罗来纳大学获得了化学专业的理学士学位并在伊利诺伊大学获得了物理化学专业的博士学位,同时完成了管理学专业的 MBA 课程。在先后成为 Thermo Nicolet 和 Thermo Fisher Scientific(2002 年)的现场应用科学家之前,他教了 15 年硕士和本科的化学专业。
Spectroscopy, elemental, and isotope analysis resource library
Access a targeted collection of application notes, case studies, videos, webinars and white papers covering a range of applications for Fourier Transform infrared spectroscopy, Near-infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance, Ultraviolet-Visible (UV-Vis) spectrophotometry, X-Ray Fluorescence, and more.
相关支持
  • 知识库
    Thermo Scientific 分子光谱知识库提供了一个基于网络的自助选项,用于回答产品问题、访问文件和解决问题。
Share