自动识谱
智能化的能谱识别程序可定量计算元素组成,鉴别表面元素的化学价态。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
数据系统为现代XPS仪器的关键组成部分,涉及控制仪器,处理数据,编制报告等。
Thermo Scientific XPS系统使用Avantage™数据系统控制仪器、处理数据及编制报告。无论在专业研究实验室使用还是在多用户环境中作为一个工具使用,所有用户都离不开灵活、直观而又富特色的Avantage,使用Avantage可从样品中获得最丰富的信息。
从装样至采集数据,数据系统Avantage完成所有的仪器操作。
Avantage检测系统所有参数,并记录保存仪器运行数据。
Avantage自动校准系统重要部件,全程掌握记录关键参数如能量标精度。
Avantage跨越障碍从样品上采集到最佳数据,无论是常规的点分析还是XPS成像分析和深度剖析,Avantage引导仪器操作人员制定完整实验方案。用户可设定自己专门使用的实验参数,并在库中保存常用的设定,以方便日常实验调用。
方便的缺省参数,智能化的扫描优化以及自动分析流程,系统可以在采谱的同时进行各种分析处理,直至打印出报告。
实验树是采谱程序的核心,由几个简单的、模块化的组件构成。
智能化的能谱识别程序可定量计算元素组成,鉴别表面元素的化学价态。
Avantage Knowledge阅读器包含有XPS信息,提供了实验需要考虑的建议和识谱建议。Knowledge阅读器连接能谱数据库,能在Avantage数据系统中打开,直接用于谱峰拟合和化学态定量分析。
用户在Avantage中很方便地选择处理工具,快速处理数据得结果。
用户可从样品很轻松地得到重要的化学信息,包括对各谱定量、分峰得到的重要特征信息。
为了从重叠谱峰中定量分析化学态,必须采用合成谱形方法对数据进行拟合。Avantage调节背景形状、谱形以及拟合算法以尽量保证结果的准确性。使用单键按钮就可添加相关联的双峰,因此用户可用已知峰确定与之相关联的另一个重叠峰。
图像数据中包含有丰富的信息,每一个像素点均对应于谱图阵列中一张谱。但这需要软件工具从图像中提取出来。这些工具在Avantage中应有尽有。利用这些工具可以重构出元素和化学像、相分析像,以及从从微小的特征结构中提取谱图。
在XPS图像中选择感兴趣的区域。Avantage对每一个像素点平均得到每一个区域内或每一个元素的结果。用这种方法并行采集的ESCALAB 250Xi图像可显示尺寸小于7µm特征谱。
用主成分分析功能对图像数据进行分析,可以提取谱成分,用于拟合表面化学态或识别表面相。通过相分析构造出元素或化学态定量分析像,每一种相的平均谱,XPS图像分析报告结果。
XPS在探索层状化学结构中发挥着关键的作用。借助于标准离子枪或高级 MAGCIS™ 离子源采集溅射深度剖析,或者采集角分辨XPS数据,Avantage均能收集和处理这些数据。剖析图能实时显示,就像在收集剖析图一样。对剖析图进行处理最大限度地了解薄膜和超薄膜。
在采谱期间,Avantage可显示深度剖析结果,可在采集深度剖析数据的过程中修改溅射参数。结合操控仪器的PC计算机,这样进行深度剖析即使对于未知样品,首次测量也能得到每一个深度剖析的正确结果。对每一剖析层中谱峰进行精确拟合,并将每一层的溅射时间转化成深度,就可以定位化学结构层并进行测量分析。
运用ESCALAB 250Xi,K-Alpha或者Theta Probe并行成像功能收集ARXPS数据。此处Avantag是非常必需的,可最大限度地从超薄膜中提取信息。方便地使用简易的相对深度图可确定化学结构层分布次序、计算层厚。
角分辨处理程序(ARProcess)插件读入数据,运用高级遗传算法构造出超薄膜结构的组分剖析结果。
操作简单的”拷贝粘贴“,将数据集报告转入电子表格程序中,填入用户模板。Avantage用户还可将XPS结果快速转入报告、论文和幻灯片。