Thermo Scientific™ Nexsa™ XPS系统可提供全自动、多功能、高通量分析,而不会影响研究级分析结果。 该系统将 ISS、UPS、REELS 和拉曼光谱等分析技术整合起来,使用户能开展真正的相关研究,推动微电子学、超薄膜、纳米材料开发及其它许多应用领域的进一步发展。
材料分析和开发
Nexsa 能谱仪极具灵活性,可最大程度地发挥材料性能。 其灵活性体现在整合了多种技术,可开展真正的相关数据分析,在提供高通量的同时还能保持研究级质量结果。
产品特点
- 绝缘样品分析
- 高性能能谱
- 深度剖析
- 多技术联合
- 双模式离子源,使深度剖析功能得到扩展
- 用于 ARXPS 测量的倾斜模块
- 可进行仪器控制、数据处理和报告编制的 Avantage 软件
- 小束斑分析
应用
- 玻璃涂层
- 聚合物
- 电池
- 石墨烯
- 太阳能电池
- OLED
- 金属和氧化物
- 生物表面
- 薄膜
- 半导体
- 陶瓷
- 催化剂
- 纳米材料
可选的升级
- 拉曼:拉曼光谱技术用于提供分子结构层面的指纹信息
- ISS:离子散射谱分析为离子束被表面散射的一种技术
- UPS:紫外光电子能谱是指对吸收紫外光子分子所发射出的光电子的动能谱进行测量,从而得到价带区域的分子轨道能量
- REELS:反射式电子能量损失谱能提供电子结构信息,并且能检测出氢元素
SnapMap
借助 SnapMap 的光学视图,聚焦样品特征。 光学视图可以帮助您快速定位感兴趣区域,同时生成完全聚焦的 XPS 图像,以进一步设置您的实验。
规格
- 产品介绍:Thermo Scientific Nexsa 是一款完全集成的 XPS 仪器,拥有更多可选的分析功能
- X 射线源类型:单色化、微聚焦、低功率 Al Ka X 射线源
- X 射线束斑尺寸:10 - 400 μm(5 μm 步长调节)
- 分析器类型:带 128 通道探测器的 180、双聚焦、半球形分析器
- 采样面积:3600 mm2
- 最大样品厚度:20 mm
- 深度剖析:EX06 单原子离子源或 MAGCIS 双模离子源
- 可选配件:UPS、ISS、REELS、iXR 拉曼光谱、MAGCIS、样品倾斜模块、样品偏转模块、真空传送模块、手套箱集成转接器
- 真空系统:2 x 260 l.s-1 涡轮分子泵、自动钛升华泵和前级泵