拓展分析 — iXR 拉曼光谱仪
拉曼光谱能提供化学键和结构信息,因此可与 XPS 有效地结合,更全面地提供任何样品表面的元素组成、化学态、结构和键合态信息。 这通常需要使用多种仪器实现,通常在不同的测量技术之间转移样品,并且等待周期十分长。 如今能同时、同地采集 XPS 数据和拉曼数据!
作为 Thermo Scientific Nexsa XPS 系统和 Theta Probe 能谱仪选Thermo Scientific iXR 拉曼光谱采用自定义设计的真空室内物镜
作为 Thermo Scientific Nexsa XPS 系统和 Theta Probe 能谱仪选件的 Thermo Scientific iXR 拉曼光谱采用自定义设计的真空室内物镜,同时 XPS 系统的分析位置设定为拉曼光谱的焦点。 物镜能在采集分析散射光信号时将聚焦激光束引到样品上。 将多种技术集成到一个测量周期中可保证分析点为同一个,并能对两种方法的数据进行更全面的整理和对比。
拉曼光谱数据可使用 Thermo Scientific Avantage 或 Thermo Scientific Omnic 软件进行采集,并且能在 XPS 实验周期的任意时点进行采集。 除了获取单一点的互补谱图外,还能以行扫描、分布像的形式收集多个谱,甚至在 XPS 深度剖析的每一个深度都能采集到多个谱图,在两种技术间提供无与伦比的数据整理水平。 点击 此处获取更多信息。