Search Thermo Fisher Scientific
我们的稳健型 ICP-OES 系统提供易于使用的软件和多元素检测技术,远远优于单元素 AAS 分析和多元素微波等离子体技术。对样品通量要求较低的实验室和该技术的新用户或者需要简单解决方案来进行多元素分析的用户来说,它们是理想选择。
通过灵敏的多元素检测对高基质微量元素样品进行分析,满足您的数据要求。这些仪器同时包括 iFR 分析模式(可以在一次测量中测量整个波长范围)和 eUV 分析模式(以更高的灵敏度测量光谱紫外区)。
* 必填字段
借助 Thermo Scientific™ iCAP™ PRO ICP-OES 和 Thermo Scientific™ iCAP™ PRO X ICP-OES 系统为您提供可靠、简单的痕量元素分析。此类系统可提供内置预优化方法条件的易用软件,从而提供远远优于单元素 AAS 分析的多元素检测技术。
Thermo Scientific™ iCAP™ PRO XP ICP-OES拥有绝佳性能,在分析高基质样品中的痕量元素时,可获得多元素的高灵敏度检测结果,满足您的数据要求。该系统坚固耐用,所需的实验台空间少,用户维护工作量极小