稳健型 ICP-OES
借助 Thermo Scientific iCAP PRO 和 iCAP PRO X ICP-OES 系统为您提供可靠、简单的微量元素分析。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
高光通量光学与电荷注入器件检测器 (CID821) 的结合,确保尽可能缩短分析时间。使用 iFR 分析模式时,在一次测量中获得完整光谱,缩短分析时间。
对于需要在光谱紫外区实现较高灵敏度以确定汞、锑和铅等元素的苛刻应用,eUV 分析模式可以提高灵敏度,从而确保可轻松满足针对有毒元素的法规。
通过 Thermo Scientific iCAP PRO XPS ICP-OES 体验微量元素样品的高速分析。此产品可以无与伦比的通量和多功能性,满足您的特定法规要求。
Thermo Scientific iCAP PRO 系列 ICP-OES 能够在短时间内完成分析,并保证样品的痕量分析结果保持极高水准的准确度和生产率。下载 iCAP PRO 系列 ICP-OES 信息包,了解其工作原理。
iCAP PRO XP ICP-OES | |
---|---|
等离子体视图 | 垂直径向或垂直双向 |
启动时间 | 5 分钟(自待机开始计算) |
波长范围 | iFR 模式 167.021 nm - 852.145 nm eUV 模式 167.021 nm - 240.063 nm |
分辨率 200 nm | 7 pm |
径向和双向射频源 | 750 至 1600 W |
气流控制 | 可变 MFC |
等离子气体 | 0 至 20 L/min |
辅助气体 | 0 至 2 L/min |
雾化气体 | 0.0 至 1.5 L/min |
附加气体 | 0 - 0.25 L/min |
样品处理量 | 中等到高 |
* 必填字段