赛默飞实验室产品和服务锂电解决方案
从研发到生产到电池回收 助力锂电池全产业链
在全球碳中和碳达峰的大背景下,中国新能源和节能环保产业快速壮大并构建可持续发展新模式。从更高性能,更安全可靠的锂电池研发,到前期原材料采集及加工,高效率电池生产到质控,及最后的电池回收再利用的全产业链,我们为锂电整体产业链提供化学试剂、耗材、通用仪器解决方案,一站式交钥匙工程让您省心省力。
锂电全流程上的应用
01 新建/扩建
- 方案设计
- 现场视察,施工,检验
新建/扩建实验室
02 研发
- 清洗 & 配液
- 理化检测
- 高温处理及烧结
- 搅拌和混匀
- 试剂 & 耗材
- 高效分离
前期研究新材料
高性能电池开发
03 矿物开采
- 环境评估
提供电池主要材料
锂、镍、钴等
04 原材料加工
- 清洗 & 配液
- 理化分析
- 高温处理及烧结
- 搅拌和混匀
- 干燥、固化与老化
- 温度控制
- 试剂 & 耗材
- 高效分离
生产符合要求的
原材料
05 电池生产
- 在线设备温度控制
- 试剂
整个电池生产线
06 质量控制
- 电池温度模拟
- 分析设备控温
电池性能测试
07 电池回收
- 清洗 & 配液
- 理化检测
- 高温处理及烧结
- 搅拌和混匀
- 试剂 & 耗材
再利用,防止有害
物质污染
锂电全流程上的应用
![]() 新建/扩建实验室 |
|
![]() 前期研究新材料 高性能电池开发 |
|
![]() 提供电池主要材料 锂、镍、钴等 |
|
![]() 生产符合要求的 原材料 |
|
![]() 整个电池生产线 |
|
![]() 电池性能测试 |
|
![]() 再利用,防止有害 物质污染 |
|
- 涉及产品
- 纯水仪
- 多参数水质分析测量仪
- 马弗炉
- 磁力搅拌器
- 实验室器具及用品
- 离心机
- 烘箱
- 水浴循环器
- 实验室常用塑料器具
- Nalgene带下放水口大桶
- I-Chem 环境样品容器
- 实验室移液产品
- 化学试剂
纯水仪
- 正极材料、负极材料、硅片、陶瓷基底等,在合成、改性和处理流程中都需要多次清洗,去除材料表面残留的反应试剂、酸碱和其他污染物质
- 常规实验室配液及清洗
推荐产品
Barnstead™ GenPure™ Pro 水净化系统
一级超纯水机,前端要求进水为II级或RO水。取水臂可灵活取水,高效离子交换柱+UV灯组合,可滤除离子,颗粒物等。实验室常用塑料器具
- 量筒烧杯等产品,满足样品收集、溶解等不同处理阶段对精准度、洁净度、化学耐受性等的要求
- 各种Nalgene™塑料瓶,满足样品收集、包装、转运等操作的要求
- 洁净的树脂原材料吹塑的各类塑料器具,满足实验室中溶液制备、样品转移、测试及分离等的要求
推荐产品
Nalgene 实验室塑料器具超值套装
满足实验室常见应用的产品组合,包含:- 量筒(4个刻度量筒,100mL 2个,500mL1个,1000mL 1个)
- 烧杯(5个Griffin低型烧杯,50/100/250/600/1000mL)
- 洗瓶 (4个500mL Unitary洗瓶)
- 直身罐(500mL PPCO直身罐)
- 试管架(适用于50mL试管的蓝色半长管架)
多参数水质分析测量仪
赛默飞可提供多种测试仪表和分析仪器用于新能源材料的合成以及电池研发过程中的正负极材料、电解质、隔膜等的多项理化性质进行监测,如溶液的温度、pH和电导率等。
推荐产品
Orion™ Versa Star Pro™ pH 值/电导率多参数台式测量仪
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro 台式多参数测量仪搭载丰富的功能,可使用测量模块自由组合的四通道设计,能够轻松应对您在水质分析中遇到的各种挑战。Nalgene带下放水口大桶
- 有PP,LDPE,氟化材质的圆形和矩形带下放水口大桶
- 从5L-50L的容量可选,可以用于便捷分装不同体积的溶液
- 大容量储液瓶,便捷的下放水口,分液操作更便捷
推荐产品
带龙头的 Nalgene™ 聚丙烯细口大瓶
可以方便的存储、分装溶液和培养基。- 有注塑刻度(增量为 1 gal. 和 5L),方便观察液面
- 集成肩部手柄便于提起大桶
- 是储存并分配溶液和培养基的理想选择,可在重新填充前进行高温高压灭菌以防止细菌生长
- 模制龙头强度好,并且防漏
- 可高压灭菌/有刻度/防漏†
- 广谱的化学耐受性
马弗炉
赛默飞提供多个系列的马弗炉,可以完成烧结、结晶化、退火、气氛处理等多种工艺,如锂离子三元正极材料烧结、石墨负极材料的改性、储能电池无机负极材料、氢燃料电池的电解质隔膜等的高温处理等。
推荐产品
Lindberg/Blue M™ Mini-Mite™ 管式炉
Thermo Scientific Lindberg/Blue M Mini-Mite 管式炉,使用 Moldatherm 保温层,快速加热/冷却样品。基于微处理器的自调节 PID 控制器提供极佳热处理,无需过度调节。I-Chem 环境样品容器
- 有玻璃和塑料两种材质的样品容器
- 有已认证、预处理不认证和未处理三种水平的产品可以选择
- VOA,半VOA,PCB和痕量金属认证可选
- 满足锂电池研发、质控过程中的样品收集、保存、处理、转运等饿要求
推荐产品
I-Chem™ 广口矮型琥珀色玻璃罐
专门设计用于采集各类需避光的有机和无机目标分析物的土壤、污泥和废水样本。- 三种处理水平可选。认证级,符合 EPA 针对半挥发性有机物、杀虫剂、PCB 和金属分析的性能规范要求;加工级,与认证级玻璃罐采用相同的加工方式,但无认证文件;未加工级,可供您用于自己的清洁程序
- 棕色 III 类碱石灰广口罐;建议用于光敏样品
- PTFE 内衬白色聚丙烯顶封盖
- 规格范围从60至 250mL
水浴循环器
- 在进行材料性能测试时,与流变仪配套,提供稳定温度确保分析结果
- 在电池生产完成后需要对电池进行温度模拟来进行极端温度的电池性能测定,或者在稳定温度下对电池进行性能检测
推荐产品
Arctic A45HC 制冷循环器
Thermo Scientific 北极系列制冷水浴循环器:- 卓越的制冷能力,制冷功率高达900W
- 精密的数字控制技术,可进行程序控温,控温精度高达0.01℃
- 不锈钢储液器具有多种容量及不同的开口和深度尺寸,可根据需要灵活选择
- 宽泛的编程/通信选项,在与不同设备配套时更灵活
- CE/ROHS/WEEE认证为为后续验证提供保障
实验室移液产品
研发过程中,取样的准确性非常重要,赛默飞提供手动和电动移液器和吸头系统,可获帮助研发客户获得一致、可重现的结果。
推荐产品
E1-ClipTip™ 可调间距 Equalizer 电动多通道移液器
- 赛默飞提供一站式移液解决方案,确保精准移液一致、可重现的结果,助力客户科研新突破
- 覆盖pL皮升到mL毫升分液范围
- 提供手动移液到自动化分液整体解决方案
- 提供移液耗材到移液设备,吸头移液器到自动化分液设备,一站式服务
磁力搅拌器
赛默飞可提供多种搅拌分散仪器,用于浆料混匀或者小型化学反应,精准的控制确保样品均匀的混合,保证了电极的品质。
推荐产品
- 强劲的磁力偶联,确保实验期间持续搅拌。逐步启动搅拌,防止飞溅
- 数字化控制
- 可与搅拌棒配合使用
- 轻巧的外观设计,占用空间小
- 提供两种尺寸
- 转速控制:30 至 2000rpm
烘箱
水分含量对电池的性能有至关重要的影响,比如水分的存在不但能导致电解液锂盐的分解,而且对正负极材料的成膜和稳定性产生恶劣影响,导致锂离子电池的电化学特性变差,诸如容量、内阻、电压、材料寿命都会产生较为明显的恶化。粉体材料的制备、电芯制作工艺中极片、极耳、电芯等干燥,都需要使用烘箱或者真空烘箱,以严格去除水分。
推荐产品
Heratherm™ 高端烘箱,230VAC 60Hz
Thermo Scientific Heratherm高端型烘箱适合多种高温应用。箱体内置计时器,并具有精确的温度均匀性及低能耗。该烘箱采用可获得极佳温度值的机械或自然对流技术,适合多种应用。实验室器具及用品
研发过程中,取样的准确性非常重要,赛默飞提供手动和电动移液器和吸头系统,可获帮助研发客户获得一致、可重现的结果。
推荐产品
- 为实验室提供精准移液器及实验室常见耗材
- 环境样品容器
- 为用户提供所需的各种容器:既有通过认证的清洁容器,又有随时可以自行安装的未组装容器和盖子
- 移液器和移液器吸头
- 满足日常手动和电动移液器和吸头系统的需求,可获得一致、可重现的结果
- 样品管和样品瓶
- 提供多种样品管和样品瓶,以满足您的应用和需求
- 可重复使用塑料器具
- 用于一般用途的优质 Thermo Scientific™ Nalgene™ 实验室器具,包括实验室瓶、烧杯、量筒和数百种其他产品
- 实验室整理收纳、清洁和安全
- 使用我们的全套安全和收纳整理产品(如工作台保护物、试管架和实验室笔记本)能让您的实验室井然有序,并确保工作人员的安全
离心机
可用于R & D中实现对高粘稠样品的固液分离,以用于材料工艺评估及性能分析;亦可用于QC中样品的前处理。有研究成果(东京农工大学)显示,采用超速离心处理技术将活性物质内包在碳中,将有望大幅提高锂离子充电电池用电池材料的性能。
推荐产品
- 用于小体积样品的超速离心;同时其精巧的外观及尺寸可以满足所有实验室空间的需要
- 精进的离心性能
- Sorvall微量超离实现高级的样品分离性能和更大的样品处理容量,兼具更高的离心转速和RCF,以及更快的加/减速。RCF达到1,048,000 x g,可以用于离心高分子材料及高粘稠浆料
- 无比的通用性
- 更大的离心力,先进的转头设计提供更大的离心容量和离心性能
- 良好的通用性,适合所有的微量超速离心应用
- 可选择角转头、水平转头和垂直转头,可容纳从0.2mL到30mL各式离心管,满足各种小体积样品超速离心应用的需要
离心机
可用于R & D中实现对高粘稠样品的固液分离,以用于材料工艺评估及性能分析;亦可用于QC中样品的前处理。有研究成果(东京农工大学)显示,采用超速离心处理技术将活性物质内包在碳中,将有望大幅提高锂离子充电电池用电池材料的性能。
推荐产品
Multifuge X1 Pro 离心机系列
通用台式离心机使用方便,可选多种不同容量的转头,适用于从1.5毫升到数百毫升的不同体积的样品,可用于常规分析实验室样品前处理;角转头相对离心力(RCF)> 25000 x g,可以满足各种样品常规的样品准备 & 样品前处理的需要。结构紧凑的台式离心机节省实验室空间。- 功能强大的控制面板
- 液晶触摸屏,操作更方便,轻松监控运行进度
- 前置USB端口方便插入及保存离心数据,方便日志数据,符合GMP数据管理管理规范
- Auto-Lock™ 转头自锁
- 按钮式转头更换,仅需三秒即可完成,无需工具即可进行无故障安装和拆卸
- 提供更安全的离心操作,减少离心事故的几率
- Fiberlite™碳纤转头
- 使用寿命长,可终生使用
- 重量轻,省力、方便
- 耐腐蚀,适合在化学实验室使用
- 良好的通用性
- 可选择角转头、水平转头,适用于从1.5毫升到数百毫升的不同体积的样品离心应用的需要
相关产品
1.正极材料、负极材料、硅片、陶瓷基底等,在合成、改性和处理流程中都需要多次清洗,去除材料表面残留的反应试剂、酸碱和其他污染物质
2. 常规实验室配液及清洗
赛默飞可提供多种测试仪表和分析仪器用于新能源材料的合成以及电池研发过程中的正负极材料、电解质、隔膜等的多项理化性质进行监测,如溶液的温度、pH和电导率等。
Orion™ Versa Star Pro™ pH 值/电导率多参数台式测量仪
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro 台式多参数测量仪搭载丰富的功能,可使用测量模块自由组合的四通道设计,能够轻松应对您在水质分析中遇到的各种挑战。
赛默飞提供多个系列的马弗炉,可以完成烧结、结晶化、退火、气氛处理等多种工艺,如锂离子三元正极材料烧结、石墨负极材料的改性、储能电池无机负极材料、氢燃料电池的电解质隔膜等的高温处理等。
Lindberg/Blue M™ Mini-Mite™ 管式炉
Thermo Scientific Lindberg/Blue M Mini-Mite 管式炉,使用 Moldatherm 保温层,快速加热/冷却样品。基于微处理器的自调节 PID 控制器提供极佳热处理,无需过度调节。
赛默飞可提供多种搅拌分散仪器,用于浆料混匀或者小型化学反应,精准的控制确保样品均匀的混合,保证了电极的品质。
- 强劲的磁力偶联,确保实验期间持续搅拌。逐步启动搅拌,防止飞溅
- 数字化控制
- 可与搅拌棒配合使用
- 轻巧的外观设计,占用空间小
- 提供两种尺寸
- 转速控制:30 至 2000rpm
- 正极材料
含有Li和Ni、Mn、Co、Fe的三元或四元氧化物, 如:LiCoO2、LiMnO2、LiFePO4等 - 正极掺杂材料
稀土金属离子(铈、镧、镨、钕等),钒离子(盐、氧化 物)、碱土金属氧化物 - 负极材料
石墨粉
各种形态的锂
锂过渡金属氮化物 - 新型纳米碳材料
碳纳米管、石墨烯 和硅材料等 - 电解质
各种溶剂、无机盐、添加剂 - 水分测定
卡尔费休水分测定试剂
研发过程中,取样的准确性非常重要,赛默飞提供手动和电动移液器和吸头系统,可获帮助研发客户获得一致、可重现的结果。
- 为实验室提供精准移液器及实验室常见耗材
- 环境样品容器
- 为用户提供所需的各种容器:既有通过认证的清洁容器,又有随时可以自行安装的未组装容器和盖子
- 移液器和移液器吸头
- 满足日常手动和电动移液器和吸头系统的需求,可获得一致、可重现的结果
- 样品管和样品瓶
- 提供多种样品管和样品瓶,以满足您的应用和需求
- 可重复使用塑料器具
- 用于一般用途的优质 Thermo Scientific™ Nalgene™ 实验室器具,包括实验室瓶、烧杯、量筒和数百种其他产品
- 实验室整理收纳、清洁和安全
- 使用我们的全套安全和收纳整理产品(如工作台保护物、试管架和实验室笔记本)能让您的实验室井然有序,并确保工作人员的安全
可用于R & D中实现对高粘稠样品的固液分离,以用于材料工艺评估及性能分析;亦可用于QC中样品的前处理。有研究成果(东京农工大学)显示,采用超速离心处理技术将活性物质内包在碳中,将有望大幅提高锂离子充电电池用电池材料的性能。
- 用于小体积样品的超速离心;同时其精巧的外观及尺寸可以满足所有实验室空间的需要
- 精进的离心性能
- Sorvall微量超离实现高级的样品分离性能和更大的样品处理容量,兼具更高的离心转速和RCF,以及更快的加/减速。RCF达到1,048,000 x g,可以用于离心高分子材料及高粘稠浆料
- 无比的通用性
- 更大的离心力,先进的转头设计提供更大的离心容量和离心性能
- 良好的通用性,适合所有的微量超速离心应用
- 可选择角转头、水平转头和垂直转头,可容纳从0.2mL到30mL各式离心管,满足各种小体积样品超速离心应用的需要
通用台式离心机使用方便,可选多种不同容量的转头,适用于从1.5毫升到数百毫升的不同体积的样品,可用于常规分析实验室样品前处理;角转头相对离心力(RCF)> 25000 x g,可以满足各种样品常规的样品准备 & 样品前处理的需要。结构紧凑的台式离心机节省实验室空间。
- 功能强大的控制面板
- 液晶触摸屏,操作更方便,轻松监控运行进度
- 前置USB端口方便插入及保存离心数据,方便日志数据,符合GMP数据管理管理规范
- Auto-Lock™ 转头自锁
- 按钮式转头更换,仅需三秒即可完成,无需工具即可进行无故障安装和拆卸
- 提供更安全的离心操作,减少离心事故的几率
- Fiberlite™碳纤转头
- 使用寿命长,可终生使用
- 重量轻,省力、方便
- 耐腐蚀,适合在化学实验室使用
- 良好的通用性
- 可选择角转头、水平转头,适用于从1.5毫升到数百毫升的不同体积的样品离心应用的需要
水分含量对电池的性能有至关重要的影响,比如水分的存在不但能导致电解液锂盐的分解,而且对正负极材料的成膜和稳定性产生恶劣影响,导致锂离子电池的电化学特性变差,诸如容量、内阻、电压、材料寿命都会产生较为明显的恶化。粉体材料的制备、电芯制作工艺中极片、极耳、电芯等干燥,都需要使用烘箱或者真空烘箱,以严格去除水分。
Thermo Scientific Heratherm高端型烘箱适合多种高温应用。箱体内置计时器,并具有精确的温度均匀性及低能耗。该烘箱采用可获得极佳温度值的机械或自然对流技术,适合多种应用。
- 在进行材料性能测试时,与流变仪配套,提供稳定温度确保分析结果
- 在电池生产完成后需要对电池进行温度模拟来进行极端温度的电池性能测定,或者在稳定温度下对电池进行性能检测
Thermo Scientific 北极系列制冷水浴循环器:
- 卓越的制冷能力,制冷功率高达900W
- 精密的数字控制技术,可进行程序控温,控温精度高达0.01℃
- 不锈钢储液器具有多种容量及不同的开口和深度尺寸,可根据需要灵活选择
- 宽泛的编程/通信选项,在与不同设备配套时更灵活
- CE/ROHS/WEEE认证为为后续验证提供保障
1. 电池在生产过程中,需要对产线中的设备进行温度控制,确保设备稳定运行并获得一致性的结果。
如激光切割,激光清洗,激光焊接,激光打标,薄膜涂布等都需要通过冷水机对设备进行控温。
2. 再进行电池性能检测的时候,需要再固定温度测试电池的性能,通过冷水机可精准控制温度
3. 与ICP,ICPMS,电镜等检测设备配套,确保其在恒定温度下持续稳定的运行
ThermoFlex 系列
·ThermoFlex平台均根据客户反馈进行开发。此款高性能冷却器平台拥有高达 24,000 瓦 (81,948 btu/hr) 的冷却容量,完全满足产线上大功率的要求
·工业型冷水机,拥有优异的稳定性,低故障率确保产线上的持续运行
- 量筒烧杯等产品,满足样品收集、溶解等不同处理阶段对精准度、洁净度、化学耐受性等的要求
- 各种Nalgene塑料瓶,满足样品收集、包装、转运等操作的要求
- 洁净的树脂原材料吹塑的各类塑料器具,满足实验室中溶液制备、样品转移、测试及分离等的要求
满足实验室常见应用的产品组合,包含:
- 量筒(4个刻度量筒,100mL 2个,500mL1个,1000mL 1个)
- 烧杯(5个Griffin低型烧杯,50/100/250/600/1000mL)
- 洗瓶 (4个500mL Unitary洗瓶)
- 直身罐(500mL PPCO直身罐)
- 试管架(适用于50mL试管的蓝色半长管架)
- 有PP,LDPE,氟化材质的圆形和矩形带下放水口大桶
- 从5L-50L的容量可选,可以用于便捷分装不同体积的溶液
- 大容量储液瓶,便捷的下放水口,分液操作更便捷
可以方便的存储、分装溶液和培养基。
- 有注塑刻度(增量为 1 gal. 和 5L),方便观察液面
- 集成肩部手柄便于提起大桶
- 是储存并分配溶液和培养基的理想选择,可在重新填充前进行高温高压灭菌以防止细菌生长
- 模制龙头强度好,并且防漏
- 可高压灭菌/有刻度/防漏†
- 广谱的化学耐受性
- 有玻璃和塑料两种材质的样品容器
- 有已认证、预处理不认证和未处理三种水平的产品可以选择
- VOA,半VOA,PCB和痕量金属认证可选
- 满足锂电池研发、质控过程中的样品收集、保存、处理、转运等饿要求
专门设计用于采集各类需避光的有机和无机目标分析物的土壤、污泥和废水样本。
- 三种处理水平可选。认证级,符合 EPA 针对半挥发性有机物、杀虫剂、PCB 和金属分析的性能规范要求;加工级,与认证级玻璃罐采用相同的加工方式,但无认证文件;未加工级,可供您用于自己的清洁程序
- 棕色 III 类碱石灰广口罐;建议用于光敏样品
- PTFE 内衬白色聚丙烯顶封盖
- 规格范围从60至 250mL
研发过程中,取样的准确性非常重要,赛默飞提供手动和电动移液器和吸头系统,可获帮助研发客户获得一致、可重现的结果。
E1-ClipTip™ 可调间距 Equalizer 电动多通道移液器
- 赛默飞提供一站式移液解决方案,确保精准移液一致、可重现的结果,助力客户科研新突破
- 覆盖pL皮升到mL毫升分液范围
- 提供手动移液到自动化分液整体解决方案
- 提供移液耗材到移液设备,吸头移液器到自动化分液设备,一站式服务