优秀的过程带来优质的结果。
简单易用的界面和简化的内部工程设计意味着无论您的任务或工作领域是什么,您都可以专注于冷却您的应用,不必担心结果。对于需要大批量工艺冷却的关键应用,循环冷却器是一种多功能的可靠投资,可确保长达数年的稳定、可靠运行。
Thermo Scientific 再循环冷却器支持从实验室工作台到大规模生产工艺的广泛应用。
可配置设计
有多种冷却容量和选项可供选择,可满足您的应用。
创新型平台
形成的产品是一款使用、维护简便的高性能冷却器,可配置用于各种严苛应用。
优异的性能
优化的制冷能力和可靠性,可满足您的关键应用需求。
从一系列循环冷却器中进行选择。只需三步,轻松简单。
→ 第1步:按温度选择您的冷却器
→ 第2步:选择产品需求以完成系统
→ 第3步:定制您的冷却器
→ 获取报价
第1步:设定温度范围选择您的冷却器 |
单击所需的功率范围以查看规格:
→ 900 - 2500 W | → 3500 - 10000 W | → 15000 - 24000 W
ThermoFlex→ 900 - 2500 W
型号 | TF900 | TF1400 | TF2500 | |
制冷能力 | 60Hz | 900 W / 3074 BTU | 1400 W / 4781 BTU | 2500 W / 8538 BTU |
50Hz | 750 W / 2559 BTU | 1700 W / 3996 BTU | 2200 W / 7513 BTU | |
水箱容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | |
物理尺寸 | 27.3 x 14.2 x 24.6 in (69.2 x 36.0 x 62.4 cm) | 27.3 x 14.2 x 24.6 in (69.2 x 36.0 x 62.4 cm) | 29.0 x 17.2 x 26.5 in | |
可用电压 |
|
|
| |
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF900 | TF1400 | TF2500 | |||
泵 | ||||||
水冷 | — | ✓ | ✓ | |||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
加热器 | • 1.0kW @ 208V • 1.2kW @ 230V • 2.3kW @ 230V • 2.8kW @ 208V | • 2.3kW @ 230V |
出厂选项 | TF900 | TF1400 | TF2500 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
ThermoFlex→ 3500 - 10000 W
型号 | TF3500 | TF5000 | TF7500 | TF10000 | |
制冷能力 | 60Hz | 3500 W / 11953 BTU | 5000 W / 17076 BTU | 7500 W / 25575 BTU | 10000 W / 34100 BTU |
50Hz | 3050 W / 10416 BTU | 4400 W / 15027 BTU | 6425 W / 21910 BTU | 8500 W / 28985 BTU | |
水箱容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | |||
物理 尺寸 | 27.3 x 14.2 x 24.6 in (69.2 x 36.0 x 62.4 cm) | 27.3 x 14.2 x 24.6 in (69.2 x 36.0 x 62.4 cm) | 29.0 x 17.2 x 26.5 in (73.6 x 43.6 x 67.3 cm) | 52.3 x 25.2 x 33.8 in (2.7 x 63.9 x 85.6 cm) | |
电压 可用 | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz/3 • 400V/50Hz/3、460V/60Hz/3 | • 208-230V/60Hz/3 • 400V/50Hz/3、460V/60Hz/3 | |
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF3500 | TF5000 | TF7500 | TF10000 | ||||||||
泵 | ||||||||||||
水冷 | — | ✓ | — | ✓ | ||||||||
风冷 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ||||||||
加热器 | • 2.3kW @ 230V • 2.8kW @ 208V | • 2.3kW @ 230V • 2.8kW @ 208V | • 5.0kW @ 208V • 6.1kW @ 460V | • 5.0kW @ 208V • 6.1kW @ 460V |
出厂选项 | TF3500 | TF5000 | TF7500 | TF10000 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
兼容 Flourinert | — | — | — | — |
ThermoFlex→ 15000 - 24000 W
型号 | TF15000 | TF20000 | TF24000 | |
制冷能力 | 60 Hz | 15000 W / 51228 BTU | 20000 W / 68304 BTU | 24000 W / 81964 BTU |
50 Hz | 12525 W / 42775 BTU | 16700 W / 57043 BTU | 21000 W / 71719 BTU | |
水箱容量 | 4.75加仑 / 17.9升 | |||
物理尺寸 | 49.0 x 46.5 x 30.9 in (124.4 x 118.1 x 78.6 cm) | 58.6 x 46.5 x 30.9 in (148.9 x 118.1 x 78.6 cm) | ||
可用电压 | • 208-230V/60Hz/3 • 400V/50Hz/3Hz、460V/60Hz/3 | |||
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF15000 | TF20000 | TF24000 |
泵 | |||
水冷 | ✓ | ✓ | ✓ |
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ |
加热器 | — | — | • 22.5kW @ 460V |
出厂选项 | TF15000 | TF20000 | TF24000 |
内部释压 | — | — | — |
外部释压 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
— | — | — | |
— | — | — | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
→ 返回功率
单击所需的功率范围以查看规格:
→ 1400 - 3500 W | → 5000 - 10000 W
ThermoFlex→ 1400 - 3500 W
型号 | TF1400 | TF2500 | TF3500 | |
制冷能力 | 60Hz | 1400 W / 4781 BTU | 2500 W / 8538 BTU | 3500 W / 11953 BTU |
50Hz | 1700 W / 3996 BTU | 2200 W / 7513 BTU | 3050 W / 10416 BTU | |
储存容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | |
物理尺寸 | 27.3x14.2x24.6in (69.2x36.0x62.4cm)* | 29.0x17.2x26.5in (73.6x43.6x67.3cm)* | 38.9x19.3x30.9 in (98.7x48.8x78.4cm)* | |
可用电压 | • 115V/60Hz、100V/50Hz • 100-115V/50-60Hz • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | |
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF1400 | TF2500 | TF3500 | ||||
泵 | |||||||
水冷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
加热器 | • 1.0kW @ 208V • 1.2kW @ 230V • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V |
出厂选项 | TF1400 | TF2500 | TF3500 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
— | — | — | |
— | — | — | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
ThermoFlex→ 5000 - 10000 W
型号 | TF5000 | TF7500 | TF10000 | |
制冷能力 | 60Hz | 5000 W / 17076 BTU | 7500 W / 25575 BTU | 10000 W / 34100 BTU |
50Hz | 4400 W / 15027 BTU | 6425 W / 21910 BTU | 8500 W / 28985 BTU | |
储存容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | |
物理尺寸 | 27.3x14.2x24.6in (69.2x36.0x62.4cm)* | 29.0x17.2x26.5in (73.6x43.6x67.3cm)* | 29.0x17.2x26.5 in (73.6x43.6x67.3cm)* | |
可用电压 (v/Hz) | • 115v/60Hz、100V/50Hz • 100-115V/50-60Hz • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | |
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF5000 | TF7500 | TF10000 | ||||
泵 | |||||||
水冷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
加热器 | • 1.0kW @ 208V • 1.2kW @ 230V • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V |
出厂选项 | TF5000 | TF7500 | TF10000 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
— | — | — | |
— | — | — | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
ThermoFlex
型号 | TF2500 | TF5000 | TF10000 | |
制冷能力 | 60 Hz | 2500 W / 8538 BTU | 5000 W / 17076 BTU | 10000 W / 34100 BTU |
50 Hz | 2200 W / 7513 BTU | 4400 W / 15027 BTU | 8500 W / 28985 BTU | |
储存容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 4.75加仑 / 17.9升 | ||
物理尺寸 | 38.9 x 19.3 x 30.9 in (98.7 x 48.8 x 78.4 cm) | 52.3 x 25.2 x 33.8 in (132.7 x 63.9 x 85.6 cm) | ||
可用电压 | • 208-230V/60Hz 和 200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 460V/60Hz、400V/50Hz | ||
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF2500 | TF5000 | TF10000 | |||||
泵 | ||||||||
水冷 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
加热器 | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 5.0kW @ 208V • 6.1kW @ 460V |
出厂选项 | TF2500 | TF5000 | TF10000 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
ThermoChill
型号 | TCI | TCII | TCIII | |
温度稳定性 | ±0.1 °C | ±0.5 °C | ||
制冷能力 | 60 Hz | 700 W / 2391 BTU | 1000 W / 3415 BTU | 2000 W / 6830 BTU |
50 Hz | 600 W / 2049 BTU | 900 W / 3074 BTU | 1900 W / 6489 BTU | |
水箱容量 | 9.5升(2.5加仑) | 19.0升(5.0加仑) | ||
物理尺寸 | 24.4 x 14.2 x 23.6 in (62 x 36.1 x 59.9 cm) | 28.6 x 17.3 x 23.6 in (72.6 x 43.9 x 59.9 cm) | ||
可用电压 | 115V/60Hz 100V/50Hz 230V/50Hz | 208-230V /60Hz 200V/50Hz 230V/50Hz | ||
合规性 | CE/UL |
出厂要求 | TCI | TCII | TCIII | |
60 Hz | 1.4 gpm @ 60 psid (5.3 lpm @ 4.1 bar) | |||
50 Hz | 1.2 gpm @ 60 psid (4.5 lpm @ 4.1 bar) | |||
60 Hz | — | 3.6 gpm @ 60 psid (13.6 lpm @ 4.1 bar) | ||
50 Hz | — | 2.5 gpm @ 60 psid (9.4 lpm @ 4.1 bar) | ||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ |
出厂选项 | TC1 | TCII | TCIII |
仅 RS232 | ✓ | ✓ | ✓ |
Polar
型号 | 250 LC | 500 LC |
20°C 时的制冷能力 | 250 W / 853 BTU | 500 W / 1706 BTU |
水箱容量 | 2.8升(0.74加仑) | |
物理尺寸 | 24.8 x 9.1 x 19.2 in (62.0 x 23.2 x 48.7 cm) | |
可用电压 | 115V/60Hz 100V/50-60Hz 220-230V/50Hz 220V/60Hz | |
合规性 | CE/RoHS/UL |
出厂要求 | 250 LC | 500 LC |
压力泵 - 最大流量 - 最大压力 | - 15 lpm (3.96 gpm) - 805 mbar (11.7 psi) | — |
压力泵/抽吸泵 - 最大流量 - 最大压力 | - 21 lpm (5.5 gpm) - 805 mbar (11.7 psi) |
Polar 没有出厂选项 |
Merlin
Polar
Polar 没有出厂选项 |
单击所需的功率范围以查看规格:
→ 900 - 2500 W | → 3500 - 10000 W | → 15000 - 24000 W
ThermoFlex→ 900 - 2500 W
型号 | TF900 | TF1400 | TF2500 | |
制冷能力 | 60Hz | 900 W / 3074 BTU | 1400 W / 4781 BTU | 2500 W / 8538 BTU |
50Hz | 750 W / 2559 BTU | 1700 W / 3996 BTU | 2200 W / 7513 BTU | |
水箱容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | |
物理尺寸 | 27.3 x 14.2 x 24.6 in (69.2 x 36.0 x 62.4 cm) | 27.3 x 14.2 x 24.6 in (69.2 x 36.0 x 62.4 cm) | 29.0 x 17.2 x 26.5 in | |
可用电压 |
|
|
| |
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF900 | TF1400 | TF2500 | |||
泵 | ||||||
水冷 | — | ✓ | ✓ | |||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
加热器 | • 1.0kW @ 208V • 1.2kW @ 230V • 2.3kW @ 230V • 2.8kW @ 208V | • 2.3kW @ 230V |
出厂选项 | TF900 | TF1400 | TF2500 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
ThermoFlex→ 3500 - 10000 W
型号 | TF3500 | TF5000 | TF7500 | TF10000 | |
制冷能力 | 60Hz | 3500 W / 11953 BTU | 5000 W / 17076 BTU | 7500 W / 25575 BTU | 10000 W / 34100 BTU |
50Hz | 3050 W / 10416 BTU | 4400 W / 15027 BTU | 6425 W / 21910 BTU | 8500 W / 28985 BTU | |
水箱容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | |||
物理 尺寸 | 27.3 x 14.2 x 24.6 in (69.2 x 36.0 x 62.4 cm) | 27.3 x 14.2 x 24.6 in (69.2 x 36.0 x 62.4 cm) | 29.0 x 17.2 x 26.5 in (73.6 x 43.6 x 67.3 cm) | 52.3 x 25.2 x 33.8 in (2.7 x 63.9 x 85.6 cm) | |
电压 可用 | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz/3 • 400V/50Hz/3、460V/60Hz/3 | • 208-230V/60Hz/3 • 400V/50Hz/3、460V/60Hz/3 | |
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF3500 | TF5000 | TF7500 | TF10000 | ||||||||
泵 | ||||||||||||
水冷 | — | ✓ | — | ✓ | ||||||||
风冷 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ||||||||
加热器 | • 2.3kW @ 230V • 2.8kW @ 208V | • 2.3kW @ 230V • 2.8kW @ 208V | • 5.0kW @ 208V • 6.1kW @ 460V | • 5.0kW @ 208V • 6.1kW @ 460V |
出厂选项 | TF3500 | TF5000 | TF7500 | TF10000 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
兼容 Flourinert | — | — | — | — |
ThermoFlex→ 15000 - 24000 W
型号 | TF15000 | TF20000 | TF24000 | |
制冷能力 | 60 Hz | 15000 W / 51228 BTU | 20000 W / 68304 BTU | 24000 W / 81964 BTU |
50 Hz | 12525 W / 42775 BTU | 16700 W / 57043 BTU | 21000 W / 71719 BTU | |
水箱容量 | 4.75加仑 / 17.9升 | |||
物理尺寸 | 49.0 x 46.5 x 30.9 in (124.4 x 118.1 x 78.6 cm) | 58.6 x 46.5 x 30.9 in (148.9 x 118.1 x 78.6 cm) | ||
可用电压 | • 208-230V/60Hz/3 • 400V/50Hz/3Hz、460V/60Hz/3 | |||
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF15000 | TF20000 | TF24000 |
泵 | |||
水冷 | ✓ | ✓ | ✓ |
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ |
加热器 | — | — | • 22.5kW @ 460V |
出厂选项 | TF15000 | TF20000 | TF24000 |
内部释压 | — | — | — |
外部释压 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
— | — | — | |
— | — | — | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
→ 返回功率
单击所需的功率范围以查看规格:
→ 1400 - 3500 W | → 5000 - 10000 W
ThermoFlex→ 1400 - 3500 W
型号 | TF1400 | TF2500 | TF3500 | |
制冷能力 | 60Hz | 1400 W / 4781 BTU | 2500 W / 8538 BTU | 3500 W / 11953 BTU |
50Hz | 1700 W / 3996 BTU | 2200 W / 7513 BTU | 3050 W / 10416 BTU | |
储存容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | |
物理尺寸 | 27.3x14.2x24.6in (69.2x36.0x62.4cm)* | 29.0x17.2x26.5in (73.6x43.6x67.3cm)* | 38.9x19.3x30.9 in (98.7x48.8x78.4cm)* | |
可用电压 | • 115V/60Hz、100V/50Hz • 100-115V/50-60Hz • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | |
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF1400 | TF2500 | TF3500 | ||||
泵 | |||||||
水冷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
加热器 | • 1.0kW @ 208V • 1.2kW @ 230V • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V |
出厂选项 | TF1400 | TF2500 | TF3500 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
— | — | — | |
— | — | — | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
ThermoFlex→ 5000 - 10000 W
型号 | TF5000 | TF7500 | TF10000 | |
制冷能力 | 60Hz | 5000 W / 17076 BTU | 7500 W / 25575 BTU | 10000 W / 34100 BTU |
50Hz | 4400 W / 15027 BTU | 6425 W / 21910 BTU | 8500 W / 28985 BTU | |
储存容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | 1.9加仑 / 7.2升 | |
物理尺寸 | 27.3x14.2x24.6in (69.2x36.0x62.4cm)* | 29.0x17.2x26.5in (73.6x43.6x67.3cm)* | 29.0x17.2x26.5 in (73.6x43.6x67.3cm)* | |
可用电压 (v/Hz) | • 115v/60Hz、100V/50Hz • 100-115V/50-60Hz • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | |
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF5000 | TF7500 | TF10000 | ||||
泵 | |||||||
水冷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
加热器 | • 1.0kW @ 208V • 1.2kW @ 230V • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V |
出厂选项 | TF5000 | TF7500 | TF10000 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
— | — | — | |
— | — | — | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
ThermoFlex
型号 | TF2500 | TF5000 | TF10000 | |
制冷能力 | 60 Hz | 2500 W / 8538 BTU | 5000 W / 17076 BTU | 10000 W / 34100 BTU |
50 Hz | 2200 W / 7513 BTU | 4400 W / 15027 BTU | 8500 W / 28985 BTU | |
储存容量 | 1.9加仑 / 7.2升 | 4.75加仑 / 17.9升 | ||
物理尺寸 | 38.9 x 19.3 x 30.9 in (98.7 x 48.8 x 78.4 cm) | 52.3 x 25.2 x 33.8 in (132.7 x 63.9 x 85.6 cm) | ||
可用电压 | • 208-230V/60Hz 和 200V/50Hz • 230V/50Hz • 200-230V/50-60Hz | • 208-230V/60Hz、200V/50Hz • 460V/60Hz、400V/50Hz | ||
合规性 | CE/CSA/UL |
出厂要求 | TF2500 | TF5000 | TF10000 | |||||
泵 | ||||||||
水冷 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
加热器 | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 2.3kW @ 208V • 2.8kW @ 230V | • 5.0kW @ 208V • 6.1kW @ 460V |
出厂选项 | TF2500 | TF5000 | TF10000 |
内部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
外部释压 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
防回流 | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | |
模拟通信 | ✓ | ✓ | ✓ |
仅 RS232 | — | — | — |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | |
兼容 Flourinert | — | — | — |
ThermoChill
型号 | TCI | TCII | TCIII | |
温度稳定性 | ±0.1 °C | ±0.5 °C | ||
制冷能力 | 60 Hz | 700 W / 2391 BTU | 1000 W / 3415 BTU | 2000 W / 6830 BTU |
50 Hz | 600 W / 2049 BTU | 900 W / 3074 BTU | 1900 W / 6489 BTU | |
水箱容量 | 9.5升(2.5加仑) | 19.0升(5.0加仑) | ||
物理尺寸 | 24.4 x 14.2 x 23.6 in (62 x 36.1 x 59.9 cm) | 28.6 x 17.3 x 23.6 in (72.6 x 43.9 x 59.9 cm) | ||
可用电压 | 115V/60Hz 100V/50Hz 230V/50Hz | 208-230V /60Hz 200V/50Hz 230V/50Hz | ||
合规性 | CE/UL |
出厂要求 | TCI | TCII | TCIII | |
60 Hz | 1.4 gpm @ 60 psid (5.3 lpm @ 4.1 bar) | |||
50 Hz | 1.2 gpm @ 60 psid (4.5 lpm @ 4.1 bar) | |||
60 Hz | — | 3.6 gpm @ 60 psid (13.6 lpm @ 4.1 bar) | ||
50 Hz | — | 2.5 gpm @ 60 psid (9.4 lpm @ 4.1 bar) | ||
风冷 | ✓ | ✓ | ✓ |
出厂选项 | TC1 | TCII | TCIII |
仅 RS232 | ✓ | ✓ | ✓ |
Polar
型号 | 250 LC | 500 LC |
20°C 时的制冷能力 | 250 W / 853 BTU | 500 W / 1706 BTU |
水箱容量 | 2.8升(0.74加仑) | |
物理尺寸 | 24.8 x 9.1 x 19.2 in (62.0 x 23.2 x 48.7 cm) | |
可用电压 | 115V/60Hz 100V/50-60Hz 220-230V/50Hz 220V/60Hz | |
合规性 | CE/RoHS/UL |
出厂要求 | 250 LC | 500 LC |
压力泵 - 最大流量 - 最大压力 | - 15 lpm (3.96 gpm) - 805 mbar (11.7 psi) | — |
压力泵/抽吸泵 - 最大流量 - 最大压力 | - 21 lpm (5.5 gpm) - 805 mbar (11.7 psi) |
Polar 没有出厂选项 |
Merlin
Polar
Polar 没有出厂选项 |
探索哪一款冷却器最适合您的应用。查找适合您的循环冷却器
适合以下应用
- 分析
- 汽车
- 生物技术
- 实验室
- 激光
- 医疗
- 计量
- 包装
- 制药
- 印刷
- 科研
- 半导体
- 工业
- 大学
冷却器附件
OEM 的基本塑料器具、组件和设备
我们广泛的实验室塑料器具和设备产品有助于扩展和补充我们生命科学研究、诊断制造和工业市场合作伙伴的产品组合。我们广泛的选项包括标准化的和定制的解决方案,可满足您的特定需求。
相关温控区域
Unity Lab Services:访问我们的专家服务团队,了解有关支持计划、零件和耗材资源以及其他仪器服务的信息。