农业基因组学解决方案旨在提供您最需要的准确、可操作的数据
Thermo Fisher Scientific 致力于为植物和动物基因分型应用提供仪器、试剂和解决方案:简单、可扩展且经济的新一代解决方案,助力推动非凡的农业创新。这些解决方案帮助生产者培育更健康、更高产的作物和畜禽,从而帮助养育世界不断增长的人口。
农业基因组学应用亮点
将基因组学应用于伴侣动物育种
农业基因组学不仅仅是关于作物和经济动物。确切地说,农业包括出于任何原因对任何物种进行的繁育和维护,因此也包括为装饰而种植的植物,或作为宠物而饲养的动物。因此,农业基因组学的一个新兴前沿是利用现代科学知识和二代测序(NGS)技术改进狗、猫及其它伴侣动物的育种。
新的Applied Biosystems AgriSeq伴侣动物和经济动物基因分型解决方案
在遗传性状检测中,遗传标记的高度一致性检测至关重要。靶向GBS方法(如AgriSeq)相比于非靶向GBS方法具有更大的优势,后者极易受到等位基因脱扣和数据丢失的影响。通过使用AgriSeq工作流程,可以高度可再现地同时靶向数百到数千个标记,并实现对于多个样本的同时检测。
特色的农业基因组学解决方案
一系列用于牛、犬、马的亲缘关系分析的动物 STR 基因分型试剂盒。
经济高效、可扩展并易于使用的靶向测序法基因分型(GBS)解决方案,支持各种植物和动物物种的基因组学辅助育种。
可生成可靠的验证结果和筛查结果的实时 PCR 仪、TaqMan 引物探针和相关试剂。
专门设计用于从植物组织中分离核酸的试剂盒和试剂。
Affymetrix 农业基因组学基因分型解决方案为育种人员和研究人员提供了一系列功能强大且灵活的基因分型工具。
资源
在线研讨会
如要观看有关我们的农业基因组学技术及其如何为农业育种人员和研究人员赋能的在线研讨会,请点击下方,访问我们的在线研讨会目录。
观看其它的在线研讨会 ›