可优化您实验室 qPCR 工作流程的农业基因组学解决方案
赛默飞世尔科技致力于为动植物基因分型应用提供简单、可扩展且经济的仪器、试剂和新一代解决方案。我们灵活的 TaqMan SNP 基因分型引物探针试剂、TaqMan 预混液和实时荧光定量 PCR 仪可轻松融入大多数农业基因组学实验室工作流程,确保持续提供快速、精确、可控的 qPCR 结果。
使用TaqMan 引物探针试剂可以快速简单地获得单核苷酸多态性 (SNP) 基因分型的结果。在我们众多预设计的引物探针试剂中,每种引物探针试剂都包括两个带有不同荧光染料的等位基因特异性 TaqMan MGB 探针,以及一对可检测特定 SNP 靶标的 PCR 引物对。这些TaqMan 引物探针试剂可与基因组唯一匹配,与目的等位基因实现独一无二的特异性配对。我们提供超过 620 万种预设计的引物探针试剂,适用于 48、96、384 孔和 OpenArray 格式的实时荧光定量 PCR 仪,让您可以根据自己的基因分型需求选择最适合的工作流程。
TaqMan 预混液包含缓冲液、dNTPs、被动参考染料、热稳定型热启动 DNA 聚合酶,以及其它用于保证可靠的TaqMan探针法实时荧光定量 PCR 结果的组分。只需加入样品和 TaqMan引物探针试剂,然后开始反应即可。TaqMan 基因分型预混液专门用于检测拷贝数、DME 和 SNP。该预混液具有最佳的基因分型性能。
我们可为您提供实时荧光定量 PCR 仪。使用 Applied Biosystems™ 实时荧光定量 PCR 平台,您可以获得优异的检测性能、可靠性和一流的支持, 实现真正的价值。QuantStudio™ 系列仪器完全兼容TaqMan 引物探针试剂,并可灵活选择各种实时定量化学试剂,使您可以轻松开始您的实验。QuantStudio™ 系列仪器可让您获得所需的结果、与您的同事互联及协作,实现您的研究目标。