用于毛细管电泳分析的动物基因型 STR 试剂盒
短串联重复序列 (STR) 基因座或微卫星是一类核 DNA 标志,由长度 2-7 bp的串联重复序列基序组成。STR 基因座的等位基因随给定序列基序的重复次数而变化。利用 PCR 扩增、电泳法分离扩增产物来检测 STR 等位基因。由于其高水平的多态性(信息量)和孟德尔遗传,STR 基因座已成为亲缘鉴定和个体识别的优选标志。
我们提供多种动物的 STR 基因型试剂盒,用于牛、犬和马的亲缘鉴定。这些试剂盒包含目的 STR 基因座多重扩增必须的所有试剂,包括 PCR 预混液、荧光染料标记的引物库及一条对照 DNA。完成多重 PCR 反应后,利用自动化毛细管电泳仪,单次进样,对扩增产物进行分离并分析。这些试剂盒中的标志已被预先优化,使其在信号高度和等位基因鉴别方面具有强劲表现。
主要特征包括:
- 工作流程简单、快速,可在一天内轻松完成
- ISAG 或动物亲缘育种业广泛认可的标记
- 轻松解读等位基因调用
- 经济、适用的方法