庆祝我们在实时荧光定量 PCR 领域超过25年的创新成果
作为 PCR 创新的领先企业,我们已成为实时荧光定量 PCR 仪器领域的金标准。购买我们的 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 平台,您可以获得优异的性能、极高的可靠性和一流的支持,是一次物超所值的体验。专为实现与 Applied Biosystems TaqMan 检测试剂盒的兼容性及实时定量方法的灵活性而设计,使用本品,您可以轻松开始您的实验。Applied Biosystems QuantStudio 系列仪器可让您获得您需要的结果,与您的同事沟通和协作,实现您的研究目标。
寻求商业化?立即联系我们的 OEM 服务团队 ›
比较实时荧光定量 PCR 和数字 PCR 系统
新用户轻松使用 | 各种经验水平的用户均能轻松使用 | 优化实验,轻松掌控 | |
询 价 › | 询 价 › | 询 价 › | |
每次运行的反应次数 | 96 | 96 | 96或384 |
模块规格 | 96孔 0.2 mL(等温) | 96孔 0.2 mL 或96孔快速 0.1 mL | 96孔 0.2 mL、96孔快速 0.1 mL 或384孔 |
颜色组合(多重) | 多达3个 | 最多 4 个 | 96孔多达21个 384孔多达5个 |
运行时间 | 大约40分钟 | 快至30分钟 | 快至30分钟 |
程控体积 | 1-200 μL | ||
验证体积 | 10-100 μL | 10-100 µl(96孔 0.2 mL) 10-30 µl(96孔 0.1 mL) | 10-100 µl(96孔 0.2 mL) 10-30 µl(96孔 0.1 mL) 5-20 µl(384孔) |
适合自动化操作 | 否 | 否 | 否 |
远程监测 | |||
机载内存 | 是,>2,000 次运行 | ||
电子邮件通知 | |||
帮助符合 21 CFR Part 11 要求 | 内含安全、审计、电子签名套件 | ||
灵敏度 | 低至1个拷贝 | ||
动态范围 | 多达10个 log 动态范围** | ||
化学试剂 | 所有基于实时荧光定量 PCR 的化学方法。 含有或不含有惰性参比染料的化学方法均可灵活使用。 | ||
可用应用: | |||
基因表达 | |||
基因分型 | |||
拷贝数变异 | |||
蛋白检测 | |||
MicroRNA | |||
病原检测 | |||
HRM | |||
IVD 平台 | 否 | 否 | 特定国家可用 |
温度均一性 | ± 0.4℃ | ||
激发光源 | 带白光 LED 灯的 OptiFlex™ 系统 | ||
滤光片/颜色 | 3个激发滤光片(450-600 nm) 3个发射滤光片(500-640 nm) | 4个激发滤光片(450-600 nm) 4个发射滤光片(500-640 nm) | 96孔:6个激发滤光片(450-670 nm) 6个发射滤光片(500-720 nm) 384孔:5个激发滤光片(450-650 nm) 5个发射滤光片(500-700 nm) |
采用云技术 | 直连 | ||
Wi-Fi 连通性 | 是 | ||
尺寸 | 宽27 cm 深50 cm 高40 cm | ||
询 价 › | 询 价 › | 询 价 › |
高度的灵活性和直观的设计 | 智能且互通 | 强大的多功能性和直观的设计 | 更智能,更高生产率 | 最大的通量、灵活性和可扩展性 | |
询 价 › | 询 价 › | 询 价 › | 询 价 › | 询 价 › | |
颜色 | 5种颜色,与 OptiFlex 兼容 | 5种颜色,与 OptiFlex 兼容 | 6种颜色,与 OptiFlex 兼容(21种滤光片组合) | 6种颜色,与 OptiFlex 兼容(21种滤光片组合) | 6种颜色,与 OptiFlex 兼容(21种滤光片组合) |
每次运行的反应次数 | 96或384 | 96或384 | 96或384 | 96或384 | 96、384或 12,228 |
可互换模块规格 | 96孔(0.1 和 0.2 mL)、384孔 | 96孔(0.2 mL)、384孔 | 96孔(0.1 和 0.2 mL)、384孔、TaqMan 阵列 | 96孔(0.2 mL)、384孔 | 96孔(0.1 和 0.2 mL)、384孔、TaqMan 阵列、OpenArray |
通量 | 高 | 高 | 高 | 高 | 非常高 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 73.8 x 50.1 x 66.1 cm | 52.5 x 33.8 x 54.7 cm | 73.8 x 50.1 x 66.1 cm | 52.5 x 33.8 x 54.7 cm | 73.8 x 50.1 x 66.1 cm |
VeriFlex 温度控制 | 不适用 | 是,3个区域 | 不适用 | 是,6个区域 | 不适用 |
激发光源 | 卤素灯 | 白光 LED | 卤素灯 | 白光 LED | 白光 LED |
灵敏度 | 低至1个拷贝 | ||||
动态范围 | 多达10个 log 动态范围** | ||||
符合 21 CFR Part 11 要求 | 可选安全、审计、电子签名套装 | 否 | 可选安全、审计、电子签名套装 | 安全、审计、电子签名套件† | 可选安全、审计、电子签名套装 |
触摸屏 | 是 | 是,交互式 | 是 | 是,交互式 | 是 |
采用云技术 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
运行时间 | 快至30分钟 | ||||
化学试剂 | 所有基于实时荧光定量 PCR 的化学方法。含有或不含有惰性参比染料的化学方法均可灵活使用。 | ||||
可用应用: | |||||
基因表达 | |||||
基因分型 | |||||
拷贝数变异 | |||||
蛋白检测 | |||||
MicroRNA | |||||
病原检测 | |||||
HRM | |||||
IVD 平台 | 否 | 否 | 特定国家可用 | 否 | 否 |
询 价 › | 询 价 › | 询 价 › | 询 价 › | 询 价 › | |
*OpenArray 为双通道功能,其他规格为多通道功能。 |
固定模块实时荧光定量 PCR 系统的服务和支持
保修信息 | ||
1年标准保修期 | ||
保修期满后服务计划 | ||
AB 完整服务 | ||
AB 保证服务 | ||
AB 维护 | ||
常规维护 | ||
合规服务 | ||
IQ/OQ/PQ 或 IPV | ||
OQ/PQ 或 IPV |
可互换模块实时荧光定量 PCR 系统的服务和支持
数字 PCR 系统的服务和支持
保修信息 | |
1年标准保修期 | |
保修期满后服务计划 | |
AB 保证服务 | |
Smart Start 向导 | |
客户接待服务 | |
快速更换 | |
合规服务 | |
IQ/OQ/IPV | |
OQ/IPV | |
SAE IQ/OQ |
QuantStudio 1*、3 & 5系统 | QuantStudio 6 & 7 Pro 系统 | |
仪器状态 | ||
通过智能电话(ICMA)监测运行 | ||
实验设计应用程序(DA) | ||
数据分析模块(SC、RQ、PA、GT、HRM) | ||
语音指令 | ||
智能帮助 | ||
智能远程支持 | ||
仪器调试工具 |
*QuantStudio 1 系统在美国和加拿大不可用。
了解关于已连接仪器和如何加快您的试验研究的更多信息。
查找您需要的经典实时荧光定量 PCR 仪的部件和部件号。
各样各样的软件应用程序可帮助您全面利用 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 仪器。
从下拉菜单中选择您的实时荧光定量 PCR(qPCR)仪器,轻松找到与您的仪器兼容的孔板、光学盖和光学密封产品。
Applied Biosystems 光谱校准套装以及 TaqMan® RNase P 仪器验证板可帮助您校准和验证实时荧光定量 PCR 系统的性能。
您是否在寻找用于终点 PCR 的热循环仪?
相关资源
相关支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。