了解如何使用OpenArray分析板和450万种预先设计的TaqMan SNP 基因分型测定实现每天高达7万个基因分型数据。 定制的TaqMan SNP 基因分型测定也可用于您的项目。
使您的实验成本降至最低
OpenArray™ 技术是一种基于实时荧光定量 PCR 技术,且价格实惠的解决方案,用于高通量基因表达分析、基因分型、microRNA (miRNA) 分析以及数字 PCR 应用。这一独特的技术最大程度地减少了试剂用量并极大地降低了单位数据点的价格,从而可以相同的预算费用分析更多的样品。我们提供 11 种定制格式满足您的通量需求。
视频:学习改善 PSA 测试
访问瑞典卡罗林斯卡医学院生物样本库,了解他们通过使用生物标记物、OpenArray 技术和 QuantStudio 12K Flex qPCR系统为改善前列腺癌 PSA 测试所作出的努力。
应用
OpenArray 技术与我们金标准的TaqMan Assay产品线结合使用时可支持一系列应用,其中包括SNP 基因分型、基因表达、microRNA分析和药物基因组学。对于每一个应用,遵循工作流程的每一步以了解如何通过我们推荐的不同产品获得最佳结果。
了解如何使用 OpenArray 技术和我们的TaqMan基因表达Assay,每天对高达2304个样品进行基因表达分析。
了解如何使用QuantStudio 12K Flex TaqMan OpenArray microRNA分析芯片每天分析高达36个样品。
OpenArray 技术发表文章列表
使用 OpenArray® 技术回顾详细的发表文章列表。
排序依据:
仅供研究使用。不可用于诊断程序。