OpenArray™ 技术使用具有3,072个通孔的孔板,孔板尺寸与显微镜载玻片相仿。每张板上包含48个子阵列,每个子阵列有64个通孔。每个通孔的直径为 300 μm,深度为 300 μm,并经过亲水和疏水涂层处理。借助表面张力将试剂保留在通孔中(见图)。每个 OpenArray 板可容纳与八个传统384孔板一样多的样本。
定制型板规格
用于 QuantStudio™ 12K Flex 系统的定制型 OpenArray 孔板有11种规格可选,为您配置基因表达、miRNA 和基因分型分析板提供了灵活的解决方案。
基因表达和 miRNA 分析板规格 | 样本数量 (每个板) | 起订量(10包) | 样本总数 (每起订量) | |
---|---|---|---|---|
仅限库存测定 | 库存、按订单生产和/或定制测定 | |||
18(3X)次测定 | 48 | 1 | 1 | 480 |
56次测定 | 48 | 1 | 1 | 480 |
112次测定 | 24 | 1 | 2 | 240(仅库存)/ 480(库存/定制) |
168次测定 | 16 | 1 | 3 | 160(仅库存)/ 480(库存/定制) |
224次测定 | 12 | 1 | 4 | 120(仅库存)/ 480(库存/定制) |
注:有两套对基因表达产品起订量的要求。“现货”是指所有选择的测定使用的为 OpenArray 配置。“现货/按订单生产/定制”是指包含至少一种定制或按订单生产测定的配置。
孔板规格用于 基因分型分析 | 样本数量 (每个板) | 起订量 (10包) | 样本总数 (每起订量) |
---|---|---|---|
12次测定 | 144 | 1 | 1,440 |
26次测定 | 96 | 1 | 960 |
60次测定 | 48 | 2 | 960 |
120次测定 | 24 | 4 | 960 |
180次测定 | 16 | 6 | 960 |
240次测定 | 12 | 8 | 960 |
OpenArray 技术提供了易于使用的规格。对于大多数应用而言,测定试剂盒已在我们先进的制造工厂中被预先加载到了孔板上。运行孔板时,只需要将您的样本与预混液混合,然后上样到自动 QuantStudio 12K Flex OpenArray AccuFill™ 系统上,然后进行循环和成像(见下图)。
- 选择用于定制型孔板的测定试剂盒和 OpenArray 孔板格式。
- 选择预设计的 OpenArray 通路检测组合。
- 选择 OpenArray 数字 PCR 孔板。
对于基因表达和基因分型应用,将 cDNA 或 DNA 样本与预混液在384孔样本孔板中混合。对于数字 PCR 应用,将测定试剂盒、样本和预混液在384孔样本孔板中混合。
使用 QuantStudio™ 12K Flex AccuFill™ 系统将样本混合物上样到 QuantStudio 12K Flex OpenArray 孔板上。
将 QuantStudio 12K Flex OpenArray 孔板装入合金底座以便操作;直接盖上粘性盖并用浸液注满盒子。
对于任何应用,都可以在 QuantStudio 12K Flex 仪器上以独立模式轻松运行多达4张 QuantStudio 12K Flex OpenArray 孔板。
OpenArray 技术有助于简化使用大量样本、测定试剂盒或两者兼有的实时荧光定量 PCR 研究,因为运行单个 QuantStudio 12K Flex OpenArray 孔板就相当于运行八个传统384孔板。该系统可以同时运行多达4个 QuantStudio 12K Flex OpenArray 孔板,让您通常可以在8小时内处理多达1728份基因分型样本和2304份基因表达样本。
使用 Dual Flat Block GeneAmp™ PCR 系统9700通过离线热循环提高基因分型的通量,并在一日内处理共计超过5184个基因分型样本。该系统提供可替换的模块,您也可以改为使用标准多孔板规格。
访问 OpenArray 应用页面了解每种应用工作流程和产品的更多信息。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。