The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
QuantStudio 1 实时荧光定量 PCR 系统是一款基础产品,非常适合追求性价比的新老用户。该系统配备大型交互式触摸屏和预先优化的方案模板,设置起来非常简单。
运行高达100 μL 的反应样品,在单重反应中可检测低至1.5倍的差异,并且可在大约40分钟后得出结果。此外,QuantStudio 1 系统还配备了 Connect(这是赛默飞世尔科技的云端平台),可让您远程监测运行情况,在数分钟内分析复杂的数据集,安全地存储数据,并与单位内乃至世界各地的同事在线共享结果。
除了所有 QuantStudio 系统的通用功能外,QuantStudio 1 系统还提供:
已针对 FAM/SYBR Green/SYTO 9、VIC/HEX/TET/JOE、JUN/ROX/Texas Red 染料进行校准的三种滤光片
提供三种非常常用的激发和发射滤光片:FAM、VIC 和 ROX
预先优化的协议模板极大限度地减少了新用户培训
让您可以随时随地访问、分析和共享数据
类别 | 属性 | 描述 |
产品形式 | 固定模块 |
|
效率和生产力 | 占用空间小 | |
多重分析(技术) | 3 | |
远程监测和 Wi-Fi 连接 | ||
采用云技术 | ||
直观的触摸屏 | ||
自动化兼容 | ||
尺寸 | 40 x 27 x 50 cm(高 x 宽 x 深) | |
极大限度地延长系统运行时间 | 智能帮助 | |
极少需要校准,易于维护 | ||
支持 | 远程设备诊断 | |
联络远程服务工程师 |
仅供研究使用。不可用于诊断程序。