概述
Applied Biosystems QuantStudio 6 和 7 Pro 实时荧光定量 PCR 系统提供更大的灵活性,可支持各种应用和通量要求。该系统的智能功能支持设置无需手动操作运行,从而减少污染。您可以从移动设备安排和监控运行、设置实验、分析数据,并且无论您身处何处,都可在计算机上共享结果。 
QuantStudio 6 和 7 Pro 系统的96孔模块采用 VeriFlex 技术,可实现精确的温度控制。这些块被划分为隔离区,允许在同一次运行中存在单独的循环条件,非常适合优化。您还可以使用可互换模块来提高通量,这些模块包括96孔 0.2 mL 模块、96孔 0.1 mL 模块、384孔模块和 TaqMan 阵列卡(仅限 QuantStudio 7 Pro 型号)。QuantStudio 7 Pro 系统的其他独特功能包括自动化兼容性和软件功能,以使其符合 21 CFR Part 11 的要求。这些功能中的许多都可以通过升级添加到 QuantStudio 6 Pro 系统中,以满足不断变化的实验室要求。 
特点
除了所有 QuantStudio 系统的通用功能外,QuantStudio 6 和 7 Pro 系统还提供:
远程设置、监控和共享
使用 Instrument Connect 应用程序远程监控实验并访问结果
多重分析(技术)
5或6个光学通道(用于 QuantStudio 7 Pro 系统的21种滤光片组合)
可互换模块
只需按下按钮或使用语音命令,即可灵活地在96孔(0.1和0.2 mL)、384孔和 TaqMan 阵列卡(仅限 QuantStudio 7 Pro 型号)之间轻松更改模块规格
智能功能
无需手动操作功能包括面部身份验证登录、RFID 读取器以及使用语音命令执行基本操作的能力
创新软件
数据分析应用程序可将多个数据集方便地整合在一处,并以令人惊叹的数据可视化形式呈现,以增强分析和洞察效果
环保特性
更少的废弃物和更少的资源消耗(比同类仪器使用的材料减少达54%,校准过程中产生的废弃物减少91%);节能(能耗减少达26%)
QuantStudio 7 Pro 系统独有的功能:
TaqMan 阵列卡
使用少5倍的样品量,在10分钟内只需8个移液步骤即可加载多达384个靶标。适用于 QuantStudio 7 Pro 系统(QuantStudio 6 Pro 系统的升级选项)
自动化兼容性
通过使用预配置的 Thermo Scientific Orbitor RS2 微孔板切换器添加自动加载,或与其他实验室自动化系统集成,提高生产率并减少手动任务。
有助于符合 21 CFR Part 11 要求的软件
随附 QuantStudio 7 Pro 系统(QuantStudio 6 Pro 系统的升级选项)
视频和演示
"它太小了。用户友好型触摸屏给我们留下了深刻的印象,因此我们不需要在旁边安置电脑…将其集成到云中非常方便。"
Mikael Kubista
TATAA Biocenter AB,
瑞典
"面部认证、语音命令以及超级响应和直观的触摸屏菜单使其成为少数几款简单易用的独立仪器之一(而不是通过计算机运行仪器)。”
Richard Fekete,
博士
NemaMetrix Inc
"QuantStudio 6 Pro 软件和 Connect 云端系统的增强工作流程和数据管理功能可节省大量设置和数据传输时间。我可以在离开实验室时设置运行方法,然后只需放入模板即可继续。自动传输数据至 Connect 极大地简化了数据管理和共享。确保团队中的每个人都能看到相同的数据和分析,这一点在我们扩大 qPCR 操作的过程中将变得极其重要。”
Wenlan Hu
NemaMetrix Inc
无需工具即可快速轻松地更换模块(例如96至384孔)。机载软件将指导您通过一个简单的过程。
QuantStudio 7 Pro 系统可与 Orbitor RS2 切换器(一种微孔板机械手)配合使用。这可在自动化环境中实现实时荧光定量 PCR,从而提高样品处理量并缩短无人值守时间。
使用 QuantStudio 7 Pro 系统上的 TaqMan 阵列卡提高效率。只需8个移液步骤即可加载多达384个目标。只需添加样品和主混合物,即可在10分钟内投入使用。TaqMan 阵列卡使用的样品体积减少了5倍;是低表达基因或珍贵样品的理想选择。
样品数据
  • 区分1.5倍浓度差异
  • Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 系统之间的比较
  • 10个对数级
  • 单拷贝检测
  • 多重反应
不同的簇表明 QuantStudio 7 Pro 系统上存在2倍和1.5倍的鉴别能力,置信度达99.9%,与其他 Applied Biosystems 平台、QuantStudio 7 Flex 和 7900HT 仪器相当。评估起始量存在2倍和1.5倍差异的总肝脏cDNA样品。使用各自的平台软件对运行进行分析,并带有自动阈值和基线,然后使用 SAS JMP v13 统计软件进行导出和分析。
QuantStudio 7 Pro 系统可以检测表达式中的1.5倍更改。扩增连续稀释的 KAZ 质粒。纵轴为参照 ROX 染料标准化的荧光变化。横轴为循环数,从左到右递增。通过在右侧绘制标准曲线来验证这一点。标准曲线的纵轴是周期阈值,横轴是浓度稀释序列,从左到右依次递增。
比较不同基因时,QuantStudio 7 Pro 系统和其他 Applied Biosystems 平台的可比结果。为了证明与使用 QuantStudio 7 Flex 和 7900HT 仪器相比,使用新的 QuantStudio 7 Pro 系统的相对基因表达结果的等效性,在每个平台上运行了三种标有 FAM-MGB 的基因检测(GFAP、ALB 和 KRT1)和一种内源性对照品 PPIA(VIC-QSY, primer limited)。 
通过使用96孔模块在10倍稀释中扩增 KAZ 质粒 DNA,可以获得超过10个对数级起始模板数量的高度可重现分离。纵轴为参照 ROX 染料标准化的荧光变化。横轴为循环数,从左到右递增。
单拷贝的 KAZ 质粒呈蓝色,而 NTC 呈紫色。QuantStudio 7 Pro 系统可从 NTC(43/48阳性孔)之中检测并清晰区分单拷贝
多重反应可以检测使用 VIC 染料标记的 18S rRNA,以及使用 FAM 标记的 TaqMan 探针与引物检测 TGFb 基因。该反应采用快速预混液,一式96份重复运行。纵轴表示荧光变化(参照 ROX 染料标准化),横轴表示循环数(从左至右递增)。CT 值结果显示产物分离清晰、一致,各重复样品之间的标准偏差较低。
仪器校准和验证工具包
使用以下校准套件大幅提高您的 QuantStudio 7 Pro 系统的性能。
性能数据
*可升级
仅供研究使用。不可用于诊断程序。