通过缩短手动样品制备时间、降低成本和增加通量来提高您所在实验室的生产率。 KingFisher Flex系统操作直观,预装了多种方案,可自动执行DNA和RNA的磁珠样品制备。 有效的磁珠收集与转移有助于较好地洗涤、高效洗脱和快速处理,从而在一系列复杂样品中达到可靠的高回收率和一致的性能。
使生物制品的污染物和杂质检测实现更高的生产率和更强的一致性
- 自动化样品制备处理
- 单次运行可最多提取96份样品
- 误差最小,并缩短了手动操作时间
- 一致且可靠的数据(日间,月间)
- 针对 Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 试剂盒、resDNASEQ™ 试剂盒和 ProteinSEQ™ 试剂盒的优化方案
要确保生物药品的安全性,在生产制造中必须使用快速准确的筛选方法进行过程中检测。 自动化高通量方法具有能快速可靠处理大量样品的优势。 经过功能化处理的磁珠可用于捕获和纯化感兴趣的分析物,进而能够对目标化合物进行高灵敏度和选择性的检测。 这项技术已经纳入了行业标准的PrepSEQ、resDNASEQ和ProteinSEQ 试剂盒,并且很容易适应96孔板规格。 为了能够自动执行样品分析,KingFisher Flex磁珠纯化仪提供了一个与实时PCR完全集成的平台,该平台可使用这些特制的样品制备和定量分析试剂盒对一系列生物生产杂质和污染物进行定量分析。
KingFisher Flex仪器与样品制备和定量分析试剂盒相结合,可提供成套解决方案来应对用户在整个生产过程中对生物药品筛选灵敏度、可靠性、动态范围以及自动化处理的关键需求。
与 PrepSEQ™残留DNA样本制备试剂盒配套使用时,KingFisher Flex磁珠纯化仪可以从复杂的蛋白质、缓冲液和盐类混合物中高效提取并出色地纯化DNA和RNA。 PrepSEQ试剂盒中提供的特殊磁珠配方可确保高效、特异性地回收DNA,并且不存在与无关DNA的交叉反应。 KingFisher Flex仪器采用经过优化的方案来处理样品,能够最大程度提高提取效率;在2小时内可运行一个96孔板。 使用resDNASEQ试剂盒结合TaqMan™实时PCR技术进行宿主细胞DNA定量分析。
KingFisher Flex磁珠纯化仪还能在高通量模式下使用 ProteinSEQ 技术进行蛋白质纯度筛选(比如宿主细胞蛋白 [HCP]或浸出的蛋白 A)。ProteinSEQ 实验可在实时qPCR分析之前使用抗体包被的磁珠选择性地捕获蛋白质。 KingFisher Flex仪器可在qPCR定量分析之前自动转移样品和磁珠完成捕获和洗涤步骤、抗体结合、进一步洗涤以及连接,从而加快了ProteinSEQ工作流程(<84>图 1 )。 KingFisher Flex仪器可在2小时内使用ProteinSEQ 试剂盒处理一个96孔板,并能通过增加每次运行的样品数量来强化工作流程。
图 1: 与传统高通量处理方法相比,KingFisher Flex磁珠纯化仪简化了工作流程。
传统方法: 转移液体,而不是磁珠
- 液体转移导致磁珠及产物丢失
- 当前步骤受到前面步骤中剩余液体的污染
- 需要更大的洗脱体积
KingFisher: 移动磁珠而非
液体
- 出色的纯化性能
- 污染物被留在前面的步骤
- 高质量、浓缩终产物
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex™磁珠纯化仪特别适合使用经过功能化处理的磁珠对核酸提取物进行高通量处理。 KingFisher Flex仪器的专利技术使用96孔板和套有特制一次性磁套的磁棒。 将样品与经过功能化处理的磁珠和试剂相混合,然后分配到板孔中,运行开始时会自动加载磁套。 仪器从溶液中收集磁珠,然后将磁珠释放到含有用于下一个分离步骤试剂的板孔中。 磁珠收集与转移的有效性有助于较好地洗涤、高效洗脱和快速处理。
KingFisher Flex仪器与样品制备和定量分析试剂盒相结合,可提供成套解决方案来应对用户在整个生产过程中对生物药品筛选灵敏度、可靠性、动态范围以及自动化处理的关键需求。
与 PrepSEQ™残留DNA样本制备试剂盒配套使用时,KingFisher Flex磁珠纯化仪可以从复杂的蛋白质、缓冲液和盐类混合物中高效提取并出色地纯化DNA和RNA。 PrepSEQ试剂盒中提供的特殊磁珠配方可确保高效、特异性地回收DNA,并且不存在与无关DNA的交叉反应。 KingFisher Flex仪器采用经过优化的方案来处理样品,能够最大程度提高提取效率;在2小时内可运行一个96孔板。 使用resDNASEQ试剂盒结合TaqMan™实时PCR技术进行宿主细胞DNA定量分析。
KingFisher Flex磁珠纯化仪还能在高通量模式下使用 ProteinSEQ 技术进行蛋白质纯度筛选(比如宿主细胞蛋白 [HCP]或浸出的蛋白 A)。ProteinSEQ 实验可在实时qPCR分析之前使用抗体包被的磁珠选择性地捕获蛋白质。 KingFisher Flex仪器可在qPCR定量分析之前自动转移样品和磁珠完成捕获和洗涤步骤、抗体结合、进一步洗涤以及连接,从而加快了ProteinSEQ工作流程(<84>图 1 )。 KingFisher Flex仪器可在2小时内使用ProteinSEQ 试剂盒处理一个96孔板,并能通过增加每次运行的样品数量来强化工作流程。
图 1: 与传统高通量处理方法相比,KingFisher Flex磁珠纯化仪简化了工作流程。
传统方法: 转移液体,而不是磁珠
- 液体转移导致磁珠及产物丢失
- 当前步骤受到前面步骤中剩余液体的污染
- 需要更大的洗脱体积
KingFisher: 移动磁珠而非
液体
- 出色的纯化性能
- 污染物被留在前面的步骤
- 高质量、浓缩终产物
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex™磁珠纯化仪特别适合使用经过功能化处理的磁珠对核酸提取物进行高通量处理。 KingFisher Flex仪器的专利技术使用96孔板和套有特制一次性磁套的磁棒。 将样品与经过功能化处理的磁珠和试剂相混合,然后分配到板孔中,运行开始时会自动加载磁套。 仪器从溶液中收集磁珠,然后将磁珠释放到含有用于下一个分离步骤试剂的板孔中。 磁珠收集与转移的有效性有助于较好地洗涤、高效洗脱和快速处理。