Freedom ExpiCHO-S 试剂盒的特点
使用 Freedom ExpiCHO-S 试剂盒可测定 >3 g/L 的单流加体系中的体积滴度。
使用 Freedom ExpiCHO-S 试剂盒可以在短短4个月内完成从转染到克隆的过程。
执行和支付细胞系商业生产授权后,我们会提供相应细胞系的文档包(>200页,根据购买的细胞批次而定),其中包括从 Life Technologies 公司收到细胞订单到交付买方期间整个细胞谱系史,以及所有的检测报告。
通过比较60代以上的容积产率,对产生模型 IgG 蛋白的 CHO-S 克隆的稳定性进行了评估。在被检测的5个克隆中,有4个的表达水平维持在60代以上。如果稳定性评估结束时(第60代)的滴度至少为稳定性研究开始时观察到滴度的70%,则认为表达水平稳定。
可以。Freedom ExpiCHO-S 细胞(购买商业授权)可以用于开发生物制剂。它们是在 cGMP 无动物源性成分环境中生产,并已在商业环境中用于临床检测产品的规模化生产。
组分
Freedom ExpiCHO-S 试剂盒包含开发稳定克隆所需的所有初始组分,包括 cGMP 库细胞、载体和培养基。
每个购买 Freedom ExpiCHO-S 细胞的客户都可获得一份分析证书 (COA),证明其适合研究使用。完整的文档包,包括细胞系的谱系、历史和 cGMP 检测结果,在执行商业使用授权后提供。
Freedom ExpiCHO-S 双载体系统能够控制重链和轻链的比例,同时为瞬时和稳定的工作流程提供一致的基因组背景。
使用 Freedom pCHOm 3.1 和 Freedom pCHOp 3.2 载体转染后,嘌呤霉素联合甲氨蝶呤 (MTX) 用于选择稳定的载体池。
推荐方法
建议将 ExpiCHO 稳定生产培养基和 Efficient-Pro 补料2与 Freedom ExpiCHO-S 试剂盒配合使用。建议将 Efficient Feed Pro 与 Freedom ExpiCHO-S 试剂盒配合使用。
Freedom ExpiCHO-S 试剂盒推荐使用有限稀释克隆法。
FreeStyle MAX 试剂是首推的转染方法。ExpiCHO-S 细胞也与 Neon 转染系统兼容(需要优化仪器设置)。
推荐仅需两次转染。
ExpiCHO-S 细胞系授权
在销售表达蛋白之前,或当准备提交用于人类临床研究的 IND 申请时,需要商业使用授权。
否。在 IND 之前需要缴纳一次性授权费用,在商业化时还需要支付额外费用。
技术支持和细胞系开发服务
是的。我们的现场应用科学家提供技术支持。
是的,我们提供有限的细胞系开发服务。如需进一步了解我们的服务和能力,请联系当地的 Thermo Fisher 代表或填写索取更多信息。