Group product Image of a bag of Detachable Dynabeads release buffer and vial of Detachable Dynabeads CD3/CD28
Gibco CTS Dynabeads 磁珠是一种离体分离、活化和/或扩增 T 细胞的可靠技术。无论是对于多克隆 T 细胞、抗原特异性 T 细胞、基因修饰 T 细胞、调节性 T 细胞还是其他 T 细胞亚型,CTS Dynabeads 磁珠都能使 T 细胞恢复到具有与体内活化 T 细胞相当的特性。
联系我们
Thermo Fisher Scientific is committed to helping you evolve the future of your cell therapy manufacturing needs
我们的 Gibco CTS Detachable Dynabeads 微珠是业界中较早具有专有的主动释放机制,可用于 GMP、临床试验和商业生产。这些新产品旨在与 CTS DynaCelect 系统配合使用,以实现其全部优势。不同治疗的生产过程各异,而我们的 Gibco CTS Detachable Dynabeads 微珠凭借其主动释放机制和高特异性,可为这些生产过程提供显著的灵活性和可扩展性。其性能表现一致且能提供理想的靶 T 细胞群分离、活化和纯度,同时还能解决细胞治疗生产商正面临的生物变异性问题。
CTS Detachable Dynabeads 磁珠基于我们现有的顺磁珠技术,但可与高特异性的单域 VHH 抗体偶联,该抗体靶向特异性分化簇(CD)标志物,以进行分离和/或活化。每个试剂盒均配有一种活性释放缓冲液,装于与 CTS DynaCellect 系统兼容的生物工艺容器中。在 CTS DynaCellect 系统中分离靶免疫细胞和进行磁性分离后,可使用该释放缓冲液通过竞争性结合机制从 CTS Dynabeads 微珠上主动分离靶细胞。通过这种灵活且可扩展的平台技术,可获得理想的分离、活化、纯度、得率、所需表型和 T 细胞亚群细胞活力。
CTS Detachable Dynabeads CD3/CD28
Gibco CTS Detachable Dynabeads CD3/CD28 试剂盒是一种灵活且可扩展的平台技术,有助于实现一步分离和活化,同时还拥有与众不同的主动释放机制。研究发现 CTS Detachable Dynabeads CD3/CD28 在 IL-2 表达、活化标志物图谱、细胞因子释放检测组合和细胞增殖检测水平方面与被动可分离 Dynabeads 相当。关键区别在于其增加了一项释放功能,可解决生物变异性问题,并有助于用户在生产工艺中灵活操作。
图 1.CTS Detachable Dynabeads CD3/CD28 可诱导与被动释放  CTS Dynabeads CD3/CD28 类似的 A) CD69 和 B) CD25 活化标志物表达。在活化后第 2 天和第 3 天,分别有 94% 和 98% 的 T 细胞表达 CD25  活化标志物。
订购信息
CTS Dynabears CD3/CD28
Gibco CTS Dynabeads 磁珠已用于 100 多项临床试验,是一种离体分离、活化和/或扩增 T 细胞的可靠技术。无论是对于多克隆 T 细胞、抗原特异性 T 细胞、基因修饰 T 细胞、调节性 T 细胞还是其他 T 细胞亚型,CTS Dynabeads 磁珠都能使 T 细胞恢复到具有与体内活化 T 细胞相当的特性。T 细胞一步分离和活化(即二者同时进行)的过程可获得高纯度且活化均匀的 T 细胞。
图 2.活化 T 细胞通常可在 10 天内扩增 >100 倍。(A,B) 分离和活化的 T 细胞扩增达 10 天,CD4+ 和 CD8+ T 细胞均已增殖。(C,D) 在活化后第 10 天,主要为具有低 PD-1 表达的 CD45RA+/- CD127+/- CD28+ CD62L+ 细胞。
订购信息
CTS Treg Xpander
Gibco CTS Dynabeads Treg Xpander 优化了活化信号,用于活化和扩增调节性 T 细胞 (Treg),并能够以稳定的调节性 T 细胞表型对抑制性调节性 T 细胞进行高倍扩增,这对于在临床应用中使用调节性 T 细胞至关重要。
主要特性
  • 可扩展性技术可用于稳定活化和扩增调节性 T 细胞
  • 两次刺激后,T 细胞扩增 >800 倍,达到临床相关数量
  • 无菌生产,可用于临床试验和商业生产
  • 可维持调节性 T 细胞表型 (FoxP3) 和抑制性功能
  • 提供药物主文件
  • 符合 cGMP 指南
图 3.优化的活化信号将调节性 T 细胞扩增至临床相关数量。在第 9 天,使用 CTS Dynabeads Treg Xpander、CTS Dynabeads CD3/CD28 或竞争对手的技术对流式分选调节性 T 细胞进行连续14天的重复刺激以实现扩增。
订购信息
Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28 
Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28 是 CTS Dynabead CD3/CD28 的研究级版本,适用于人类 T 细胞的分离、活化与扩增。Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28 含有与 CTS Dynabeads CD3/CD28 相同数量和比例且来自同一克隆的抗体,专为小规模的临床前研究而设计。Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28 提供了一种简单的 T 细胞活化与扩增方法,无需抗原递呈细胞或抗原。
订购信息
CTS Detachable Dynabeads CD3/CD28
Gibco CTS Detachable Dynabeads CD3/CD28 试剂盒是一种灵活且可扩展的平台技术,有助于实现一步分离和活化,同时还拥有与众不同的主动释放机制。研究发现 CTS Detachable Dynabeads CD3/CD28 在 IL-2 表达、活化标志物图谱、细胞因子释放检测组合和细胞增殖检测水平方面与被动可分离 Dynabeads 相当。关键区别在于其增加了一项释放功能,可解决生物变异性问题,并有助于用户在生产工艺中灵活操作。
图 1.CTS Detachable Dynabeads CD3/CD28 可诱导与被动释放  CTS Dynabeads CD3/CD28 类似的 A) CD69 和 B) CD25 活化标志物表达。在活化后第 2 天和第 3 天,分别有 94% 和 98% 的 T 细胞表达 CD25  活化标志物。
订购信息
CTS Dynabears CD3/CD28
Gibco CTS Dynabeads 磁珠已用于 100 多项临床试验,是一种离体分离、活化和/或扩增 T 细胞的可靠技术。无论是对于多克隆 T 细胞、抗原特异性 T 细胞、基因修饰 T 细胞、调节性 T 细胞还是其他 T 细胞亚型,CTS Dynabeads 磁珠都能使 T 细胞恢复到具有与体内活化 T 细胞相当的特性。T 细胞一步分离和活化(即二者同时进行)的过程可获得高纯度且活化均匀的 T 细胞。
图 2.活化 T 细胞通常可在 10 天内扩增 >100 倍。(A,B) 分离和活化的 T 细胞扩增达 10 天,CD4+ 和 CD8+ T 细胞均已增殖。(C,D) 在活化后第 10 天,主要为具有低 PD-1 表达的 CD45RA+/- CD127+/- CD28+ CD62L+ 细胞。
订购信息
CTS Treg Xpander
Gibco CTS Dynabeads Treg Xpander 优化了活化信号,用于活化和扩增调节性 T 细胞 (Treg),并能够以稳定的调节性 T 细胞表型对抑制性调节性 T 细胞进行高倍扩增,这对于在临床应用中使用调节性 T 细胞至关重要。
主要特性
  • 可扩展性技术可用于稳定活化和扩增调节性 T 细胞
  • 两次刺激后,T 细胞扩增 >800 倍,达到临床相关数量
  • 无菌生产,可用于临床试验和商业生产
  • 可维持调节性 T 细胞表型 (FoxP3) 和抑制性功能
  • 提供药物主文件
  • 符合 cGMP 指南
图 3.优化的活化信号将调节性 T 细胞扩增至临床相关数量。在第 9 天,使用 CTS Dynabeads Treg Xpander、CTS Dynabeads CD3/CD28 或竞争对手的技术对流式分选调节性 T 细胞进行连续14天的重复刺激以实现扩增。
订购信息
Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28 
Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28 是 CTS Dynabead CD3/CD28 的研究级版本,适用于人类 T 细胞的分离、活化与扩增。Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28 含有与 CTS Dynabeads CD3/CD28 相同数量和比例且来自同一克隆的抗体,专为小规模的临床前研究而设计。Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28 提供了一种简单的 T 细胞活化与扩增方法,无需抗原递呈细胞或抗原。
订购信息
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
Intended use of the products mentioned on this page vary. For specific intended use statements please refer to the product label.