CHO 流加式流程的一种重要添加剂
高达双倍滴度
- 有助于降低每克蛋白的成本
- 有助于提高单位产量而不用继续增加细胞密度
高浓度、pH 中性的添加剂
- 易于转化培养
- 对生物反应器的 pH 无影响
- 避免出现相当低或相当高的 pH
- 有助于降低产品质量风险
仅需简单优化
- 可以添加到当前流程或作为部分补料替代
- 无需调节生物反应器的工作体积
- 有助于缩短过程开发时间
- 降低合规性风险
仅供研究使用。不可用于诊断程序。
![]() | 何时选用 Gibco™ FunctionMAX™ TiterEnhancer
|
已经证明 Gibco FunctionMAX TiterEnhancer 在现有工艺的基础上添加或作为部分补料替换时,滴度可达流加式培养的两倍(参见图1和图2),补料添加的总比例因可降低。
这些增长主要是通过保持整个流加过程中的 qP(单位产量)获得;这种改善无需流程优化,而且效果立竿见影。 | ![]() |
对于采用不同商用培养基和补料的几种工艺,已证明 Gibco FunctionMAX TiterEnhancer 的小容量优势足以改善滴度产量,且细胞密度越高,效果越佳。 | ![]() |
虽然 Gibco FunctionMAX TiterEnhancer 是一种补料;但其初衷不是用来取代其他补料。
![]() | 高浓度组分
经济效益
查看全部产品 |
Gibco FunctionMAX TiterEnhancer
![]() | 何时选用 Gibco™ FunctionMAX™ TiterEnhancer
|
已经证明 Gibco FunctionMAX TiterEnhancer 在现有工艺的基础上添加或作为部分补料替换时,滴度可达流加式培养的两倍(参见图1和图2),补料添加的总比例因可降低。
这些增长主要是通过保持整个流加过程中的 qP(单位产量)获得;这种改善无需流程优化,而且效果立竿见影。 | ![]() |
对于采用不同商用培养基和补料的几种工艺,已证明 Gibco FunctionMAX TiterEnhancer 的小容量优势足以改善滴度产量,且细胞密度越高,效果越佳。 | ![]() |
虽然 Gibco FunctionMAX TiterEnhancer 是一种补料;但其初衷不是用来取代其他补料。
![]() | 高浓度组分
经济效益
查看全部产品 |
Gibco FunctionMAX TiterEnhancer
观看 Gibco FunctionMAX TiterEnhancer 演示。