Gibco 二倍体低血清培养基有助于降低风险、成本和外源性物质风险
您现在可以在不影响细胞生长或病毒表达的情况下,过渡到人二倍体细胞低血清培养基。Gibco 二倍体低血清培养基 (SRM) 由两种培养基组合而成,支持在低血清或无血清条件下使用 MRC-5、Wl-38、KMB17、2BS 等人类二倍体细胞以及鸡胚成纤维细胞 (CEF) 生产疫苗。在培养 MRC-5、WI38 和 KMB17 等人二倍体细胞时,可使用 1-2% 的血清来促进细胞生长。 此外,GEF 也可以无血清培养。然后,可在无血清条件下不添加血清或白蛋白来进行病毒生产。
二倍体细胞生长培养基试剂盒——用于疫苗生产的细胞生长和放大
二倍体细胞生长 SRM 试剂盒旨在支持人二倍体细胞生长,仅添加 1% 至 2% 血清。与二倍体生产 SFM 搭配使用时,该试剂盒的生长情况和病毒滴度与添加 5-10% 血清的传统培养基相当。
二倍体生产培养基试剂盒——用于细胞培养物感染后的病毒表达
二倍体生产 SFM 旨在支持采用人二倍体细胞生产病毒,无需添加血清。与二倍体细胞生长 SRM 搭配使用时,该试剂盒的生长情况和病毒滴度与添加血清或白蛋白的传统培养基相当。
二倍体 SRM 具有许多含血清培养基所不具备的优势,包括
- 滴度与含血清工艺相当
- 可减少加工过程中与血清的接触
- 可减少血清,降低成本
- 可降低供应中断的风险
- 可为细胞提供更明确的营养来源
- 提供干粉 (DPM) 和液体添加剂*
显著提高的生产率可提高病毒产量
人类细胞已用于生产多种疫苗,例如,水痘-带状疱疹、脊髓灰质炎、天花、甲型肝炎、麻疹、流行性腮腺炎和风疹疫苗。传统上,培养这些细胞的独一方法是使用含 10% 血清的传统培养基,而血清是疫苗生产过程中成本较高的成分之一。传统上用于病毒生产培养基的人白蛋白和重组人白蛋白也往往相当昂贵。二倍体 SRM 有助于减少上述两类成分的使用,同时保持疫苗生产的高病毒滴度。
GEF 在二倍体细胞生长 SRM 中的生长情况
图1.使用传统培养基(添加 10% FBS)和二倍体细胞生长 SRM(不添加血清)的鸡胚成纤维细胞生长情况。以 1.5 x 105 个细胞/cm2 的密度接种新鲜制备的鸡胚细胞
MRC-5 细胞在二倍体细胞生长 SRM 中的生长情况
图2.以 1.5 x 104 个细胞/cm2 的密度接种 MRC-5 细胞,培养4天并进行胰蛋白酶化处理。
水痘带状疱疹病毒生产
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
仅供研究使用。不可用于诊断程序。