我们研发了一种独特的亲和填料组合,能帮助您研发生物仿制药、生物改良剂和其他类型的重组蛋白。这些亲和填料可用于临床和商业生产。
CaptureSelect 亲和填料的优点:
- 高选择性——单步获取高纯度,不依赖原料
- 温和的洗脱条件——靶蛋白生物活性的保留
- 处理步骤简化——有助于降低成本,提高产量
- 高效清除杂质
除了亲和填料,我们还提供产品特异性的 ELISA,用于测定可能从色谱柱脱落的任何配体。
下图描述了典型的工作流程,其中 CaptureSelect 填料可用于重组蛋白高效生产的主要捕获步骤。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们研发了一种独特的亲和填料组合,能帮助您研发生物仿制药、生物改良剂和其他类型的重组蛋白。这些亲和填料可用于临床和商业生产。
CaptureSelect 亲和填料的优点:
除了亲和填料,我们还提供产品特异性的 ELISA,用于测定可能从色谱柱脱落的任何配体。
下图描述了典型的工作流程,其中 CaptureSelect 填料可用于重组蛋白高效生产的主要捕获步骤。
产品 | 目标应用 | 唯一性 | RoboColumn™ 规格 |
---|---|---|---|
CaptureSelect 卵泡刺激素 (FSH) | 人卵泡刺激素 | 因为 α/β 表位,只与完整的 FSH 结合 | |
CaptureSelect 人白蛋白 | 人血清白蛋白,白蛋白融合蛋白 | 温和的洗脱条件有助于保护融合蛋白 | X |
CaptureSelect hCG | 与人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 的 α 链结合 | hCG 选择性,与 LH、FSH、TSH 有交叉反应 | |
CaptureSelect hGH | 结合重组人生长激素 | 高回收率和保持产品活性 | |
CaptureSelect tPA | 人组织纤溶酶原激活剂 (tPA) | 市场上唯一可用的 tPA 亲和填料 | |
CaptureSelect TSH | 人促甲状腺激素 | 对 TSH 有选择性,与促性腺激素家族无交叉反应 | |
CaptureSelect C-tagXL | 当亲和标签在靶向蛋白的 C 端发生融合时,与 C-tag 短肽序列 E-P-E-A(谷氨酸-脯氨酸-谷氨酸-丙氨酸)结合 | 优化后可获得较高的纯化蛋白产量 |
在生产过程中,使用我们的色谱柱来量化蛋白产量,或者使用 CaptureSelect 配体偶联物研发您自己的分析检测方法。
如果现有产品无法满足您的特定工艺需求,我们的定制色谱服务可为您构建独特的解决方案。如需了解更多信息,请访问 自定义功能。
众多产品与 CaptureSelect 技术相结合,用于各种生物产品的临床和商业生产。为了支持这些产品,赛默飞世尔科技已经开发出特定于产品的 Leakage ELISA 用于常规质量分析。以下是各种 Leakage ELISA 及其相应亲和填料的列表。
产品 | 补充填料 |
---|---|
CaptureSelect FSH 配体 Leakage ELISA | CaptureSelect 卵泡刺激素 (FSH) 亲和基质 |
CaptureSelect HSA 配体 Leakage ELISA | CaptureSelect 人白蛋白亲和基质 |
CaptureSelect KappaXL 配体 Leakage ELISA | CaptureSelect hGH 亲和基质 |
CaptureSelect hCG 配体 Leakage ELISA | CaptureSelect hCG 亲和基质 |
CaptureSelect tPA 配体 Leakage ELISA | CaptureSelect tPA 亲和基质 |
CaptureSelect TSH 配体 Leakage ELISA | CaptureSelect TSH 亲和基质 |
CaptureSelect C-tagXL 配体 Leakage ELISA | CaptureSelect C-tagXL 亲和基质 |
CaptureSelect tPA 配体 Leakage ELISA | CaptureSelect tPA 亲和基质 |
CaptureSelect VII Select Leakage ELISA 试剂盒 | VIISelect * |
CaptureSelect VIII Select Leakage ELISA 试剂盒 | VIIISelect * |
CaptureSelect IX Select Leakage ELISA 试剂盒 | IXSelect * |
CaptureSelect GCSFSelect Leakage ELISA 试剂盒 | GCSFSelect * |
CaptureSelect α-1 抗胰蛋白酶 Select Leakage ELISA 试剂盒 | α-1 抗胰蛋白酶 Select * |
* 补充填料由 GE Healthcare Life Sciences 提供
联系我们,了解更多关于 CaptureSelect 科技的信息。
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
仅用于研究和进一步生产用途。不适用于人类或动物的诊断或直接治疗。