图 1A. POROS XS 树脂在多种工艺条件下均具有高容量
用于阳离子交换的 POROS 树脂
阳离子交换色谱是离子交换色谱的一种形式,其中带正电荷的生物分子与带负电荷的树脂相结合。
POROS CEX 树脂设计用于在一系列 pH 和电导率条件下实现高动态结合能力,从而提高工艺开发的灵活性和生产通量。 其粒径具备卓越的分离度,不依赖规模和流速即可实现前所未有的杂质清除。 这些 50 μm 聚合物离子交换色谱树脂可用于生物分子(包括重组蛋白、单克隆抗体、DNA、病毒和肽类)的色谱分离。 树脂主链由交联硬聚氯乙烯[苯乙烯二乙烯苯]组成。 多羟基表面涂层具有较低的非特异性结合能力,而且使用磺丙基进行表面修饰可产生强阳离子交换效应,在 pH 1–14 的范围内均可离子化。
POROS 50 μm HS 和 XS 树脂是在磺丙基官能化基础上形成的强阳离子交换树脂,设计用于纯化更多基础蛋白和生物分子。 它们尤其适用于分离加工过程杂质和聚合体,是捕获和修饰应用的理想选择。 两种树脂在设计上均具有卓越的分离度;POROS XS 在高盐度环境下表现出更高的动态结合能力。
POROS XS 在多种工艺条件下均具有高容量
订购信息
应用资料和网络讲座
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
Pharmaceutical Grade Reagent. For Manufacturing and Laboratory Use Only.