CaptureSelect 配体提供了基于骆驼科动物单结构域 [VHH] 抗体片段的独特亲和纯化解决方案。这些 14 kD 小型亲和配体是许多生物制药纯化难题的平台解决方案,并已经过多种应用验证,可实现更高的产量和更高的目标蛋白纯度。此外,CaptureSelect 配体还可量身定制,采用温和的洗脱条件对蛋白提供保护。此产品在无动物来源成分的酵母中生产,造就无毒素和病毒的高品质产品。
![]() | ||
来自骆驼科动物的单结构域虽相较于常规抗体缺乏轻链,但具有与常规抗体相似的亲和力和特异性。 |
CaptureSelect 专利技术利用单结构域抗体的独特性,可提供如下优势:
- 高度特异性
- 高亲和力
- 高稳定性
- 易于生产,无动物源成分
- 易于调整形式(双/三/四头,融合)
- 低毒性
- 批次间差异最小
- 可线性扩大化
- 批次规模大
任何 CaptureSelect 配体都基于哺乳动物免疫系统的灵活性和特异性而开发,因而可用于几乎任何靶标,且经选择后具有特殊的亲和性、特异性和洗脱曲线。
单结构域抗体的生产工艺涉及专有的酵母系统并完全不含有动物源成分。Life Technology 荷兰工厂包含 10 L 至 15,000 L 的反应器、微型及超滤系统,以及用于最终纯化的洁净室,使得亲和配体生产能快速扩大并实现高效工业生产。
我们荷兰纳尔登生产工厂按照先进的工程标准建造,满足洁净工艺以及转基因微生物 (GMO) 处理的国际标准,并已于 1997 年获得 ISO 9001 认证。
| ![]() |
资源
有关 CaptureSelect 技术的更多信息
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
Pharmaceutical Grade Reagent. For Manufacturing and Laboratory Use Only.