经久耐用的性能
可以在此类耐用、多用途容器中盛放和储存生物生产液体。Nalgene™ 生产罐是不锈钢罐的经济型替代品。设计用作密闭系统,是试剂储存、无菌混合和分装的极佳选择。我们的生产罐具有多种尺寸和形状选择(从 75L 到 380L),具有生产就绪的性能。
这些罐适用于储存、混合和分散试剂。
这些罐是耐用的多用途容器,可用于盛放和储存生物生产液体,是不锈钢罐的经济型替代品。
我们的矩形罐具有易于清洁的无缝结构,适用于承装许多有机化学品,且有多种可供选择的尺寸。
这些罐内衬专为配合 Nalgene 圆柱形罐使用而设计,具有开放式袋和平底设计,可提高您的混合容量并能使您的细口大瓶和罐发挥最大用途。
Quality, choice, and innovation for your applications
Enhance productivity through innovative general labware products. Our proven lab consumables will meet your specialized application needs, and help you maintain a clean, safe, and efficient laboratory.
Resources