兼容可重复使用计数板的明场Countess 3细胞计数仪
Invitrogen Countess 3全自动细胞计数仪采用先进的机器学习图像分析算法,可在不到 30 秒的时间内提供准确的细胞计数和进行细胞活性测定。Countess 3细胞计数仪器具有自动照明、聚焦、捕获、计数和保存功能;您只需插入包含细胞样品的细胞计数板。
Countess一次性细胞计数板提供最大限度的便利,Countess 3细胞计数仪可重复使用计数板实现可持续性和降低成本。享受自动化与卓越计数性能带来的速度和便利。
特点
Countess 3和Countess 3 FL 细胞计数仪的共同特点:准确、快速、简单、自动化;提供细胞活性测定和单细胞数据;兼容可重复使用计数板;支持 21 CFR 第 11 部分电子记录合规性要求的选配软件。
利用台盼蓝进行细胞活性测定
使用Countess 3全自动细胞计数仪对由于体积小,浓度低且通常难以计数的小鼠PBMC进行计数。在此明场计数中,使用了0.4%台盼蓝染色剂来区分活性,活细胞保持半透明状态,而死细胞则染为深色。红色轮廓(圆圈)表示死亡的细胞,而绿色轮廓表示活细胞。
视频和演示
性能数据
技术规格处理时间:<30 秒
样本浓度范围:1 x 10⁴–1 x 10⁷ 个细胞/mL
颗粒直径范围:约 4–60 µm
细胞直径范围:约 4–60 µm
规定的样本体积:10 μL
USB 驱动器:32 GB(兼容 FAT32 、exFAT 或 NTSF)
光学器件:500 万像素摄像头、2.5 倍光学放大倍率
物理特性仪器尺寸:
9 英尺 宽 x 5½ 英尺 深 x 9 英尺 高;228.6 mm 宽 X 139.7 mm 深 x 228.6 mm 高
重量:8 lb;17.6 kg
计数区域
面积:2.26 mm x 1.69 mm (3.82 mm²)
Graphic image depicting the area of a typical standard hemocytometer and the area counted by the Countess 3 Cell counter which is significantly larger
仪器附带配件用于存储和向计算机传送数据的 USB 驱动器
Countess 一次性玻片架
Countess 可重复使用玻片架
Countess 细胞计数板玻片(50 片)
电源线和 4 个适用于大多数国家的电源插头适配器
快速使用参考卡(QRC)
另售配件Countess 可重复使用计数板
高功率 USB Wi-Fi 模块(适配器)
Countess 一次性细胞计数板
台盼蓝染料
Countess SAE 软件解决方案
Countess 3 标准细胞计数板
订购信息
* 由于区域所限,中国区域提供ABRC式延保
仅供研究使用。不可用于诊断。