The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
在方便的一次计数板、经济的可重复使用玻片和用于仪器功能确认的标准计数板之间进行选择。新的软件模块支持电子记录,以确保符合合规的要求。对于 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪,EVOS 光立方可提供恒定、明亮的荧光,而 ReadyCount 试剂则针对荧光计数应用进行了优化。
使用 Countess 3 和 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪时,您都可以选择方便的一次性细胞计数板和经济实惠且环保的可重复使用计数板。这两种计数板均为 Countess 细胞计数仪专门设计。
每个计数板都有两个计数小室,用于计数时一式两份或两份不同的样品。明场计数只需要将 10 µL 样品与 10 µL 台盼蓝混合。细胞在计数室的中心位置进行计数。计数的样本体积为 0.4 µL,相当于标准血球计中的四个 1 mm² 方块。
一次性 Countess 细胞计数板便于在待处理的样本量大、细胞培养设备繁忙、需要降低受污染风险,或进行危险样品的处理时使用。一次性细胞计数板消除了残留样品的污染和共用血球计数板数板清洁不足带来的风险。与血球计数板不同,一次性细胞计数板在使用前后无需清洁。
Countess 可重复使用计数板是一种环保、经济实惠的一次性细胞计数板的替代品。即使您的实验室每天只使用几张计数板,每年也可以通过使用可重复使用计数板降低成本和减少浪费。可重复计数板能够降低实验室自动化细胞计数的成本。可重复使用计数板应在计数的间隔进行清洁和晾干,与使用血球计数板处理方法一样。
一次性计数板和可重复使用计数板对应不同的玻片架。使用计数板时,玻片架可以留在计数仪内,以便您插入计数板直接使用。可重复使用计数板先插入玻片架,然后将计数板和玻片架的组合插入 Countess 3 或 3 FL 全自动细胞计数仪。
Countess 3 标准细胞计数板是细胞活性和细胞计数的实用参考。这一即用计数板内置永久放置的 0.5 至 1.5 x 10⁶/mL 的 15 µm 微球。在 Countess 3 或 Countess 3FL 全自动细胞计数仪上使用明场查看时,微球的外观与用台盼蓝溶液染色的活细胞和死细胞 1:1 混合物类似。
在 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪上查看时,微球会以 1:1 比例,在混合物中发出荧光,配适 DAPI 或 GFP 光立方时可提供约 50% 的检测率,配备 RFP、Texas Red 或 Cy5 光立方时可提供约 50% 的检测率。单通道和双通道荧光计数均显示 50% 的荧光群体。
Countess 3 标准细胞计数板上的永久安装微球,在不同计数仪之间的变化很小。您可以使用该计数板作为不同时间或不同 Countess 3 仪器之间进行细胞计数和活性检测的标准。该计数板为即用型,并可重复使用。
Countess SAE 软件解决方案是一个选配软件模块,支持电子记录保存,符合美国食品和药品监督管理局(FDA)的“电子记录和签名规则”(21 CFR 第 11 部分)要求。软件的功能包括限制未经授权的用户、密码策略和失效日期、定义用户权限和角色、通过审计日志、审计报告以及机载电子签名工作流程跟踪所有数据更改。购买 Countess SAE 软件许可证后,所有 Countess 3 和 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪都可以在 SAE 模式下运行。
有关 Countess SAE 软件解决方案的详细信息,请参阅功能。
要将 Countess SAE 软件解决方案与 Countess 3 全自动细胞计数仪一起使用,您可以单独购买软件许可证,也可以购买包含成套 Countess 3FL 全自动细胞计数仪和软件许可证包。
使用 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪的荧光功能,您可以轻松可视化荧光蛋白,并在细胞培养室中进行凋亡或增殖检测。
为 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪拓展更多荧光应用的 Invitrogen EVOS LED 光立方可提供超过 50,000 小时的明亮(可调)照明,且照明可长时间保持恒定,降级程度很小。环保且经过光谱优化的 EVOS LED 光立方专为精确控制、最少维护量和出色的可靠性而设计。
每个光立方都包含 LED、发光元件和滤光片。光立方可由用户更换,由 Countess 3 FL 系统自动检测,方便即插即用。
提示:Countess 3 FL 全自动细胞计数仪不附带根据所用染料和荧光蛋白进行定制的光立方。
选择光谱与您想使用的染料和应用相匹配的光立方。光立方易于更换,可随时根据新的应用要求购买。支持种类丰富的染料。
尽管许多研究人员都选择 GFP 和 RFP 进行荧光蛋白检测,但有 14 种不同的 EVOS LED 光立方可供选择。DAPI 是一种传统使用的核染料。下表列示了七种流行光立方检测的常见染料。
货号 | 光立方 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 常见兼容染料/荧光蛋白 |
AMEP4950 | DAPI 2.0 | 357/44 | 447/60 | DAPI、Hoechst、NucBlue、Alexa Fluor 350、BFP |
AMEP4951 | GFP 2.0 | 470/22 | 525/50 | GFP、Alexa Fluor 488、SYBR Green、FITC、Calcein、Fluo-4、MitoTracker Green、pHrodo Green |
AMEP4954 | YFP 2.0 | 500/24 | 542/27 | EYFP、吖啶橙 (+DNA) |
AMEP4952 | RFP 2.0 | 531/40 | 593/40 | RFP、Alexa Fluor 546、Alexa Fluor 555、Cy3、PE、dTomato、MitoTracker Orange、Rhodamine Red、SYTOX Orange |
AMEP4955 | Texas Red 2.0 | 585/29 | 628/32 | Texas Red、Alex Fluor 568、Alexa Fluor 594、MitoTracker CMXRos、mCherry、pHrodo Red、Cy3.5、CellTracker Red CMTPX |
AMEP4956 | Cy5 2.0 | 628/40 | 692/40 | Cy5、Alexa Fluor 647、Alexa Fluor660、DRAQ5 |
AMEP4667 | Cy7 | 710/40 | 809/81 | Cy7、IRDye™ 800CW、DyLight 750 |
荧光染色可以提供关于细胞的丰富数据,特别是在混合样本中。但市售染料可能难以混合、定量以获得最佳数据信息。Invitrogen ReadyCount 试剂是经过与 Countess 3 FL 全自动细胞计数仪配合使用预先优化且批间稳定的荧光染料。
ReadyCount 试剂对混合样本中的特定有核细胞染色,与配适 EVOS 光立方使用,降低操作复杂性和提高计数间和样本间重复性。只需将 10 µL 细胞样品与 10 µL 染料混合,用移液管将溶液吸取加到 Countess 计数板或可重复使用计数板中,然后将计数板插入仪器。
ReadyCount Green/Red 细胞活性染料是一种优化过的 AO/PI 混合物,可将有核细胞染为绿色,将死细胞染为红色,在与 EVOS GFP 和 RFP 或 Texas Red 光立方配合使用时,会发出荧光并计数。细胞以 1.0 倍放大率显示(左)和以 4.0 倍放大率显示(右)。
例如,ReadyCount Green/Red 细胞活性染料是吖啶橙和碘化丙啶 (AO/PI) 的优化混合物,两者分别是有核细胞和活性的标准染料。即使是在使用台盼蓝也极难计数的外周血单核细胞 (PBMC) 样本中,AO/PI 染料也可区分红细胞 (RBC)、血小板和碎片。
信心满满地开始您的细胞培养
我们的 Gibco、Thermo Scientific Nunc 和 Invitrogen 细胞培养产品每天都能帮助您获得可重复性结果和成功的研究成果。
探索我们的细胞培养基、血清、塑料培养耗材和转染解决方案组合,以支持各种哺乳动物细胞和细胞系的生长,并保持良好状态。
仅供科研使用。不可用于医疗诊断。