The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
当您选购 EVOS M7000 或 M5000 时,可从 20 多种全新一代 LED 光立方中进行选择,可同时兼容两个系统。
选择最适光谱范围的光立方。光立方易于更换,可根据应用需求灵活购买 适用于各种各样的染料。
更多客户常选择 DAPI、GFP、RFP 或 Texas Red 以及 Cy5 或 Cy7 的组合。该表显示了这六种常用的光立方推荐的常用染料。
光立方 | 多色分析 | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 兼容的染料 | 货号 |
DAPI | 蓝色 | 357/44 | 447/60 | DAPI、Hoechst、NucBlue、Alexa Fluor 350、BFP | AMEP4950 |
GFP | 绿色 | 470/22 | 525/50 | GFP、Alexa Fluor 488、Calcein、SYBR Green、FITC、Fluo-4、MitoTracker Green、pHrodo Green | AMEP4951 |
RFP | 橙色 | 531/40 | 593/40 | RFP、Alexa Fluor 546/555、PE、Cy3、MitoTracker Orange、Rhodamine Red、SYTOX Orange | AMEP4952 |
德克萨斯红 | 红色 | 585/29 | 628/32 | Texas Red、Alexa Fluor 568/594、MitoTracker Red CMXRos、mCherry、pHrodo Red、Cy3.5、CellTracker Red CMTPX | AMEP4955 |
Cy5 | 深红色 | 628/40 | 685/40 | Cy5、Alexa Fluor 647/660、DRAQ5 | AMEP4956 |
Cy7 | 近红外 | 710/40 | 809/81 | Cy7、IRDye™ 800CW、DyLight 750 | AMEP4667 |
如需了解所有 EVOS 光立方适配的所有染料以及光谱匹配度的完整信息,请下载 选择指南。
全新一代 EVOS 光立方,具有更优秀的光机电设计和优化的光学组件。可在视野内获得更加出色的激发稳定性,即使对于特殊的样本,也能使信噪比最大化。新旧 EVOS 光立方均可兼容 Countess 3 FL 自动细胞计数仪。
¹ 适用于 EVOS M7000 和 M5000。对于 EVOS FLoid ,包括标准蓝色、绿色和红色 LED 光源。对于 EVOS XL Core,包含标准白色 LED 光源。
当您选购 EVOS M7000 或 M5000 时,可从 30 多种 1.25 倍到 100 倍的高性能物镜中进行选择。所有的 EVOS 物镜均具备从可见光到近红外光的出色光学性能。物镜广泛的选择范围涵盖了全面的放大倍数范围和规格,以满足您的不同应用需求。
显微镜物镜有三种主要类型,分别对应它们对色差的校正水平:
萤石物镜是荧光和严苛的透射光应用的理想选择。它们可提供卓越的分辨率,从而获取清晰的荧光信号和高对比度成像数据。萤石物镜有助于减少光学畸变。与其他物镜类型相比,它对色彩和聚焦的校正水平更高。
消色差物镜是基础成像应用的理想选择。与复消色差和萤石物镜相比,只对颜色和焦点进行标准校正。
复消色差物镜是针对极为严苛成像应用的最佳选择,特别是可在白光下捕获彩色图像。与消色差和萤石物镜相比,它可提供更高水平的分辨率、荧光强度、对比度和色度校正。
在这些类型中,物镜还可从另外两个维度进行选择:
长工作距离 (LWD) 物镜针对玻片、细胞培养皿和培养瓶以及壁厚为 0.9–1.5 mm 的微孔板成像进行了优化。
盖玻片矫正 (CC) 物镜通过对 1.5 号盖玻片(约 0.17 mm 厚)成像进行了优化。其放大倍数与数值孔径(NA) 的比值较高,可提供比 LWD 物镜更高的分辨率。
选择与成像需求、样本类型和您所使用的容器相匹配的物镜和光学元件。(像多种光立方选择一样,可灵活添加其他物镜。)以下是几条使用建议:
有关推荐物镜详细列表,请参阅物镜 选择指南 或下载物镜选择手册。有关哪些物镜应用相关的详细说明,请下载 EVOS 物镜选择指南。
²仅限 EVOS M7000 和 M5000。使用 EVOS FLoid 时,包括一个标准 20 倍平场萤石物镜。使用 EVOS XL Core 时,包括标准 4 倍、10 倍、20 倍和 40 倍平场 LWD 相差、无限距物镜,还可选择一个 2 倍(非相差)物镜。
随时间推移对活细胞进行荧光成像对可能数小时或数天才会发生的动态过程和生物学事件进行连续动态监测。然而、尽管试剂和仪器都在不断发展,出于两个根本原因,活细胞成像仍有难度:哺乳动物细胞对光源高度敏感,并且它们需要稳定的培养环境。
必须严格保护细胞免受高强度光照射,并维持温度、气体水平(O²、CO² 和 N²)、湿度、pH 值和渗透浓度(渗透压)稳定,才能确保待观察的细胞保持健康。延时成像应用则面临更为复杂的挑战,因为它需要多次曝光以及延长细胞在培养箱外的时间。
Celleste 6 图像分析软件是用于生物分析应用的全功能图像分析套件。预配置分析模板经优化,可为一系列基于细胞的分析提供最相关的数据。基于图标的向导驱动的工作流程简化了图像分析,并能更快提供数据。一系列数据显示选项允许用户以热图、图像元图、直方图、饼图等形式查看板上的结果。可选的反卷积分析、渲染和 GPU 加速模块允许根据您的细胞模型和分析要求定制 Celleste 6 软件功能。