超强的图像采集功能
所有 EVOS 智能细胞成像分析系统均具备的核心特点就是其卓越的成像质量。只需点击几下鼠标,即可采集清晰、明亮、可供发表级标准质量的图像和视频,帮助您更好地呈现数据内涵。
HeLa 细胞
EVOS M7000,搭载 60X 物镜。染料:NucBlue(细胞核),鬼笔环肽(F-肌动蛋白)。采用 Celleste 全新图像分析软件反卷积。
蜜蜂爪样本的 11x 图像 Z 轴层扫
EVOS M5000,多色模式,搭载10x Apo 物镜。
诱导人源多能干细胞
EVOS FLoid。染料:Lin28A(绿色)、Tubulin(红色)、Hoechst(蓝色)。
小鼠黑色素细胞
EVOS XL Core,20x 物镜。 
高功率 LED 光源
所有 EVOS 成像系统都采用高功率 LED 光源,可提供超过 50,000 小时的持续(可调节)激发,并且(与汞弧灯不同)能够保持激发能量恒定,几乎不会随时间推移发生能量衰退。全新 EVOS LED 光立方不仅经济环保,还具备可精确控制、极易维护和出色的稳定性等诸多特点。
对于 M7000 和 M5000,可根据应用需求如特定染料或荧光蛋白的发射光谱范围选择匹配的LED 光立方(体积小巧,可自主更换)。光立方由激发滤光片、光束分离器和发射滤光片组成。滤光片经过硬涂层处理,可实现最高的传输效率。
目前 EVOS 可同时提供经过优化的全新光立方、它具有更优秀的光电机械设计、光谱优化的光学组件,以及一流的光谱保真度和拼接性能。有关详细信息,请参阅配件
紧凑小巧的 LED 光立方
相较于汞或其它金属卤化物灯泡,易于更换且具有极佳的信噪比。我们的光立方选择指南可帮助您选择适合您应用的光立方。   
恒定的光强度输出 
汞灯在前 100 个工作小时内即会损失 50% 的强度!此外,无需进行复杂的校准即可量化分析不同批次采集的图像。因为 EVOS LED 光立方可产生恒定的光强激发,不同实验批次也可以获得一致的荧光信号,即可在后期直接量化分析实验结果。
光强随时间变化保持极高的稳定性
LED 光源在其超长使用寿命内均可产生恒定的光强度。相反,汞灯的光强度会快速衰退,必须频繁更换。
维护成本极低。
相较于典型汞灯的 300 小时(以及金属卤化物灯的 1,500 小时)使用寿命,EVOS LED 光源使用寿命 可达至少>50,000 小时(约 17 年)。这样即可显著降低仪器的整体维护成本。
哪种光源更物有所值
从可工作时长来看,EVOS LED 光立方的成本比金属卤化物或汞灯要更具性价比。
哪种光源更物有所值
从可工作时长来看,EVOS LED 光立方的成本比金属卤化物或汞灯要更具性价比。
硬涂层滤光片组可显著提高传输效率
相较于传统的软涂层滤光片,硬涂层滤光片组更昂贵,但其具有更加锋利的边缘特性和更高的传输效率,使得光传输效率比通常高出了 >25%。凭借光立方的硬涂层滤光片组特性,即随着时间推移,成本可变得更低—并且可提供更明亮的荧光信号、更高的传输效率、可检测更微弱荧光信号以及更好的信噪比。
传输效率比较
如图所示,相较于软涂层滤光片(下图),使用硬涂层 EVOS 滤光片(上图)可获得更高的光传输效率。分别显示了激发滤光片(紫色)、发射滤光片(红色)和分色镜(绿色)与 Alexa Fluor 488 激发(蓝色)和发射(近红外)光谱的信号。
高分辨率相机和多种物镜选择
根据型号不同,EVOS 智能细胞成像系统搭载了适合荧光成像的高灵敏度单色相机和适合比色成像的高灵敏度彩色相机的双相机配置,从而帮助系统获得最大的应用灵活性。 
您可从 30 多种 1.25 倍到 100 倍的高性能物镜中进行选择,为成像类型、样本类型和容器等选择最适的物镜。 M7000 能够快速采集图像,并带有全自动高通量孔板扫描功能,可在 5 分钟内对 3 个荧光通道中的 96 孔样本进行高速扫描和筛选。EVOS 智能细胞成像系统能够在数秒内轻松捕获出版级别质量的图像数据。
“光学元件非常棒……相机的分辨率、速度和像素都非常好,能够拍出非常出色的图像……EVOS 拍出的宽场荧光图像真的是太棒了。”
Peter Drian,
博士
Peter Drain,博士、细胞生物学和生理学教授
匹兹堡大学医学院
创新的光路设计
将光源尽可能靠近物镜转盘,最大程度地减少光路中的光学元件数量。较短光路的高强度提高了荧光激发效率,从而可以更好地检测微弱荧光信号。
高性能物镜
物镜是所有细胞成像系统的重要组成部分。为获得最佳结果,根据成像需求、样本类型和所使用的容器选择最匹配的物镜。
专业的设计
EVOS 智能细胞成像分析系统在设计初期便充分考虑了科学家的工作空间和工作流程需求。高度集成化的设计(含绝大部分组件和控件),可轻松地移到教室、教学实验室和会议室中展示或使用。得益于EVOS 更加灵巧的设计,使您得以更加轻松地捕获和查看图像。
“EVOS 是一款将数字化和智能化带入教学第一线的显微镜。它引领了显微镜发展的趋势……几年前,学生们只能被迫盯着目镜。现在,他们可以直接看着屏幕进行操作和处理。”
Joanne Broughton
昆士兰科技大学
极简的操作,守护您的安全
所有的 EVOS 智能成像系统都配备一款大而明亮的高清显示器,让您可以在暗室范围以外观察细胞,在几乎任何空间内都能进行安全协作。无需取下安全护目镜即可轻松观察。这可以最大程度地减少用户间污染,促进协作和安全。
一台大而明亮的高清显示器
通过显示器,您可以在暗室范围以外查看图像,在几乎任何空间内都能进行安全协作。
EVOS M5000、FLoid 和 XL Core 设计可置于生物安全柜内使用,必要时应佩戴手套、护目镜或防护面罩。即可保持不论在传代、分离、转染、转导或以其他方式处理细胞时,污染风险均被降到最低。
大幅降低了细胞培养过程中的污染风险。
(左)一名研究人员使用传统目镜显微镜在开放的工作台上处理细胞培养物时,极可能使得细胞培养物被污染。(右)EVOS FLoid 可在细胞培养通风橱或生物安全柜内使用
此外,可通过软件智能控制大多数或所有 EVOS 成像系统的操作。您可以通过软件远程调整聚焦、缩放、平移甚至移动载物台,无需接触仪器,最大程度降低感染或通过物理接触产生交叉污染的可能性。此外,基于EVOS M7000,您可以运行自动化程序,例如多孔板扫描以及对指定区域的连续扫描等。与仪器唯一需要的交互就是安装玻片、孔板或其他容器。
功能强大、界面直观的 EVOS 软件
所有的 EVOS 显微镜都配有智能机载软件,便于您快速、便捷地查看、捕获和处理图像。您可以:
  • 浏览图像时选择颜色和即时调整亮度
  • 调节对比度、饱和度和白平衡
  • 在高分辨率和快速捕获之间进行选择
  • 采集并保存图像
对于 EVOS M7000 和 M5000,机载软件可提供精确的操作控制和强大的图像处理工具,例如细胞计数、细胞汇合、Z 轴层扫、图像拼接、延时成像和 RGB 多通道图像合成。这些工具界面直观,只需简单培训即可快速上手,并配有机载 SmartStart 指南。自动聚焦和其他自动化功能可极大节省时间和精力。EVOS M7000 增加了先进的自动化功能和完善的程序控制,可通过单独的软件进行成像,无需接触仪器。下载最新版本的 EVOS M7000 和 M5000 软件更新。
直观的软件界面
极简的工作流程,不论是新手还是资深用户,都能在数分钟内获得出色的图像。例如,EVOS M7000 的图像增强包括各通道的亮度、对比度和伽马值。 
活 HeLa 细胞整孔扫描-拼接
EVOS M7000,10x 物镜,13x18 拼接图像。染料:Calcein AM。拼接整孔时,会保留单个视野的高分辨率数据。
融合度计算
当您鉴别细胞(绿色圆圈)和背景(红色圆圈)时,可采用 M5000 软件中的纹理和强度参数来计算细胞融合度信息。
快速、可靠的自动聚焦功能
M7000 的自动聚焦功可辅助您对纤丝类的微小结构、全细胞染色类的大结构以及核染色类的小而明亮的对象进行精准聚焦。
程序控制
M7000 区域视图导航和成像(基于其多类型适配器)。您可以在低放大倍数下识别出感兴趣区域,然后以较高的放大倍数扫描。
“易于培训、使用,能够迅速了解你的实验是否有效,即使对象是仍在培养中的细胞。”
K Sakamoto
格鲁吉亚大学
在更多图像处理和分析方面,Celleste 专业级图像分析软件可提供强大的扩展功能来分割、计数、调整大小、分类和分析复杂图像,包括含有用于复杂图像分析和定量的机器学习算法等功能。反卷积、3D 可视化和 3D 综合分析等扩展分析模块可以根据需要自定义相关功能。
Thermo Fisher Cloud 连接
可以在 Connect 中使用 EVOS 图像分析应用程序对所有 EVOS 图像进行分类和分析,Connect 是 Thermo Fisher 开发的一款极具安全性、云数据存储平台,并包含科学分析应用程序和同行协作工具。上传后,您和您的同事可以共同访问您的资料库,并通过位于世界各地的 Web 浏览器检索、分析和处理您的图像。您也可以运行其他 Connect 应用程序,监测已连接的仪器状态和参数配置。
将图像上传至 Thermo Fisher Connect
从世界任何地方进行协同检索、分析和处理。
基于云计算的 EVOS 图像分析应用程序
自动细胞计数并量化其面积和荧光强度。
在图像分析应用程序中,您可以缩放和平移图像,调整每个通道的亮度和对比度以及应用伪彩等。 您还可以叠加区域视野并显示其尺寸及轮廓。分析图像时,只要先识别出目标细胞与背景,智能应用程序就可以对给定区域中的细胞进行自动计数并量化其面积、荧光强度和圆度。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。