哪种EVOS活细胞成像显微镜型号最适合您?
所有型号的EVOS显微镜都拥有这些共同的特点:令人惊叹的、易于捕获的高质量图像;明亮的LED光源;高分辨率相机和光学系统;紧凑高效的设计;更高的安全性、更少的操作;功能强大、直观的软件界面。到底哪款EVOS活细胞成像显微镜最适合您,取决于您的需求和应用。作为多功能实验室的主力仪器,可以选择先进的机械 (EVOS M5000) 系统和全自动 (EVOS M7000) 系统。作为适用于细胞培养应用的基础型显微镜,可以选择荧光 (EVOS FLoid) 和明场 (EVOS XL Core) 系统。
提示: 如果您的应用涉及高内涵分析 (HCA) 或筛选 (HCS),请参见 EVOS M7000 成像系统高内涵分析包或  Thermo Scientific CellInsight 成像系统。一键了解Celleste专业级图像分析软件 ›
EVOS活细胞成像显微镜型号选择指南
EVOS M7000显微镜
EVOS M5000显微镜
EVOS FLoid显微镜
EVOS XL Core显微镜
经典应用案例
用于荧光和彩色成像的多功能实验室主力仪器
适用于细胞培养应用的基础型实验室显微镜
EVOS显微镜仪器型号
全自动以及单色和彩色相机 半自动以及单色和彩色相机 基于荧光蛋白和染料进行检测 明场成像
描述
EVOS M7000智能活细胞成像显微镜是一款先进的自动化成像系统,配有两个高分辨率相机(单色和彩色),可获得最佳的图像。它整合了先进的自动成像和数据生成功能,包括多孔板扫描以及图像拼接技术。 EVOS M5000活细胞荧光成像显微镜拥有简化、直观的操作界面,可提供卓越的图像质量,是细胞成像应用的主力仪器。凭借可进行荧光成像的高灵敏度相机,EVOS M5000显微镜可处理多种应用,从快速检查到采集出版级标准质量图像。 EVOS FLoid集成化细胞成像显微镜可在一分钟内提供 3 色荧光图像。该系统使您可以快速查看细胞和荧光标记,是荧光标记类细胞培养应用的理想选择。适合教学应用。 EVOS XL Core细胞成像显微镜是常规细胞培养成像和安全可置于超净工作台中使用的理想选择。
安装简单
安装和培训
服务团队用户用户用户
电动编码 X/Y 轴扫描载物台
---------
手动机械载物台
---
机械或固定载物台选件
---------
物镜转盘位
55---4
物镜范围
1.25-100 倍1.25-100 倍20 倍1.25-100 倍
荧光通道
3---
荧光 LED 光立方
---
单色或彩色相机选件(内置、不可选)
两者使用基于 LED 的 RGB 成像方案的单色相机单色彩色
落射荧光图像
透射光图像
彩色图像
---
台式系统
适用于生物安全柜
---
需要暗室
关联打印机
------ ---
用于延时成像的活细胞培养箱
可选可选------
自动对焦
多通道多通道------
Z 轴叠层扫描功能
------
自动多孔板筛选
---------
云连接
--- ------
USB 端口
DVI 端口
------
Celleste 分析软件
可选 可选 可选 可选
嵌入式分析
--- ---
Intuituve 机载软件
---
联网能力
--- ---
成像试剂选择指南  
--- --- ---
* 适用于对温度不敏感的样本。
** 建议用于温度升高可能对其产生负面影响的样本。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。