The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
货号: AMF5000
EVOS M5000 是一款可以满足各种应用和成像需求的细胞成像实验室的主力仪器。半自动化、强大的软件采集和分析能力,以及由生物学家设计的直观用户界面将彻底改变您的成像工作流程。
凭借高分辨率 CMOS 单色相机以及可捕获三个荧光通道和透射光(或不带透射光的四个荧光通道)的卓越性能,EVOS M5000 能在数秒内提供出版级标准质量的图像数据。
实际演示前,在 360º 视图中虚拟检查 EVOS M5000。
Check virtually EVOS M5000 in 360º view before actual demo.
除了所有 EVOS 系统的共同特征外,EVOS M5000 还独具以下特点:
无需维护、组装、对齐或校准
用户自定义的 4 色荧光、透射光和彩色成像
通过 Thermo Fisher Connect™ 云应用程序进行更多的采集后图像分析
自动聚焦,Z 轴层扫功能,延时成像,以及单击实现多通道图像采集
可置于生物安全柜或超净台内使用
可精确控制温度、湿度和气体,兼容活细胞培养和分析
使用机载软件进行自动细胞计数和融合度测量分析
大多数操作功能可通过软件直接进行控制,除安装玻片和调整载物台以外,无需接触仪器
可满足专业的图像处理和分析,包括 2D 和 3D 反卷积以及 3D 可视化分析
类别 | 属性 | 描述 |
光学系统 | 描述 | 无限距校正光学系统;45 mm 等焦距 RMS 螺纹物镜 |
成像模式 | 荧光、明场、彩色明场、相差 | |
成像方式 | 单色、多色、延时成像、Z 轴层扫、视频转化 | |
光源 | 带有集成硬涂层滤光片组、使用寿命大于 >50,000 小时的能量可调式 LED 光立方 | |
光立方安装 | 拥有 4 位腔室,可安装 4 个荧光立方和 1 个明场 | |
光立方(选配) | 多种标准和专用光立方可供选择。常用的光立方包括(激发/发射): • DAPI (357/447 nm) • GFP (470/525 nm) • RFP (531/593 nm) • Texas Red (585/624 nm) • Cy5 (628/692 nm) | |
物镜安装 | 5 位手动(非自动)转盘 | |
物镜(选配) | 多种高质量长工作距离 (LWD) 物和盖玻片矫正物镜可供选择 | |
聚光器 | 60-mm 长 LWD 聚光器,4 位转盘,配有通光孔径和 3 个相位环 | |
聚焦机制 | 亚微米级 (0.150 µm) 分辨率自动对焦(单步进准确度) | |
单色相机 | 高灵敏度 320 万像素 (2048 x 1536) CMOS 传感器,3.45 μm 像素分辨率 | |
采集的图像 | 16 位 RAW 单色:TIFF、PNG(12 位动态范围) 8 位彩色:TIFF、PNG、JPG 视频和延时:AVI、WMV | |
物理特性 | 电源 | 24V AC 适配器,配备特定国家/地区专用电源线* |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 18 x 23 x 18 inches 45.7 x 58.4 x 45.7 cm | |
重量 | 36 lb (16.4 kg) | |
载物台 | X/Y 轴载物台 | 行程范围 120 mm x 80 mm,亚微米级分辨率 可容纳容器适配器的插入式插件 |
载物台工作原理 | 机械 | |
系统 | 计算机 | 嵌入式 PC,4 GB RAM |
储存 | 10 GB SSD 16 GB USB 3.0 闪存盘 | |
输出端口 | 电源;4 个 USB 2.0 端口;1 个 USB 3.0 端口;1 个显示端口;1 个 RJ45 端口 | |
联网能力 | 通过以太网电缆连接实现 Windows/SMB 网络连接 USB 3.0 无线网卡 | |
* 在不使用 B 型(北美)电源插头的地区,必须单独订购一 (1) 根特定国家/地区专用电源线:
AMEP4646 EVOS 电源线,C 型(欧洲) AMEP4708 EVOS 电源线,D 型(印度/南非) AMEP4645 EVOS 电源线,G 型(英国) AMEP4649 EVOS 电源线,H 型(以色列) AMEP4647 EVOS 电源线,I 型(澳大利亚) AMEP4782 电源线,I 型(中国,CCC 认证) AMEP4786 电源线,J 型(瑞士) AMEP4648 EVOS 电源线、L 型(意大利) |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。