Celleste 图像分析软件
货号: AMEP4941、 AMEP4942、 AMEP4869AMEP4870AMEP4938
Celleste 软件还可结合 EVOS 显微镜强大的图像采集功能,帮您无缝捕获、处理、分割、分类、测量、分析并共享图像与数据。
下载 Celleste 图像分析软件免费试用版
描述
单用户许可证
网络许可证*
Celleste 6 图像分析软件
AMEP4942
AMEP4941
Celleste 6 图像分析软件升级**
AMEP4870
AMEP4938
Celleste 图像分析软件网络席位,一个附加席位
不适用
AMEP4869
*Network licences (网络许可证)包括一个席位,可由管理员通过内部网络分配给多个用户。 一个席位一次只能有一个用户访问。
**将 Celleste 4 或 5 的一 (1) 个单用户许可证或一个网络许可证席位升级为 6。
基本功能
Celleste 6 软件提供用于分割、计数、调整大小、分类和分析复杂图像的强大工具,包括用于高级图像分析和定量的机器学习算法。 Celleste 6 多通道分析 (MCA) 工具基于预先配置的算法和分析模板,这些算法和模板经过了关于代表性数据的训练,可从一系列基于细胞的常见检测中对图像进行最佳分割和分类。只需选择与您感兴趣的检测相对应的应用程序,并遵循向导按步骤完成从图像到数据生成的工作流程。
或者,使用 Celleste 6 软件中的全套功能强大的工具,根据您的特定需求定制图像分析,包括图像调整、背景校正、对齐和平铺、通过强大的分割和分类工具进行计数和尺寸调整,以及在多个通道、场和孔中自动应用多达四维的测量。
共定位分析
Celleste 图像分析软件完美匹配 EVOS M7000成像系统。
9 x 7 小鼠肾脏图像
Celleste 图像分析软件完美匹配 EVOS M7000成像系统。
扩展模块
反卷积、3D 可视化和 3D 综合分析等扩展模块是可以根据您的需求可选的自定义功能。
模块说明
单用户许可证
网络许可证*
模块详情
Celleste 2D 反卷积分析
AMEP4864
AMEP4915
通过清除背景雾度(聚焦外光度)改善细胞或组织切片的单平面图像质量 (S/N)。
观看视频
适用于 2D 反卷积分析的 Celleste GPU 加速
AMEP4939
AMEP4940
通过使用 EVOS PC 或工作站的图形处理单元 (GPU),在一小部分时间内对 2D 图像集进行反卷积分析
Celleste 3D 反卷积分析
AMEP4865
AMEP4916
通过对图像 Z 方向层叠进行反卷积分析极大地提高了 3D 基质中球体、组织切片或细胞等较厚样品的分辨率和清晰度。观看视频
适用于 3D 解卷积分析的 Celleste GPU 加速
AMEP4876
AMEP4919
通过使用 EVOS PC 或工作站的图形处理单元 (GPU),在一小部分时间内对 3D 图像集进行反卷积分析
Celleste 3D 可视化
AMEP4866
AMEP4917
用于调整背景和透明度,应用不同投影类型以及创建和增强 3D 视频的工具。
观看视频
Celleste 3D 分析
AMEP4867
AMEP4918
提供用于复杂 3D 目标的向导分割工具,便于识别和测量
*Network licences (网络许可证)包括一个席位,可由管理员通过内部网络分配给多个用户。 一个席位一次只能有一个用户访问。
之前   之后
2D 反卷积分析
Celleste 图像分析软件完美匹配 EVOS M7000成像系统。
之前   之后
3D 反卷积分析
Celleste 图像分析软件完美匹配 EVOS M7000成像系统。
应用
Celleste 6 的多类协议
Celleste 6 图像和分析工具适用于广泛应用,如细胞活性、细胞凋亡、细胞周期、LIVE/DEAD 细胞分析、转染效率、免疫组织化学分析、迁移跟踪、创伤愈合、脂肪生成和细胞骨架损伤等研究。Celleste 6 多通道分析 (MCA) 工具基于预先配置的算法和分析模板,这些算法和模板经过了关于代表性数据的训练,可从一系列基于细胞的常见检测中对图像进行最佳分割和分类。Celleste 软件的部分应用案例,以及相关参考文献,请见 资源
LIVE/DEAD 细胞活力分析
Celleste 图像分析软件完美匹配 EVOS M7000成像系统。
免疫组化分析
Celleste 图像分析软件完美匹配 EVOS M7000成像系统。
操作视频
这些简短视频解释了如何在 Celleste 软件中完成任务。Celleste 6 多通道分析工具 (MCA) 简化了其中许多任务,包括伤口愈合、批量处理、共定位和亲子鉴定等,但所有这些工具也可以用于手动分析图像。 
Celleste 基本功能
Celleste 可选模块
仅供科研使用。不可用于诊断程序。