细胞骨架不仅能够作为细胞支架,还参与细胞器转运、细胞分裂、细胞运动和信号传导,因而常作为细胞健康和疾病进程研究的核心。细胞骨架染料通常作为活细胞和固定细胞荧光成像的基准标记物,用于细胞定向和共定位。此外,与细胞骨架亚类反应的各种染料偶联物和荧光蛋白通常也可用于细胞骨架研究。Invitrogen 可提供4种先进技术用于常见细胞骨架中肌动蛋白Actin、踝蛋白Talin或微管蛋白Tubulin的成像。
用于细胞骨架染色的 CellLight 系列试剂
CellLight 试剂可标记活细胞中的肌动蛋白Actin、微管蛋白Tubulin或踝蛋白Talin,使研究人员能够追踪细胞骨架动力学。CellLight 荧光融合蛋白可与其他荧光探针在多重分析中一起标记活细胞或固定后细胞以进行共定位研究。这类即用型试剂可表达特定荧光融合蛋白,分别靶向 β-肌动蛋白Actine 的 N-末端(41.8 kDa)、β-微管蛋白Tubulin的 N-末端(49.8 kDa)或踝蛋白Talin的 C-末端(40 kDa)。CellLight 标记只需一个简单的转染步骤,与使用细胞染料一样,几乎无毒性和化学破坏性。
用于肌动蛋白Actin染色的鬼笔环肽Phalloidin偶联物
鬼笔环肽Phalloidin是一种双环肽,当与荧光染料偶联时,可用于标记固定和透化细胞中的肌动蛋白actin。鬼笔环肽Phalloidin与 Alexa Fluor 染料的荧光偶联物是大多数应用的首选 F-actin染料,因为它们在整个光谱范围内都具有明亮的信号和光稳定性。鬼笔环肽偶联物可与大的或小的肌动蛋白微丝结合,其中鬼笔环肽Phalloidin与肌动蛋白Actin亚基之间的化学计量比为 1:1,但不会与 G-actin单体结合,并且不适用于石蜡包埋的切片。
用于微管蛋白染色的紫杉醇和多西紫杉醇偶联物
Taxol/paclitaxel紫杉醇和 Taxotere/ docetaxel多西紫杉醇偶联物可用于活细胞中细胞骨架行为的终点分析,对聚合微管蛋白进行强染色。该方法不推荐用于动态细胞成像,因为可能会干扰细胞功能,包括微管蛋白不稳定性动力学和细胞分裂。Tubulin Tracker Green 试剂(紫杉醇偶联物)和 Tubulin Tracker Deep Red 试剂(多西紫杉醇偶联物)可通透过活细胞的细胞膜并对聚合微管蛋白进行特异性染色。细胞固定会导致染色信号消失。
抗体标记肌动蛋白和微管蛋白
我们可提供多种适于不同实验应用的小鼠一抗标记肌动蛋白actin和微管蛋白tubulin检测。对于成像应用,抗体可用于固定细胞或冷冻组织切片,包括石蜡包埋切片。
肌动蛋白细胞骨架的活细胞成像
Invitrogen CellMask 肌动蛋白示踪染料用于在活细胞中进行纤维状肌动蛋白(F-actin) 的荧光成像。CellMask 肌动蛋白示踪染料可渗透细胞,对肌动蛋白细胞骨架进行特异、均匀且明亮的染色。活细胞染色之后,细胞可固定用于多重分析,如免疫荧光 (IF), 免疫细胞化学(ICC), 和免疫组化 (IHC) 实验。在实验设计的灵活性上,在实验设计的灵活性上,CellMask 肌动蛋白示踪染料提供绿色、橙色和深红三种颜色选择。染料的使用很简单,仅需将1X染色工作液加入细胞,孵育15-60分钟,洗涤后即可成像。CellMask 肌动蛋白示踪染料在24小时内不会造成可检测的的细胞毒性。
读值 |
信号稳定、耐光淬灭的高性能荧光标记
|
传统荧光染料标记
| |||
---|---|---|---|---|---|
检测范围 |
F-actin肌动蛋白
| ||||
通用检测通道 | DAPI | DAPI | FITC | TRITC | TRITC |
标记颜色 | Alexa Fluor 350 | Alexa Fluor 405 | Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 555 | Rhodamine罗丹明 |
Ex/Em (nm) | 346/442 | 405/450 | 496/519 | 555/565 | 540/565 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光稳定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参考文献 | |||||
多重分析兼容性 |
是
| 是 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
否
| 否 |
否
|
否
|
否
|
固定细胞 |
是
| 是 |
是
|
是
|
是
|
可固定 |
是
| 是 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
| 显微镜成像 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
300 units
| 300 units |
300 units
|
300 units
|
300 units
|
货号 | A30104 |
Alexa Fluor Plus 750 Phalloidin鬼笔环肽标记物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
读值 |
信号稳定、耐光淬灭的高性能荧光标记
| ||||
检测范围 |
F-actin肌动蛋白
| ||||
常用检测通道 | Texas Red德克萨斯红 | Texas Red 德克萨斯红 | Cy5 | Cy5.5 | Cy7 |
标记颜色 | Alexa Fluor 568 | Alexa Fluor 594 | Alexa Fluor 647 | Alexa Fluor 680 | Alexa Fluor 750 |
Ex/Em (nm) | 578/600 | 590/617 | 650/665 | 679/702 | 758/784 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光稳定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参考文献 | |||||
多重分析兼容性 | 是 |
是
|
是
|
是
| 是 |
活细胞 | 否 |
否
|
否
|
否
| 否 |
固定细胞 | 是 |
是
|
是
|
是
| 是 |
可固定 | 是 |
是
|
是
|
是
| 是 |
检测平台 | 显微镜成像 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
| 显微镜成像 |
产品规格 | 300 units |
300 units
|
300 units
|
300 units
| 300 units |
货号 | A12380 |
读值 |
活细胞染料
| 活细胞染料 |
---|---|---|
靶标 |
β-tubulin微管蛋白
| β-tubulin微管蛋白 |
通用检测通道 | FITC | Cy5/Deep Red |
标记颜色 | Oregon Green | Deep Red Fluorophore |
Ex/Em (nm) | 494/522 | 652/669 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ![]() | ![]() |
光稳定性 | ![]() | ![]() |
参考文献 | ||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
可固定 |
否
|
否
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1试剂盒
|
1试剂盒
|
货号 |
读值 |
信号稳定、耐光淬灭的高性能荧光标记
|
传统荧光染料标记
| |||
---|---|---|---|---|---|
检测范围 |
F-actin肌动蛋白
| ||||
通用检测通道 | DAPI | DAPI | FITC | TRITC | TRITC |
标记颜色 | Alexa Fluor 350 | Alexa Fluor 405 | Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 555 | Rhodamine罗丹明 |
Ex/Em (nm) | 346/442 | 405/450 | 496/519 | 555/565 | 540/565 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光稳定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参考文献 | |||||
多重分析兼容性 |
是
| 是 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
否
| 否 |
否
|
否
|
否
|
固定细胞 |
是
| 是 |
是
|
是
|
是
|
可固定 |
是
| 是 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
| 显微镜成像 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
300 units
| 300 units |
300 units
|
300 units
|
300 units
|
货号 | A30104 |
Alexa Fluor Plus 750 Phalloidin鬼笔环肽标记物 | |||||
---|---|---|---|---|---|
读值 |
信号稳定、耐光淬灭的高性能荧光标记
| ||||
检测范围 |
F-actin肌动蛋白
| ||||
常用检测通道 | Texas Red德克萨斯红 | Texas Red 德克萨斯红 | Cy5 | Cy5.5 | Cy7 |
标记颜色 | Alexa Fluor 568 | Alexa Fluor 594 | Alexa Fluor 647 | Alexa Fluor 680 | Alexa Fluor 750 |
Ex/Em (nm) | 578/600 | 590/617 | 650/665 | 679/702 | 758/784 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光稳定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
参考文献 | |||||
多重分析兼容性 | 是 |
是
|
是
|
是
| 是 |
活细胞 | 否 |
否
|
否
|
否
| 否 |
固定细胞 | 是 |
是
|
是
|
是
| 是 |
可固定 | 是 |
是
|
是
|
是
| 是 |
检测平台 | 显微镜成像 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
| 显微镜成像 |
产品规格 | 300 units |
300 units
|
300 units
|
300 units
| 300 units |
货号 | A12380 |
读值 |
活细胞染料
| 活细胞染料 |
---|---|---|
靶标 |
β-tubulin微管蛋白
| β-tubulin微管蛋白 |
通用检测通道 | FITC | Cy5/Deep Red |
标记颜色 | Oregon Green | Deep Red Fluorophore |
Ex/Em (nm) | 494/522 | 652/669 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ![]() | ![]() |
光稳定性 | ![]() | ![]() |
参考文献 | ||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
可固定 |
否
|
否
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1试剂盒
|
1试剂盒
|
货号 |
读值 |
荧光融合蛋白的表达
| ||
---|---|---|---|
检测范围 |
β-actin肌动蛋白
|
β-tubulin微管蛋白
|
踝蛋白Talin
|
常用检测通道 | FITC | FITC | FITC |
标记颜色 | GFP | GFP | GFP |
Ex/Em (nm) | 488/520 | 488/520 | 488/520 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ![]() | ![]() | ![]() |
光稳定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
参考文献 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
读值 |
荧光融合蛋白的表达
| ||
---|---|---|---|
检测范围 |
β-actin肌动蛋白
|
β-tubulin微管蛋白
|
踝蛋白Talin
|
常用检测通道 | TRITC | TRITC | TRITC |
标记颜色 | RFP | RFP | RFP |
Ex/Em (nm) | 555/584 | 555/584 | 555/584 |
Signal-To-Noise Ratio(信噪比) | ![]() | ![]() | ![]() |
光稳定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
参考文献 | |||
多重分析兼容性 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
否
|
否
|
否
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
货号 |
读值 |
活细胞或固定细胞染料
|
活细胞或固定细胞染料
|
活细胞或固定细胞染料
|
---|---|---|---|
靶标 |
F-actin
|
F-actin
|
F-actin
|
检测通道 | FITC | TRITC/RFP | Cy5/Deep Red |
标记颜色 | 绿色荧光 | 橙色荧光 | 深红色荧光 |
Ex/Em (nm) | 503/512 | 545/570 | 652/669 |
信噪比 | ![]() | ![]() | ![]() |
光稳定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
参考文献 | |||
多重分析 |
是
|
是
|
是
|
活细胞 |
是
|
是
|
是
|
固定细胞 |
是
|
是
|
是
|
可固定 |
是
|
是
|
是
|
检测平台 |
显微镜成像
|
显微镜成像
|
显微镜成像
|
产品规格 |
1 管或 5 管
|
1 管或 5 管
|
1 管或 5 管
|
目录货号 |