细胞核染料染色图
细胞核是膜包裹的细胞器,包括核膜、核仁和核纤层,是进行基因表达的位置。对核蛋白进行染色或直接对核酸进行染色,可选择性地观察核结构。Molecular Probes针对不同应用需求提供种类丰富的细胞核染料和标记试剂,可用于活细胞、固定细胞和组织中的细胞核染色和染色体带型分析。
使用细胞染色模拟工具
ReadyProbes 即用型细胞核染料
CellLight 核蛋白标记试剂
高性能细胞核染料
理想的细胞核染料应该对 DNA 和 RNA 具有亲和力,结合后发出强荧光。对于活细胞的细胞核染色,染料应能渗透到真核细胞和原核细胞膜中,而且对细胞的毒性最小。对于固定细胞的细胞核染色,染料应具有稳定性和选择性。某些对于固定细胞具有高亲和力的 DNA 染料也可用作死细胞染料,因其无法透过完整的真核细胞或原核细胞的细胞膜。
Molecular Probes可提供一系列核酸染料,可选择各种波长进行活细胞或固定细胞的多重分析和共定位。
核仁染色
高内涵筛选 (HCS)
细胞核染料选择指南
读值
核酸是荧光染色信号
靶标
 靶向 RNA 和 DNA 的膜通透性染料
靶向 RNA 和 DNA 的膜不通透性染料
常用检测通道
DAPI
Cy®5
DAPI
标记颜色
Hoechst 33342
NucRed® Live
DAPI
Ex/Em (nm)
360/460
638/686
360/460
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像 
显微镜成像 
显微镜成像 
实验方案显微镜检测实验方案显微镜检测实验方案显微镜检测实验方案
规格
6支滴瓶
6支滴瓶
6支滴瓶
货号
读值
 荧光融合蛋白的表达
荧光融合蛋白的表达
靶标
 标记染色体内的组蛋白
 定位细胞核内的荧光蛋白
常用检测通道
FITC
TRITC
DAPI
FITC
TRITC
标记颜色
GFP
RFP
CFP
GFP
RFP
Ex/Em (nm)
488/520
555/584
435/485
488/520
555/584
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
 显微镜成像
 显微镜成像
显微镜成像 
显微镜成像 
 显微镜成像
产品规格
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
货号
 Hoechst 33342Hoechst 34580SYTO 9 绿色荧光核酸染料SYTO 82 橙色荧光核酸染料SYTO 深红色荧光核酸染料,用于活细胞成像
读值核酸的荧光染色
靶标靶向RNA和DNA的细胞膜通透性染料
常用检测通道UV / DAPIViolet / DAPIFITCTRITCCy5
标记颜色Hoechst 33342Hoechst 34580SYTO 9SYTO 82SYTO Deep Red
Ex/Em (nm)350/461392/440483/503541/560652/669
信噪比
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
固定后可检测
检测平台显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像
操作指南   成像操作方案 
产品规格10 mL5 mg100 μL250 μL5 vials
货号H3570H21486S34854S11363S34901
 DAPISYTOX 蓝色核酸染料SYTOX 绿色荧光染料SYTOX 橙色荧光染料TO-PRO-3 IodideSYTOX 深红色荧光染料
读值核酸的荧光染色 
靶标靶向RNA和DNA的细胞膜通透性染料 
常用检测通道DAPIViolet/DAPIFITCRFP/TRITCCy5Cy5
标记颜色DAPISYTOX 蓝色SYTOX 绿色SYTOX 橙色TO-PRO-3SYTOX 深红色荧光染料
Ex/Em (nm)360/460444/480483/503547/570642/661660/682
信噪比
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定后可检测
可固定
检测平台显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像
操作指南  成像操作方案 成像操作方案 
产品规格250 μL250 μL250 μL250 μL1 mL5 x 50 μL
货号62247S11348S7020S11368T3605S11381
读值
 荧光染色
靶标
 选择性标记RNA
常用检测通道
FITC
标记颜色
SYTO® RNASelect™
Ex/Em (nm)
490/530
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像 
产品规格
100 μL
货号
读值
染色细胞核对细胞进行标记划分
常用检测通道
DAPI
Texas Red 德克萨斯红
Cy5
Ex/Em (nm)
350⁄451
622⁄645
638⁄686
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
HCS
HCS
HCS
实验方案
HCS 实验方案HCS 实验方案
HCS 实验方案
产品规格
65 µL
125 µL
400 µL
货号
读值
核酸是荧光染色信号
靶标
 靶向 RNA 和 DNA 的膜通透性染料
靶向 RNA 和 DNA 的膜不通透性染料
常用检测通道
DAPI
Cy®5
DAPI
标记颜色
Hoechst 33342
NucRed® Live
DAPI
Ex/Em (nm)
360/460
638/686
360/460
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像 
显微镜成像 
显微镜成像 
实验方案显微镜检测实验方案显微镜检测实验方案显微镜检测实验方案
规格
6支滴瓶
6支滴瓶
6支滴瓶
货号
读值
 荧光融合蛋白的表达
荧光融合蛋白的表达
靶标
 标记染色体内的组蛋白
 定位细胞核内的荧光蛋白
常用检测通道
FITC
TRITC
DAPI
FITC
TRITC
标记颜色
GFP
RFP
CFP
GFP
RFP
Ex/Em (nm)
488/520
555/584
435/485
488/520
555/584
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
 显微镜成像
 显微镜成像
显微镜成像 
显微镜成像 
 显微镜成像
产品规格
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
1 mL
货号
 Hoechst 33342Hoechst 34580SYTO 9 绿色荧光核酸染料SYTO 82 橙色荧光核酸染料SYTO 深红色荧光核酸染料,用于活细胞成像
读值核酸的荧光染色
靶标靶向RNA和DNA的细胞膜通透性染料
常用检测通道UV / DAPIViolet / DAPIFITCTRITCCy5
标记颜色Hoechst 33342Hoechst 34580SYTO 9SYTO 82SYTO Deep Red
Ex/Em (nm)350/461392/440483/503541/560652/669
信噪比
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
固定后可检测
检测平台显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像
操作指南   成像操作方案 
产品规格10 mL5 mg100 μL250 μL5 vials
货号H3570H21486S34854S11363S34901
 DAPISYTOX 蓝色核酸染料SYTOX 绿色荧光染料SYTOX 橙色荧光染料TO-PRO-3 IodideSYTOX 深红色荧光染料
读值核酸的荧光染色 
靶标靶向RNA和DNA的细胞膜通透性染料 
常用检测通道DAPIViolet/DAPIFITCRFP/TRITCCy5Cy5
标记颜色DAPISYTOX 蓝色SYTOX 绿色SYTOX 橙色TO-PRO-3SYTOX 深红色荧光染料
Ex/Em (nm)360/460444/480483/503547/570642/661660/682
信噪比
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定后可检测
可固定
检测平台显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像显微镜成像
操作指南  成像操作方案 成像操作方案 
产品规格250 μL250 μL250 μL250 μL1 mL5 x 50 μL
货号62247S11348S7020S11368T3605S11381
读值
 荧光染色
靶标
 选择性标记RNA
常用检测通道
FITC
标记颜色
SYTO® RNASelect™
Ex/Em (nm)
490/530
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
显微镜成像 
产品规格
100 μL
货号
读值
染色细胞核对细胞进行标记划分
常用检测通道
DAPI
Texas Red 德克萨斯红
Cy5
Ex/Em (nm)
350⁄451
622⁄645
638⁄686
Signal-To-Noise Ratio(信噪比)
光稳定性
多重分析兼容性
活细胞
固定细胞
可固定
检测平台
HCS
HCS
HCS
实验方案
HCS 实验方案HCS 实验方案
HCS 实验方案
产品规格
65 µL
125 µL
400 µL
货号
相关细胞器染料
荧光标记的小麦胚芽凝集素是广泛使用的细胞膜染料,可进行活细胞和固定细胞成像,有着丰富的颜色选择。Invitrogen CellMask 染料能够快速、均匀地标记细胞膜,可在HCS分析中用于自动分割,且没有荧光凝集素表现出的细胞类型差异。
Molecular Probes提供可与细胞骨架亚类反应的各种染料结合物和荧光蛋白,包括肌动蛋白单体(G- actin) 、微丝蛋白(F-actin)、踝蛋白(Talin)、微管蛋白(Tubulin)和其他细胞骨架蛋白的标记试剂和抗体。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。