细胞示踪剂是无毒探针,可以跟踪毛细管中的流动并可视化神经元细胞连接性和易位,以监测单个细胞、整个细胞群或完整有机体的移动和定位。这些荧光示踪剂可通过离子电渗透、显微注射或胞饮作用进入细胞。此外,转运可以是逆行,顺行或双向的。虽然大多数的这种荧光探针在涉及新鲜组织切片和体外培养细胞的实验中是有效的,但对于固定组织和活体成像来说,有特殊要求。
细胞示踪剂的特性
霍乱毒素亚基 B | DiI 及衍生物 | 酰肼和生物胞素 | |
---|---|---|---|
结果 | 直接荧光细胞成像,对神经节苷脂 GM1 具有选择性 | 通过细胞膜中的侧向扩散标记细胞膜并均匀标记神经元 | 直接荧光细胞成像 |
组织切片 | 是 | 是 | 是 |
活体神经元 | 否 | 是 | 是 |
固定组织切片 | 否 | 是 | 否 |
体外培养的细胞 | 是 | 是 | 是 |
染料进入细胞的方法 | 显微注射,离子电渗透 | 显微注射或离子电渗透;对于组织切片,可选晶体和糊剂形式 | 显微注射或胞饮作用 |
染色模式 | 外源性的 | 外源性的 | 内源性的 |
最适用于 | 细胞群 | 细胞群 | 单细胞 |
可固定 | 是 | 否 | 是 |
转运 | 逆行 | 双向 | 双向 |
耐光漂白 | ![]() | ![]() | ![]() |
间隙连接传输 | 否 | 否 | 是 |
细胞示踪剂选择指南
这些偶联物可用于组织切片和体外培养细胞。它们是通过显微注射或离子电渗透导入细胞、可固定且光稳定的逆行示踪剂。
载体 | 标准滤光片 | 荧光基团 | 激发/发射波长 (nm) | 数量 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
霍乱毒素亚基 B | ||||||
霍乱毒素亚基 B - Alexa Fluor 488 偶联物 | 霍乱毒素亚基 B(重组) | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 100 µg | C34775 |
霍乱毒素亚基 B - Alexa Fluor 555 偶联物 | TRITC | Alexa Fluor 555 | 555/565 | 100 µg | C34776 | |
霍乱毒素亚基 B - Alexa Fluor 594 偶联物 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | 100 µg | C34777 | |
霍乱毒素亚基 B - Alexa Fluor 647 偶联物 | Cy5 | Alexa Fluor 647 | 650/668 | 100 µg | C34778 | |
霍乱毒素亚基 B - 生物素-XX 偶联物 | 不适用 | Biotin-XX | 不适用 | 100 µg | C34779 | |
霍乱毒素亚基 B - 辣根过氧化物酶偶联物 | 不适用 | 辣根过氧化物酶 | 不适用 | 100 µg | C34780 | |
脂筏试剂盒 | ||||||
Vybrant Alexa Fluor 488 脂筏标记试剂盒 | 霍乱毒素亚基 B(重组)和抗霍乱毒素亚单位 B 抗体(抗 CT-B) | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 1 个试剂盒 | V34403 |
Vybrant Alexa Fluor 555 脂筏标记试剂盒 | TRITC | Alexa Fluor 555 | 555/565 | 1 个试剂盒 | V34404 | |
Vybrant Alexa Fluor 594 脂筏标记试剂盒 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | 1 个试剂盒 | V34405 |
这些细胞示踪剂也称为亲脂性示踪剂,可用于组织切片、活体神经元,固定组织切片和体外培养细胞。它们是用于长期研究的顺行和逆行示踪剂。
标准滤光片 | 激发/发射波长 (nm) | 产品形式 | 可固定 | 数量 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DiI 及衍生物 | ||||||
DiI 染色剂 – DiIC18(3) | 罗丹明 | 549/565 | 固体 | 否 | 100 mg | D282 |
DiI 染色剂 – DiIC18(3),结晶 | 晶体 | 25 mg | D3911 | |||
DiD – DiIC18(5) | Cy5 | 644/663 | 固体 | 10 mg | D7757 | |
DiR – DiIC18(7) | Cy5.5 | 750/780 | 固体 | 10 mg | D12731 | |
CellTracker DiI | ||||||
CellTracker CM-DiI 染料,溶液 | 罗丹明 | 549/565 | 溶液 | 是 | 20 x 50 µg | C7000 |
CellTracker CM-DiI 染料 | 固体 | 1 mg | C7001 | |||
Neurotrace DiI | ||||||
NeuroTrace DiI 组织标记糊剂 | 罗丹明 | 549/565 | 糊剂 | 否 | 500 mg | N22880 |
NeuroTrace CM-DiI 组织标记糊剂 | 糊剂 | 是 | 100 mg | N22883 | ||
Vybrant DiI 及衍生物 | ||||||
Vybrant DiO 细胞标记溶液 | GFP | 484/501 | 溶液 | 否 | 1 mL | V22886 |
Vybrant DiI 细胞标记溶液 | 罗丹明 | 549/565 | 溶液 | 否 | 1 mL | V22885 |
Vybrant CM-DiI 细胞标记溶液 | 溶液 | 是 | 1 mL | V22888 | ||
Vybrant DiD 细胞标记溶液 | Cy5 | 644/663 | 溶液 | 否 | 1 mL | V22887 |
Vybrant 多色细胞标记试剂盒 | — | 各种 | 溶液 | 否 | 每种 1 mL | V22889 |
这些细胞示踪剂也称为极性示踪剂,可用于组织切片、活体神经元和体外培养细胞。它们是用于追踪神经元投射和研究间隙连接的顺行和逆行示踪剂。
载体 | 标准滤光片 | 荧光基团 | 激发/发射波长 (nm) | 数量 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
酰肼 | ||||||
Alexa Fluor 350 酰肼 | 酰肼,钠盐 | DAPI | Alexa Fluor 350 | 346/442 | 5 mg | A10439 |
Alexa Fluor 488 酰肼 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | A10436 | ||
Alexa Fluor 568 酰肼 | 罗丹明 | Alexa Fluor 568 | 578/603 | A10437 | ||
Alexa Fluor 594 酰肼 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | A10438 | ||
Alexa Fluor 555 酰肼 | 酰肼,Tris(三乙基铵) 盐 | TRITC | Alexa Fluor 555 | 555/565 | 1 mg | A20501MP |
Alexa Fluor 633 酰肼 | Texas Red | Alexa Fluor 633 | 632/647 | A30634 | ||
Alexa Fluor 647 酰肼 | Cy5 | Alexa Fluor 647 | 650/668 | A20502 | ||
生物胞素 | ||||||
Alexa Fluor 488 生物胞素 | 生物胞素,钠盐 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 250 mg | A12924 |
Alexa Fluor 594 生物胞素 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | A12922 |
这些偶联物可用于组织切片和体外培养细胞。它们是通过显微注射或离子电渗透导入细胞、可固定且光稳定的逆行示踪剂。
载体 | 标准滤光片 | 荧光基团 | 激发/发射波长 (nm) | 数量 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
霍乱毒素亚基 B | ||||||
霍乱毒素亚基 B - Alexa Fluor 488 偶联物 | 霍乱毒素亚基 B(重组) | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 100 µg | C34775 |
霍乱毒素亚基 B - Alexa Fluor 555 偶联物 | TRITC | Alexa Fluor 555 | 555/565 | 100 µg | C34776 | |
霍乱毒素亚基 B - Alexa Fluor 594 偶联物 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | 100 µg | C34777 | |
霍乱毒素亚基 B - Alexa Fluor 647 偶联物 | Cy5 | Alexa Fluor 647 | 650/668 | 100 µg | C34778 | |
霍乱毒素亚基 B - 生物素-XX 偶联物 | 不适用 | Biotin-XX | 不适用 | 100 µg | C34779 | |
霍乱毒素亚基 B - 辣根过氧化物酶偶联物 | 不适用 | 辣根过氧化物酶 | 不适用 | 100 µg | C34780 | |
脂筏试剂盒 | ||||||
Vybrant Alexa Fluor 488 脂筏标记试剂盒 | 霍乱毒素亚基 B(重组)和抗霍乱毒素亚单位 B 抗体(抗 CT-B) | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 1 个试剂盒 | V34403 |
Vybrant Alexa Fluor 555 脂筏标记试剂盒 | TRITC | Alexa Fluor 555 | 555/565 | 1 个试剂盒 | V34404 | |
Vybrant Alexa Fluor 594 脂筏标记试剂盒 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | 1 个试剂盒 | V34405 |
这些细胞示踪剂也称为亲脂性示踪剂,可用于组织切片、活体神经元,固定组织切片和体外培养细胞。它们是用于长期研究的顺行和逆行示踪剂。
标准滤光片 | 激发/发射波长 (nm) | 产品形式 | 可固定 | 数量 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DiI 及衍生物 | ||||||
DiI 染色剂 – DiIC18(3) | 罗丹明 | 549/565 | 固体 | 否 | 100 mg | D282 |
DiI 染色剂 – DiIC18(3),结晶 | 晶体 | 25 mg | D3911 | |||
DiD – DiIC18(5) | Cy5 | 644/663 | 固体 | 10 mg | D7757 | |
DiR – DiIC18(7) | Cy5.5 | 750/780 | 固体 | 10 mg | D12731 | |
CellTracker DiI | ||||||
CellTracker CM-DiI 染料,溶液 | 罗丹明 | 549/565 | 溶液 | 是 | 20 x 50 µg | C7000 |
CellTracker CM-DiI 染料 | 固体 | 1 mg | C7001 | |||
Neurotrace DiI | ||||||
NeuroTrace DiI 组织标记糊剂 | 罗丹明 | 549/565 | 糊剂 | 否 | 500 mg | N22880 |
NeuroTrace CM-DiI 组织标记糊剂 | 糊剂 | 是 | 100 mg | N22883 | ||
Vybrant DiI 及衍生物 | ||||||
Vybrant DiO 细胞标记溶液 | GFP | 484/501 | 溶液 | 否 | 1 mL | V22886 |
Vybrant DiI 细胞标记溶液 | 罗丹明 | 549/565 | 溶液 | 否 | 1 mL | V22885 |
Vybrant CM-DiI 细胞标记溶液 | 溶液 | 是 | 1 mL | V22888 | ||
Vybrant DiD 细胞标记溶液 | Cy5 | 644/663 | 溶液 | 否 | 1 mL | V22887 |
Vybrant 多色细胞标记试剂盒 | — | 各种 | 溶液 | 否 | 每种 1 mL | V22889 |
这些细胞示踪剂也称为极性示踪剂,可用于组织切片、活体神经元和体外培养细胞。它们是用于追踪神经元投射和研究间隙连接的顺行和逆行示踪剂。
载体 | 标准滤光片 | 荧光基团 | 激发/发射波长 (nm) | 数量 | 货号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
酰肼 | ||||||
Alexa Fluor 350 酰肼 | 酰肼,钠盐 | DAPI | Alexa Fluor 350 | 346/442 | 5 mg | A10439 |
Alexa Fluor 488 酰肼 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | A10436 | ||
Alexa Fluor 568 酰肼 | 罗丹明 | Alexa Fluor 568 | 578/603 | A10437 | ||
Alexa Fluor 594 酰肼 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | A10438 | ||
Alexa Fluor 555 酰肼 | 酰肼,Tris(三乙基铵) 盐 | TRITC | Alexa Fluor 555 | 555/565 | 1 mg | A20501MP |
Alexa Fluor 633 酰肼 | Texas Red | Alexa Fluor 633 | 632/647 | A30634 | ||
Alexa Fluor 647 酰肼 | Cy5 | Alexa Fluor 647 | 650/668 | A20502 | ||
生物胞素 | ||||||
Alexa Fluor 488 生物胞素 | 生物胞素,钠盐 | FITC | Alexa Fluor 488 | 495/519 | 250 mg | A12924 |
Alexa Fluor 594 生物胞素 | Texas Red | Alexa Fluor 594 | 590/617 | A12922 |
霍乱毒素亚基 B
霍乱毒素源自霍乱弧菌,由亚基 A 和 B 组成。亚基 A 是一种破坏蛋白质信号转导的 ADP-核糖基转移酶,会导致细胞脱水。而亚基 B 是无毒的,参与神经节苷脂 GM1,可用于标记脂筏的结合(图 1)。在神经元中,霍乱毒素亚基 B 与轴突膜中的鞘糖脂结合。通过显微注射或离子电渗透导入细胞后,霍乱毒素亚基 B 是可固定且光稳定的逆行示踪剂。
霍乱毒素亚基 B - Alexa Fluor 偶联物可以灵敏、选择性结合神经元,进而实现示踪,而霍乱霍乱毒素亚基 B - 生物素-XX 和辣根过氧化物酶偶联物可与酪胺信号放大 (TSA) 配合使用。
DiI 及衍生物
DiI 及其衍生物是亲脂性示踪剂或碳氰染料,可标记细胞膜且不显著影响细胞活性。这些染料在水中发弱荧光,但染料在质膜上扩散时会发出强荧光。亲脂性示踪剂可用于组织切片、活体神经元(图 2)和体外培养细胞中的活细胞染色。此外,它们可在固定组织切片中来追踪神经元突出(图 3)。DiI 及其衍生物也可用于长期研究。
这些亲脂性示踪剂可通过显微注射或离子电渗透进入细胞,并用于顺行和逆行转运研究。它们有晶体和糊剂形式,是组织染色的理想选择。
酰肼和生物胞素
酰肼和生物胞素是一种可固定且光稳定的极性示踪剂。它们分子量低 (<1,000 Da) 和明亮的荧光信号。酰肼和生物胞素可用于研究细胞间以及细胞和脂质体间的融合。这些细胞不可透过的极性示踪剂也可用于追踪神经元突出和研究间隙连接(图 4、5)。由于生物胞素和酰肼可以跨越间隙连接,因此它们通常与滞留在细胞内的标记葡聚糖一起用于研究神经元通讯(图 6)。还可以使用荧光链霉亲和素缀合物进行信号放大,例如 TSA 和 ELF 技术来检测生物胞素。
这些极性示踪剂可以使用显微注射、胞饮作用或其他暂时透化细胞膜的技术进行上样。此外,可以使用电穿孔法将示踪剂转运到细胞中。
相关资源
Molecular Probes 手册
研究工具
仅供科研使用,不可用于诊断目的。