2个细胞的成像结果展示,橙色荧光的细胞骨架荧光和蓝色荧光的细胞核
赛默飞提供了一系列细胞凋亡成像检测试剂盒,帮助您对凋亡细胞进行成像分析。包括半胱天冬酶活性检测试剂盒、DNA断裂和TUNEL检测试剂盒、膜联蛋白V染色试剂和线粒体检测试剂盒供您选择。
在您的成像检测中进行准确的凋亡分析
赛默飞提供多种适用于成像的细胞凋亡试剂盒,可用于研究程序性细胞死亡或细胞凋亡。细胞死亡级联反应的复杂性和动态变化使多参数准确分析凋亡变得尤为重要。细胞死亡和存活机制是毒理分析和药物研发应用中一个关键指标。参见我们的细胞凋亡成像检测试剂盒,涵盖了半胱天冬酶活化和磷脂酰丝氨酸移位过程的凋亡细胞检测试剂盒。
荧光成像结果展示:绿色荧光表示凋亡细胞和红色荧光表示死亡细胞
膜联蛋白V染色用于检测凋亡的标志,即磷脂酰丝氨酸向质膜外叶的移位。
  • 使用Alexa Fluor染料提高灵敏的检测试剂
  • 多种荧光偶联物适用于灵活的多重分析
  • 简单方案和快速检测
使用蓝色荧光核染料和绿色荧光cellevent半胱天冬酶探针对成纤维细胞染色并成像分析
半胱天冬酶的活化是凋亡的一个显著特性。
  • 免冲洗实时半胱天冬酶活性检测试剂
  • 活细胞和死细胞的多参数检测试剂
用绿色、红色和蓝色荧光染料染色的组织横截面显微镜结果
DNA断裂和染色质浓缩为凋亡期间观察到的变化。
  • 设计用于成像和HCS的TUNEL检测试剂
  • 现成规格的DNA染色剂
  • 兼容多重染色步骤
蓝色、绿色和橙色荧光染料染色的成纤维细胞显微镜结果
线粒体功能的破坏是凋亡的一个显著特性。
  • 活细胞中的实时检测
  • 生理学测量的选择
  • 用于多重免疫检测的可固定探针
了解更多
相关资源
工具和资源
细胞凋亡检测方案
细胞凋亡途径
凋亡为多细胞生物调节正常细胞死亡的过程。了解更多信号途径的信息。
细胞分析学习中心中的细胞凋亡信息
访问应用指南、网络研讨会和其他有用的学习资源,帮助您了解复杂的凋亡研究领域。