荧光探针的高精度成像需要定期进行仪器校准和调整,特别是在多色应用中,如涉及多重曝光、重复扫描或三维切片的共聚焦扫描显微镜。
我们提供一系列Molecular Probes荧光校准产品,帮助您实现成像系统的最佳性能:
成像染料标准品
荧光强度受多种采样器和仪器相关参数的影响。因此,用不同仪器所获得数据之间的比较或测量之间的较长间隔(几天或更长)必须参考标准荧光材料进行。 |
|
FocalCheck™荧光校准微球
Molecular Probes FocalCheck™荧光微球是专门为检查共聚焦激光扫描显微镜的校准、灵敏度 和稳定性而设计的。有几种不同颜色配置的荧光环染色剂和/或对比荧光染色剂可供选择。鲜明的环形染色产生了仪器错位或其他像差的醒目视觉呈现,使其成为理想的参考标准。
|
FocalCheck™荧光测试玻片
FocalCheck™荧光测试玻片专门设计用于定标荧光显微镜系统并评估系统和滤光片性能。每张玻片包含10个样品区,涂有专为显微镜应用设计的专有荧光微球。
|
|
InSpeck™和TetraSpeck™荧光微球
InSpeck™显微镜图像强度校准试剂盒包含用作荧光强度参考标准的微球悬浮液。 |
|
FluoCells™荧光细胞校准玻片
FluoCells™荧光细胞校准玻片包含多重标记的细胞或冷冻切片,用于通过荧光或共聚焦显微镜进行观察。这些细胞制剂中的多色染色产生了极佳、高质量的图像。该玻片在设定显微镜和成像系统及评估滤光片性能时非常有用。
|
|
订购信息
相关资源
- 荧光显微镜方案
查找简单易用的成像试剂和检测方案。 - 细胞分析学习中心
查找许多关于学习细胞分析和成像应用、技术和基本原理的资源。 - 荧光分子探针群的成像基准
- 细胞分析-支持中心
查找技术信息、贴士和技巧以及常见问题解答。