Search Thermo Fisher Scientific
正在积极研究包括胞外囊泡 (EV),包括外泌体。EV 参与几个生物过程,包括 (1) 细胞间信号转导;(2) 转移蛋白质、脂质和核酸;(3) 疾病标志物。EV 的小尺寸、异质性和低折射率使它们难以鉴定。然而,流式细胞术可以用于分析单个粒子并且既提供细胞计数,又提供 EV 特性的表型分析。
了解Attune 流式细胞仪以及哪些抗体和试剂鉴定和表征 EV。
EV 往往需要明显稀释样品以确保检测单个粒子。样品中较高的粒子浓度导致更高重合,也称为群效应(图 1)。Attune 流式细胞仪配备声学辅助流体动力学聚焦,这允许快速分析高度稀释的样品,同时不增加重合次数(图 2)。我们建议您增添 488/10 侧向散射滤光片以及聚焦流体超滤,以降低背景噪声并实现辨别 100 nm 粒子。
荧光染料可用于统一标记来自细胞培养物的一群 EV。这些染料着染用于 EV 设门和检测的脂质和细胞膜。
胞内蛋白质和 DNA 可以用明亮的染料标记。RNA 染色更具挑战性。我们提供颜色种类繁多的几种染料,以帮助检测 EV 群体。
为正确鉴定来自污染和残片的 EV 群体,对照至关重要。请记住包括以下对照:
过滤所有液体并用经过滤的蒸馏水清洗移液器吸头,以尽量减少碎片和非样品 EV 的污染。我们建议您使用 0.1 μm 或更小的滤器。一个 500 毫升的瓶子将需要 12-24 小时真空来过滤所有液体。
您也可以使用 Dynabeads 磁珠作为 EV 分离和流式细胞术检测的替代方法。
标题:使用 Attune NxT 流式细胞仪分析外泌体上的表面抗原
主讲人:Steve McClellan, BS, MT, SCYM (ASCP)CM Manager, Basic & Translational Research Operations Chief, Flow Cytometry Core Laboratory, Mitchell Cancer Institute University of South Alabama