细胞增殖分析对细胞生长和分化研究来说至关重要,常用于评估化合物毒性和药物开发过程中对肿瘤细胞生长的抑制作用。微孔板检测中的增殖测量通常基于平均 DNA 含量或细胞代谢,或用于量化 DNA 合成。
测量 DNA 含量
CyQUANT 细胞增殖检测提供了一种基于微孔板的准确荧光检测方法,可根据细胞 DNA 含量对群体中的细胞进行计数。由于细胞 DNA 的含量高度可控,因此,可以在多个时间点使用 CyQUANT 试剂盒计算细胞群体的平均增殖率。CyQUANT 染料与 DNA 的结合与代谢状态无关,因此,可以在一系列条件和细胞类型之间比较信号变化和荧光强度。
多种 CyQUANT 试剂盒包装形式可供不同的工作流程选择使用,包括用于总细胞数检测的多日和终点检测试剂盒以及活细胞检测试剂盒。
- 选择一个 CyQUANT 细胞增殖检测试剂盒
使用 CyQUANT 细胞增殖检测试剂盒对 NIH 3T3 成纤维细胞进行定量。
测量新的 DNA 合成
测量新的 DNA 合成是测定单个细胞或细胞群体中细胞增殖的精确方法。Click-iT EdU 检测基于活细胞中新合成的 DNA 中掺入的核苷类似物 EdU 测量新的 DNA 合成率。通过铜催化的“点击”化学反应进行检测,通常在 30 分钟内完成。
Click-iT Plus EdU 微孔板检测针对微孔板荧光分析进行了优化:
- 兼容 HTS——工作流程简单快速
- 反应条件温和——与多种荧光多色标记兼容
- 信号增强——双重 UltraRed 放大信号(568/585,ex/em)
了解有关Click-iT EdU 微孔板细胞增殖检测的更多信息
使用 Thermo Scientific 微孔板读数仪熟练进行荧光检测
使用 Invitrogen 荧光试剂可在 Fluoroskan 或 Fluoroskan FL 荧光微孔板读数仪或 Varioskan LUX 多功能微孔板读数仪上快速高灵敏度荧光检测 96-1,536 份样品,获得最佳检测效果。利用自动动态范围选择,为每个单独的孔提供最佳的增益设置,并实现更高的通量。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。