Search Thermo Fisher Scientific
Brilliant Violet™ 染料(包括 Brilliant Violet™ 605 (BV605))是一种基于聚合物染料的技术,可与光谱流式细胞仪和传统流式细胞仪兼容。紫色激光具有独特的通道,远离占用率高的探测器,从而允许更大的面板。
BV605 是一种串联染料,由 405 nm 的紫色激光激发,并在 605 nm 处发射。这种染料具有中高等相对亮度,可用于细胞表面、细胞内和细胞核染色。
当在染色板中使用两种或两种以上超亮、亮紫、亮超紫或其他聚合物染料偶联抗体时,我们建议您使用超亮全染色缓冲液(目录号:SB-4401-42)或亮染色缓冲液(目录号:00-4409-42),以减少任何非特异性聚合物相互作用。
![]() 初始亮度 | 紫色激光可激发 BV605 染料经过优化,可用于细胞表面和细胞内流式应用。可用于光谱流式细胞仪应用。 | ||
![]() 在缓冲液中的光稳定性 |
图 1.Brilliant Violet ™ 605 染料 (BV605) 的激发和发射。
图2.BV605 染料的光谱特征。使用 5 激光 Cytek Aurora 采集的数据,以及用克隆 RPA-T8(hCD8)与 Brilliant Violet™ 605 染料(目录号:406-0049-41)结合染色的正常人外周血细胞用于分析。
图3。正常人外周血细胞用 CD3 单克隆抗体、FITC(目录号:11-0037-42)和鼠 IgG1 kappa 同种型对照、Brilliant Violet™ 605 染料(目录号:406-4714-81)(左)或 CD4 单克隆抗体、Brilliant Violet™ 605 染料(右)染色。通过 7-AAD(目录号:00-6993-50)确定淋巴细胞门控中的活细胞用于分析。
BRILLIANT ULTRA VIOLET™ 是 Becton, Dickinson and Company 或其附属公司的商标或注册商标,经许可使用。由 Sirigen™ 提供支持。
Brilliant Ultra Violet™ 和 Brilliant Violet™ 是 Becton, Dickinson 公司或其附属公司的商标或注册商标,经许可使用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。