Novex magnetic Luminex assays enable reliable results and save time, allowing you to think about science instead of assays.
- 准确——灵敏的蛋白质多重定量分析
- 可重复——产品批次间一致性好
- 高质量——内部生产的抗体有助于确保获得极佳的特异性和灵敏度
- 较短的分析时间——只需不到一天即可完成实验和数据分析
- 简单——易用的实验方案
获得一致的结果
Magnetic Luminex Assays
Novex magnetic Luminex assays represent a new line of Luminex cytokine assays. 该产品系列采用了与聚苯乙烯微珠Luminex分析相同的组分,且经过精心设计和测试,确保了其灵敏度、范围和相关性达到最佳。 这说明该分析具有同样的品质和一致性 (图2)。 磁性Luminex分析系统生成的标准曲线具有数个数量级的浓度范围,其灵敏度和定量结果与ELISA及聚苯乙烯微珠Luminex分析相当。 Assay standards are calibrated to NIBSC reference preparations, when available, to enable accurate and reliable results.
图2. GM-CSF、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-6、IL-8、IL-10和TNF-α在聚苯乙烯 (poly) 和磁性 (mag) 微珠分析上的稳定定量。 使用分析缓冲液原液、2倍稀释液或5倍稀释液稀释天然样本后检测。 样本无法进行IL-5和IL-4分析。
资源 |
仅供研究使用。 不可用于人类或动物的治疗诊断。