新一代的细胞培养皿设计
Thermo Scientific Nunc EasYDish 培养皿是新一代的细胞培养皿,其独特的设计能够改善实验室细胞培养皿的处理、堆叠和运输。经过 Nunclon Delta 表面处理,每批 EasYDish 培养皿都用来源可靠的 Gibco 培养基进行过验证,以确保多种细胞系都能稳定生长。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Nunc EasYDish 培养皿是新一代的细胞培养皿,其独特的设计能够改善实验室细胞培养皿的处理、堆叠和运输。经过 Nunclon Delta 表面处理,每批 EasYDish 培养皿都用来源可靠的 Gibco 培养基进行过验证,以确保多种细胞系都能稳定生长。
前所未有的细胞培养皿。凸起的外缘和独特的斜切口握把环,使您不再担心培养皿滑落,实现稳定堆叠。使用EasYDish,可以让您能够轻松快捷地获取理想的实验结果。
嵌入式标记方便您在培养皿内进行定位,并将您的记号安全地保存在无污迹的指定书写空间。立即订购
易于戴手套抓握使用
允许多个培养皿堆叠在一起,在运输过程中具有出色的稳定性和安全性
简化显微镜
参数 | 规格 |
---|---|
产品测试 | 不含RNase,DNase和人类DNA 无细胞毒性 无制热源 细胞附着批次测试 |
材料 | 符合USP VI级要求 |
有效期 | 自生产日期起 5 年 |
灭菌 | γ 辐射 SAL 10-6 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。