人工培养的无动物源成分皮肤模型是模拟不同条件对表皮组织影响的重要工具。 为了有效地培养这些模型,研究人员必须成功地诱导角质化细胞分化成不同的表皮层,需要直接暴露于空气并且需要用于支持细胞生长和分化的培养基。
相关应用和测试方案:
- 无动物源成分皮肤细胞检测
- 化妆品检测
- 皮肤毒性评估
- 护肤品检测
- 人皮肤细胞生长
- 体外3D表皮组织培养
- 小规模3D皮肤生长
- 人表皮角质化细胞
- 在气液界面培养组织
- 人表皮重建模型
发现一种培养3D皮肤表皮组织模型的高效、省时的方法
Thermo Scientific Nunc插入式细胞培养系统为培养3D表皮皮肤模型提供了高度可靠、有效且高效的解决方案,这些模型适合从护肤产品测试到化合物和配方的临床筛选等众多用途。
用于生长3D皮肤组织模型的系统包括:
- 经处理的24孔细胞培养板,预加载4 μm孔径的聚碳酸酯膜插件
- 专有的24孔载板,旨在可调节至三种不同的悬挂高度,以适应所需的液气界面培养和不同细胞补料方案
皮肤组织培养的原理是什么?
应用资料中的重点:
在下图中,苏木精和曙红 (H&E) 染色显示了使用 Nunc插入式细胞培养系统培养的表皮皮肤模型的分层。
此图描绘的是插入式细胞培养器悬挂在载板中,显示三种不同的悬挂位置
所示尺寸代表插入式细胞培养器的生长表面距孔内底部的高度。 图中的尺寸精确至0.1毫米。
以400X放大倍数拍摄的组织切片
我们利用载板的多功能性在不同的培养基更换间隔(每2、3或4天)下测试了不同的插件悬挂位置以及相应的培养基体积增量。 此图显示了在气液界面培养12天后的分层皮肤模型组织的H&E染色,载板孔上有以三种不同高度悬挂的插件,而载板中的培养基以不同的间隔更换。 具有较长更换间隔的较高悬挂位置与具有较短更换间隔的较低悬挂位置一样有效,能节省皮肤组织建立期间的时间和人工耗费。
A) 低悬挂位置: 每孔0.5 mL培养基,每2天补料一次。
B) 中悬挂位置: 每孔1.0 mL培养基,每3天补料一次。
C) 高悬挂位置: 每孔1.5 mL培养基,每4天补料一次。
要做表皮组织培养,我需要购买哪些产品?
多用途才智能: 在多孔膜上进行细胞培养的强大力量
- 标准细胞培养与多孔膜细胞培养的利弊
- 插入式细胞培养器范围广泛的应用
- 在插入式细胞培养器的空气-液体界面构建人工皮肤模型
- 在载板孔中精确定位插入式细胞培养器
资源
支持
- 需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。