采用经验证的细胞培养仪器和设备推进您的研究,包括细胞培养箱、生物安全柜、通用离心机、实验室冷藏冰箱和冰柜、自动细胞计数仪和细胞成像系统。
细胞培养常用产品
可靠的培养助力您的科学发现。 相比于其他品牌细胞培养箱,世界各地的科学家更多地依赖 Thermo Scientific CO2 培养箱进行重要培养。
留下您的联系方式,即可获得:
阅读我们推荐的应用资料
- CO2培养箱的使用及维护
- 使用选择工具选取可以满足您需求的理想 CO2 培养箱
从不间断的保护。Thermo Scientific 生物安全柜 (BSC) 每一天都为您提供经认证的性能和保护。这是普通的安全柜做不到的。
阅读我们推荐的应用资料
- A2 和 B2 生物安全柜之间的差异
- 使用我们的交互式产品指南选择生物安全柜
加快您的研究和日常样品处理。 以 3 L 的占地面积实现 4 L 容量(或者多达 40 个 50 mL 锥形管),我们的通用离心机专为可靠性能和一致结果而设计。
下载我们的推荐手册:
- Sorvall 和 ST 通用离心机-灵活适用,特色突出。
为将水温保持在室温与 100°C 范围内而设计的 Precision 通用水浴(浴槽规格范围在 2 L 到 28 L之间,包括浅槽型号)可支持您的细胞培养应用。
资源
请在细胞培养和转染学习中心查找您需要的关于成功实现细胞培养的信息——包括:应用资料、视频和网络讲座以及 Gibco 课堂的虚拟实验室。
支持
请在细胞培养和转染支持中心查找有关细胞培养工作流程的提示、获取故障排除帮助和资源。