图 1.H9细胞生长在Geltrex即用型经人胚胎干细胞验证的基质和Essential 8培养基上,并对Tra-1-81表达进行染色。
培养的细胞在平面塑料表面上呈现二维层状的人工形态。人体内的正常细胞存在于三维环境中,并被其他细胞、基膜、纤维层和黏附蛋白完全包围。
我们的Gibco产品包括细胞外基质、细胞支架和蛋白质可提供体内类似的形态和生理学环境,更真实的细胞生物学及更好的细胞间作用环境。
胶原蛋白
胶原蛋白是最常用于细胞培养的细胞外基质蛋白,可促进细胞附着、生长、分化、迁移和组织形态发生。
- 包被基质试剂盒蛋白质
- 胶原蛋白 I,鼠尾来源
- 胶原蛋白 I,牛来源
- 来源于鼠尾的胶原蛋白I包被板,可提供6孔、24孔和96孔的多种规格。
资源
实验方案
支持
细胞培养支持中心
为您的培养流程查找适合的细胞培养实验技巧,常见问题解决方案等资源。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。