什么是原代细胞?
原代细胞是直接取自活体组织(例如活检材料)中获取并在体外生长的细胞。 这些细胞经历极少次数的群体倍增,因此与持续(肿瘤或人工永生化)细胞系相比,它们更能代表其来源组织的主要功能成分,它们是体内状态的极具代表性的模型。
您可以使用不同种属的原代细胞来强调人类与临床前检测种属之间的潜在差异。在进行体内研究前,可以使用小鼠或大鼠细胞来调整剂量并减少临床前毒理学所需的动物数量。 人体细胞可用于确定从动物模型推断人数据的准确性。
原代细胞资源
培训资源
仅供科研使用,不可用于诊断目的。