Reverse Transcriptase Attributes
逆转录酶是从RNA模板合成互补DNA(cDNA)链过程中的必需试剂。因此,深入地了解这些酶的性质及其对逆转录的影响,对分子生物学实验的成功至关重要。
DNA聚合酶活性
逆转录酶是由不同生化活性的不同结构酶组成。尽管不同生物体来源的逆转录酶功能存在或多或少的差异,包括如DNA依赖性DNA聚合酶活性,但逆转录酶的主要功能仍取决于RNA依赖性DNA聚合酶和RNase H酶活性,。如图1所示,逆转录过程通常涉及许多步骤:
  1. 在存在退火引物的条件下,逆转录酶结合到RNA模板并引发反应。
  2. RNA依赖性DNA聚合酶活性通过掺入dNTPs合成互补DNA链。
  3. RNase H活性降解DNA:RNA复合物中的RNA模板。
  4. DNA依赖性DNA聚合酶活性(如果存在)识别单链cDNA作为模板,使用RNA片段作为引物,合成第二链cDNA。
  5. 形成双链cDNA。
(了解更多关于逆转录反应建立的信息。)
Reverse transcription process
图·1 逆转录过程
RNase H活性
如上所述,逆转录酶的一个内在特性是RNase H活性。后者可以在合成过程中同时切割RNA:cDNA杂合链中的RNA模板[1](图2)。由于RNA模板在全长逆转录完成之前可能被降解,RNase H活性是长片段cDNA合成过程中需要规避的因素。 RNase H活性还可能降低逆转录效率,这可能是因为其会与逆转录酶中的活性聚合酶竞争。
RNase H activity of reverse transcriptases on cDNA synthesis
图2 cDNA合成过程中逆转录酶中的RNase活性
为了更好地合成cDNA,通过在逆转录酶的RNase H结构域中引入突变,逆转录酶的RNase H活性降低甚至完全消除。这种突变常常可以增加长链cDNAs的产量,促进其合成(图3)[2]。
Effects of RNase H activity on cDNA synthesis
图3. RNase H活性对cDNA合成的影响。使用具有或不具有RNase H活性的逆转录酶,在相同反应条件下,逆转录9.5kb,7.5kb和5.2kb的mRNA。结果表明,无RNase H活性的逆转录酶可更高效地产生全长cDNA。 M =标准长度DNA
热稳定性
逆转录酶耐受高温的能力是cDNA合成的重要影响因素。升高反应温度有助于使具有坚固二级结构和/或高GC含量的RNA变性,使得逆转录酶能够读取序列。因此,在较高反映温度下的逆转录能够实现全长cDNA合成,产量更高,进而使RNA能够更好地逆转录为cDNA[3,4]。
与野生型MMLV逆转录酶相比,野生型AMV逆转录酶展现出更高的热稳定性——二者最适宜的温度分别为42-48℃和37℃。一些经过基因工程改造的MMLV逆转录酶可以耐受55℃的高温,但逆转录效率没有明显的改变(图4)。这种高度耐热的逆转录酶特别适用于从富含GC的RNA模板合成cDNA。
Reverse transcription at elevated temperatures
图4.不同反应温度下的逆转录过程。使用高度耐热、经过基因工程工程改造的MMLV逆转录酶,在不同温度下逆转录不同长度的RNA模板。通过NaOH处理除去RNA模板,利用变性琼脂糖凝胶电泳分析得到的cDNA,并用Invitrogen™ SYBR™ Gold核酸凝胶染色剂染色反应产物。结果表明,即使在56.4℃下,热稳定性酶依然具有100%活性。
使用一步法RT-PCR中的基因特异性引物较高温度下的逆转录,增强引物与目标基因结合的特异性。该策略可以在随后的PCR中增加产量和降低背景干扰(图5),使用热稳定性的逆转录酶更适合cDNA合成。
Reverse transcription at an elevated temperature enhances PCR specificity
图5.高反应温度下的逆转录增强了PCR特异性。使用oligo(dT)20(12.3kb mRNA)或基因特异性引物(9.3kb,7kb和5.5kb mRNA)在更高温度下逆转录四种不同基因的mRNA。在55℃反应温度下的逆转录, RT-PCR中的目标片段产生更高的特异性。
持续合成能力
逆转录酶的合成能力是指结合到酶的单一结合位点中的核苷酸数目。因此,合成能力高的逆转录酶可以在更短的反应时间内合成更长的cDNA链(图6)。一些基因工程改造的MMLV逆转录酶在单个结合位点中可以结合多达1,500个核苷酸,结合能力大概是野生型MMLV逆转录酶的65倍[5]。
The processivity of a reverse transcriptase can impact overall cDNA length
图6.逆转录酶的合成能力可以影响整个cDNA长度
酶合成能力也与其对模板的亲和力有关。 因此,具有高合成能力的逆转录酶对可能来源于RNA的常见抑制剂具有抗性。 逆转录酶的抑制剂包括来自血液和粪便的肝素和胆汁盐,来自土壤和植物的腐殖酸和多酚,以及来自福尔马林固定,石蜡包埋(FFPE)样品的福尔马林和石蜡。 这些抑制剂通常与RNA结合和/或降低合成活性[6],高合成能力的逆转录酶能够更好地克服这种抑制(图7)。
Inhibitors in reverse transcriptase reaction
Learn about reverse transcriptase inhibitors, their inhibitory mechanisms, and tips on overcoming inhibitors in reverse transcription.
在面对低质量和低丰度的RNA样品时,高合成能力的逆转录酶仍然表现更好【7】。该属性使得高合成能力的逆转录酶是研究分离自植物、动物和临床试验样品的RNA的理想酶,因为这些样品容易在处理和富含RNase的环境中被降解。同样,当RNA的量有限时,这些酶也是实验的不错选择。
Performance of highly processive reverse transcriptases in synthesis of cDNA from (A) RNA samples with inhibitors, or (B) degraded RNA
图7.高合成能力的逆转录酶使用含有抑制剂的RNA样品或已经降解的RNA样品进行cDNA合成时的效果。 (A)使用含有常见生物来源的酶抑制剂(例如来自FFPE样品的福尔马林,来自血液的血红蛋白和肝素,来自血液和粪便的胆汁盐)的RNA进行逆转录。通过使用Invitrogen™ SYBR™ Gold核酸凝胶染色剂的碱性凝胶电泳,分析合成的cDNA。具有高合成能力(H)的逆转录酶在cDNA合成中比低合成能力酶(L1-L4)的cDNA合成效率更高。 (B)通过凝胶电泳评价从不同植物来源纯化的总RNA。高质量RNA(RIN> 8)显示不同的rRNA条带,而降解的RNA(RIN1-3)主要由弥散和/或较小的RNA片段组成。使用高合成能力的逆转录酶(H)或低合成能力(L3,L4)的逆转录酶将已经降解的RNA在随机六聚体下进行逆转录。用所得的cDNA进行qPCR获得特定的目标基因。通过将所有Ct值与具有高持续性的逆转录酶的Ct值标准化来确定逆转录效率。 H =高合成能力,L =低合成能力,RIN = RNA完整性数。
保真度
逆转录酶的保真度指的是RNA逆转录为DNA过程中的序列精确度。保真度与逆转录错误率成反比。据报道,基于MMLV的逆转录酶错误率在合成15,000到27,000个核苷酸中有一个错误核苷酸,而AMV逆转录酶表现出更高的错误率【8-10】。
逆转录酶的保真度可能在RNA测序等序列准确度至关重要的情况下发挥重要作用。对于大多数其他情况,逆转录中引入的错误数量可以忽略不计,主要原因有两个:大多数基因短于10 kb,逆转录过程不会放大cDNA中的错误。
末端核苷酸转移酶(TdT)活性
逆转录酶可展现出末端核苷酸转移酶(TdT)活性,这会导致向合成的DNA3′末端非模板特异性的添加核苷酸。TdT活性仅在逆转录酶接触到RNA模板5′末端才会表现出来,此时其会向cDNA末端添加1-3个额外的核苷酸,并且对双链核酸底物(如第一链cDNA合成中的DNA:RNA和第二链cDNA合成中的DNA:DNA)展现出特异性。通常来说,这种内在活性是逆转录过程所不需要的,因为加入的核苷酸与模板不对应。非模版特异性核苷酸加入顺序通常为A>G≥C>T【9,11】。
不同的逆转录酶具有不同的内在TdT活性。使用野生型MMLV和AMV逆转录酶,25-90%的合成DNA链可能在3′含有额外的核苷酸。另一方面,经过基因改造的MMLV逆转录酶展现出较低的内在TdT活性。除逆转录酶外,核苷酸加入速率还取决于反应条件,如RNA:酶的比例、酶的量、孵育时间和反应温度【9】。
对于特定情况如全长cDNA克隆,cDNA末端的快速扩增(RACE)和RNA测序(RNA-Seq),可以诱导逆转录酶特异性地向cDNA3′末端加入一系列Cs。在高浓度镁和/或锰离子条件下的cDNA合成期间及合成后阶段,这种类型的TdT活性会被触发【12,13】。结合特殊设计的具有3’Gs(称为模板切换寡核苷酸)的DNA寡核苷酸,TdT活性可以特异性地修饰3’cDNA末端和5′ RNA末端(图8)。这些序列修饰的实例包括引入用于随后cDNA合成步骤的限制性位点和/或用于下游RNA测序步骤的接头添加【14-16】。
Nontemplate-dependent nucleotide addition of reverse transcriptase in modifying the 3′ cDNA end
图8 逆转录酶引入的非模版特异性核苷酸对3’cDNA末端的修饰。
如本节所讨论的,可通过开发和调节逆转录酶内在特性,进行成功的cDNA实验。除了开展自身用途(包括遗传多样性和逆转录病毒的复制)的研究之外,逆转录酶也被证明是分子生物学家用于其他各种应用(如基因表达分析和cDNA测序)的重要工具。
参考文献
  1. Champoux JJ, Schultz SJ (2009) Ribonuclease H: properties, substrate specificity and roles in retroviral reverse transcription. FEBS J 276(6):1506–1516.
  2. Invitrogen, Corp (2002) High performance RT for reliability in every experiment. (Brochure).
  3. Gerard G, Potter RJ, Smith MD, Rosenthal K et al. (2002) The role of template-primer in protection of reverse transcriptase from thermal inactivation. Nucleic Acids Res 30:3118–3129.
  4. Brooks EM, Sheflin LG, Spaulding SW (1995) Secondary structure in the 3´-UTR of EGF and the choice of reverse transcriptases affect the detection of message diversity by RT-PCR. Biotechniques 19:806–812.
  5. Baranauskas A, Paliksa S, Alzbutas G et al. (2012) Generation and characterization of new highly thermostable and processive M-MuLV reverse transcriptase variants. Protein Eng Des Sel 25(10):657–668.
  6. Schrader C, Schielke A, Ellerbroek L et al. (2012) PCR inhibitors - occurrence, properties and removal. J Appl Microbiol 113(5):1014–1026.
  7. Thermo Fisher Scientific (2015) SuperScript IV Reverse Transcriptase. (White paper).
  8. Boutabout M, Wilhelm M, Wilhelm FX (2001) DNA synthesis fidelity by the reverse transcriptase of the yeast retrotransposon Ty1. Nucleic Acids Res29(11):2217–2222.
  9. Invitrogen Corp. (2003) Thermal stability and cDNA synthesis capability of SuperScript III reverse transcriptase. Focus 25(1): 19–24.
  10. Arezi B, Hogrefe HH (2007) Escherichia coli DNA polymerase III epsilon subunit increases Moloney murine leukemia virus reverse transcriptase fidelity and accuracy of RT-PCR procedures. Anal Biochem 360(1):84–91.
  11. Chen D, Patton JT (2001) Reverse transcriptase adds nontemplated nucleotides to cDNAs during 5′ -RACE and primer extension. Biotechniques 30(3):574–582.
  12. Schmidt WM, Mueller MW (1999) CapSelect: a highly sensitive method for 5′ CAP-dependent enrichment of full-length cDNA in PCR-mediated analysis of mRNAs. Nucleic Acids Res 27(21):e31.
  13. Pinto FL, Lindblad P (2010) A guide for in-house design of template-switch-based 5′  rapid amplification of cDNA ends systems. Anal Biochem 397(2):227–232.
  14. Luo GX, Taylor J (1990) Template switching by reverse transcriptase during DNA synthesis. J Virol 64(9):4321–4328.
  15. Zhu YY, Machleder EM, Chenchik A (2001) Reverse transcriptase template switching: a SMART approach for full-length cDNA library construction. Biotechniques 30(4):892–897.
  16. Trombetta JJ, Gennert D, Lu D (2014) Preparation of Single-Cell RNA-Seq Libraries for Next Generation Sequencing. Curr Protoc Mol Biol 107:4.22.1–17.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。