有效富集细菌转录组,改善 RNA 测序结果。自动化兼容的探针法去除细菌总 RNA 样品中的核糖体 RNA,增加 RNA 测序数量。
RiboMinus Bacteria 2.0 试剂盒新增和改进的特性包括:
- 准确度更高:优化的杂交化学方法
- 数据更为一致:针对 5s 核糖体 RNA 的全新探针设计
- 新增特性:针对 16s 和 23s 核糖体 RNA 去除的扩展性探针设计,专门设计用于下一代测序(NGS)
优势:
- 兼容自动化的磁珠技术,兼容 KingFisher 仪器
- 兼容所有常用文库构建方法
- 兼容多个种类的 RNA
- 全面的核糖体 RNA 去除方案
- 增加了 RNA 转录本种类的代表性
表 1.新 Ribominus Bacteria 2.0 转录组分离试剂盒与旧 RiboMinus 转录组分离试剂盒(细菌)的对比。
Ribominus Bacteria 2.0 转录组分离试剂盒(A47335) | RiboMinus 转录组分离试剂盒,细菌(K155004) | |
---|---|---|
适合高通量 | 手动或自动 | 手动 |
下游应用 | 新一代测序(NGS) | 微阵列分析 |
纯化形式 | 磁珠 | 离心柱(不包含) |
成品 | 转录组 RNA | 转录组 RNA |
反应 | 12 | 12 |
样品类型 | 总 RNA(细菌) | 总 RNA(细菌) |
起始样品量 | 100 ng 至 5 μg | 2 μg 至 10 μg |
剩余核糖体读数 | <20% | >80% |
探针设计 | 5s、16s、23s(大于 100 bp) | 16s、23s(仅 4 bp) |
订购信息
资源
新型 | 核酸纯化和分析支持中心 查找适用于您的核酸纯化&分析应用的提示、故障排除帮助和资源。 |
- 核酸纯化操作视频 – 可帮助您利用各种技术分离核酸的视频。
- DNA&RNA选择指南 - 寻找合适的核酸纯化产品。
- 核酸分离网络讲座 - 查看我们已录制的核酸分离网络讲座库。