MicroRNA (miRNA) 是在植物和动物基因组中自然发生、高度保守且短小的非编码RNA分子。 它们的长度为17-27个核苷酸,通常通过与互补 mRNA序列的3'非翻译区 (3’-UTR) 结合来调控转录后的mRNA表达,进而导致翻译抑制和基因沉默。 研究显示,数以千计的人类蛋白编码基因受到miRNA的调控,表明miRNA是许多重要生物过程的“主调节器”。
miRNA分析解决方案
模拟内源性miRNA,通过上调miRNA活性进行 miRNA功能分析。或结合并抑制内源性miRNA分子,通过下调miRNA活性进行miRNA功能分析的 RNA。
具有TaqMan检测化学特异性和灵敏性的定量miRNA。 简单的两步法方案,仅需要miRNA特异引物反转录,随后用TaqMan探针进行实时PCR。
GeneChip™ miRNA阵列是研究复杂疾病(如癌症)中非编码小RNA(miRNA、snoRNA和scaRNA)的作用的强大工具。
QuantiGene™ miRNA单重检测是96孔基于杂交的检测,其利用分支DNA技术进行信号扩增实现靶标miRNA的直接定量。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。