Search Thermo Fisher Scientific
Cas9 核酸酶 |
在 CRISPR-Cas9 基因编辑实验中,Cas9 核酸酶与 gRNA 结合,并诱导特定基因组靶序列处双链断裂。要使 cas9酶发挥作用,该靶序列必须在所需断裂附近有一个原型间隔区相邻基序 (PAM) 位点。Cas9 核酸酶有多种形式可供选择,以满足您的实验设计和首选工作流程需求,实现精确 DNA 切割和基因敲除。
Cas9 蛋白 | Cas9 mRNA | Cas9 质粒 | Cas9 慢病毒 | |
设计用于 | 大多数 CRISPR 研究和临床前应用 | 构建稳定的细胞系 | ||
关键优势 |
|
|
|
|
关键限制 | 无 | 需要翻译步骤 |
| 细胞对病毒转导的潜在反应 |
建议的递送方案 | Lipofectamine CRISPRMAX 转染试剂 | Lipofectamine MessengerMAX 转染试剂 | Lipofectamine 3000 转染试剂 | 慢病毒转导 |
| ||||
了解更多 | Cas9 蛋白方案 | Cas9 mRNA 方案 | Cas9 慢病毒方案 |
与质粒和 mRNA 形式不同,用我们的 TrueGuide 合成 gRNA 和 TrueCut Cas9 蛋白形成的复合物,无需转录和翻译步骤,有助于明显提高您实验中 Cas9 酶介导的编辑效率。此外,虽然 CRISPR 质粒会在细胞中停留 72 小时以上,并且可能会加剧切割脱靶效应,但 TrueCut Cas9 蛋白在 24 小时内从细胞中清除,降低脱靶效应。
图 1.比较 CRISPR-Cas9 基因编辑形式。 Cas9 和向导 RNA 可以采用 DNA、RNA 或预形成的核糖核蛋白复合物 (RNP) 的形式递送至细胞中。 使用质粒 DNA 载体(左上)时,Cas9 基因必须首先在细胞核中转录,转运到细胞质中并翻译,而 mRNA/gRNA 混合物(下)必须翻译。试剂-蛋白质复合物(右上),如 TrueCut Cas9 蛋白与我们的 TrueGuide 合成 gRNA 结合,无需这些初始步骤(即转录和翻译),从而实现更简单、更高效的基因编辑。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。